Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • FAS (CD95) Antibodies

          Invitrogen

          CD95 (APO-1/Fas) Monoclonal Antibody (DX2), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience™

          View all (94) FAS (CD95) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD95 (APO-1/Fas) Monoclonal Antibody (DX2), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD95 (APO-1/Fas) Antibody (H084T02Y06-A) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were unstained (left) or stained with CD95 (APO-1/Fas) Monoclonal Antibody, NovaFluor Yellow 700 (Product # H084T03Y06-A) (right). All cells were co-stained with CD19 Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0199-42). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cy... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD95 (APO-1/Fas) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          H084T02Y06-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.4 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          DX2

          Conjugate

          NovaFluor™ Yellow 700 NovaFluor™ Yellow 700 NovaFluor™ Yellow 700
          • Unconjugated
          • APC 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 755
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          551/701 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.4 µg/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3666380

          Product Specific Information

          Description
          The DX2 monoclonal antibody reacts with human CD95 (Fas, Apo-1), a 40-50 kDa member of the TNFR superfamily. DX2 does not block binding of EOS9.1, another antibody specific for human CD95. The DX2 monoclonal is reported to recognize dog/canine CD95.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          This DX2 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at (5 µL (0.4 µg)/test). A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 551 nm; Emission: 701 nm; Laser: 561 nm (Yellow) Laser

          Target Information

          CD95, also known as Fas or APO-1, is a 46 kDa transmembrane glycoprotein that functions as a cell death receptor in the tumor necrosis factor receptor (TNFR) superfamily. It is expressed by a wide range of hematopoietic and non-hematopoietic cells, including monocytes, neutrophils, lymphocytes, and fibroblasts. CD95 also exists in a soluble form weighing approximately 26 kDa. The interaction of CD95 with its ligand, FasL, induces apoptosis, playing a crucial role in peripheral tolerance and anti-viral immune responses. Upon stimulation, CD95 leads to the aggregation of its intracellular Fas-associated death domains (FADD), formation of the death-inducing signaling complex (DISC), and activation of caspases. This cascade results in apoptosis. CD95 is also involved in activating NF-kappaB, MAPK3/ERK1, and MAPK8/JNK, and transduces proliferative signals in normal diploid fibroblasts and T cells. There are at least eight alternatively spliced transcript variants encoding seven distinct isoforms of CD95. Isoforms lacking the transmembrane domain may negatively regulate apoptosis mediated by the full-length isoform. The Fas/Fas ligand system is implicated in several human diseases, including AIDS, hepatitis, and cancer, highlighting its importance in immune regulation and disease pathology.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 774delG; 943dupG; APO-1 cell surface antigen; Apo-1 Fas; Apo1 antigen; apoptosis antigen 1; apoptosis signaling receptor FAS; apoptosis-mediating surface antigen FAS; CD95 antigen; FAS; Fas (TNF receptor superfamily, member 6); Fas AMA; FAS9; FASLG receptor; mutant tumor necrosis receptor superfamily member 6; OTTHUMP00000020045; OTTHUMP00000020046; OTTHUMP00000020051; OTTHUMP00000059646; TNF receptor superfamily member 6; TNF-like apoptosis-inducing receptor; TNFRSF6; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 6; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ALPS1A; APO-1; APT1; CD95; FAS1; FASTM; TNFRSF6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P25445

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 486469, (Human) 355

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity tumor necrosis factor-activated receptor activity protein binding calmodulin binding kinase binding signaling receptor activity identical protein binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          apoptotic process activation-induced cell death of T cells immune response signal transduction extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors regulation of stress-activated MAPK cascade tumor necrosis factor-mediated signaling pathway cellular response to amino acid starvation Fas signaling pathway regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process protein-containing complex assembly cellular response to mechanical stimulus cellular response to hyperoxia motor neuron apoptotic process extrinsic apoptotic signaling pathway necroptotic signaling pathway positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process positive regulation of apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-swbc5:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0