Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CXCR3 Antibodies

          Invitrogen

          CD183 (CXCR3) Monoclonal Antibody (CXCR3-173), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™

          View all (64) CXCR3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD183 (CXCR3) Monoclonal Antibody (CXCR3-173), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD183 (CXCR3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD183 (CXCR3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD183 (CXCR3) Antibody (M037T02B06-A) in Flow

          C57BL/6 mouse splenocytes were unstained (left) or stained with 0.6 µg of CD183 (CXCR3) Monoclonal Antibody, NovaFluor Blue 610-70S (right). All cells were co-stained with CD4 Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-0041-82). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD183 (CXCR3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD183 (CXCR3) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          M037T02B06-A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.6 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Armenian hamster / IgG

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CXCR3-173

          Conjugate

          NovaFluor™ Blue 610-70S NovaFluor™ Blue 610-70S NovaFluor™ Blue 610-70S
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          492/616 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          RRID

          AB_3099114

          Product Specific Information

          Description
          The monoclonal antibody CXCR3-173 recognizes mouse CD183 also known as CXCR3. The antibody CXCR3-173 has been shown to affect chemotaxis in response to ligand. The presence of ligand eliminates staining with the antibody. In vivo addition of the antibody delays cardiac and pancreatic islet allograft rejection.

          This product contains 1 vial of NovaFluor conjugate and 1 vial of CellBlox Plus Blocking Buffer.

          Applications Tested
          This CXCR3-173 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Master mixes
          • Master mixes of NFs should be made at 2-8 °C and may be made up to 4 hours ahead of time.
          • We do not recommend storing master mixes containing NovaFluor conjugates overnight or longer.

          Whole Blood compatibility
          • When utilizing whole blood (as opposed to density-gradient-purified PBMC), we recommend lysing red blood cells in bulk prior to staining with NovaFluor conjugates.
          • See the Bulk Lysis of Human Whole Blood protocol here.
          • Staining of whole blood with NovaFluor conjugates followed by lysis of red blood cells may result in higher-than-expected background staining.

          Viability dye compatibility
          • NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes.
          • Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.

          CellBlox Plus Blocking Buffer
          • This NovaFluor conjugate comes with CellBlox Plus Blocking Buffer (for 25 µg or 25 test products, Cat. No. C001T02F01; for 100 µg or 100 test, Cat. No. C001T03F01), essential for optimal staining.
          • Use CellBlox Plus Blocking Buffer in all experiments with NovaFluor conjugates.
          • Add 5 µL per sample to antibody cocktails/master mixes (regardless of how many Novafluor-conjugated antibodies are present) before combining with cells.
          • CellBlox Plus Blocking Buffer is compatible with either Super Bright Complete Blocking Buffer or Brilliant Stain Buffer and can be used in antibody cocktails/master mixes with those reagents.
          • For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Plus Blocking Buffer per 100 µL of cell sample (10^3 to 10^8 cells).

          NovaFluor conjugates are based on Phiton technology utilizing novel fluorophore-containing nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more

          Excitation: 492 nm; Emission: 616 nm; Laser: 488 nm (Blue) Laser

          Target Information

          CD183, also known as CXCR3, is a seven-transmembrane G protein-coupled chemokine receptor that binds CXCL9 (Mig), CXCL10 (IP-10), and CXCL11 (I-TAC), which are part of the CXC chemokine subfamily. CD183 plays a crucial role in leukocyte traffic, influencing integrin activation, cytoskeletal changes, and chemotactic migration. It is expressed on NK cells, subsets of T lymphocytes, regulatory T cells (Tregs), and is preferentially found on Th1-polarized cells. CD183 is prominently expressed in effector/memory T cells and T cells in inflamed tissues, contributing to CD4 T cell responses to grafts, as evidenced by compromised allograft rejection in CXCR3 knockout mice. Chemokine binding induces rapid, short-lived cellular responses due to receptor internalization, with responsiveness restored after receptor recycling. Inhibition by Bordetella pertussis toxin suggests coupling with Gi subclass G proteins. The production of IP-10, Mig, and I-TAC in inflammatory lesions indicates CD183 role in recruiting inflammatory cells, making it a target for developing antagonists to treat inflammatory diseases. Multiple transcript variants encoding different isoforms of CD183 have been identified.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: an; C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) receptor 3; CXC; CXC motif chemokine; interferon-inducible protein 10 receptor; IP-10 receptor; IP10; IP10 receptor

          View more View less

          Gene Aliases: Cd183; Cmkar3

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) O88410

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12766

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity C-C chemokine receptor activity C-X-C chemokine receptor activity chemokine binding C-C chemokine binding C-X-C chemokine binding signaling receptor activity
          Process(es)
          negative regulation of endothelial cell proliferation regulation of leukocyte migration chemotaxis inflammatory response immune response cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration positive regulation of cell proliferation T cell chemotaxis negative regulation of angiogenesis calcium-mediated signaling regulation of cell adhesion positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of chemotaxis positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol cell chemotaxis chemokine-mediated signaling pathway negative regulation of execution phase of apoptosis positive regulation of execution phase of apoptosis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-hpwvt:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0