Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • EpCAM (CD326) Antibodies

          Invitrogen

          EpCAM Monoclonal Antibody (323/A3)

          Advanced Verification
          7 References
          View all (257) EpCAM (CD326) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EpCAM Monoclonal Antibody (323/A3)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Advanced Verification (1)
          EpCAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          EpCAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EpCAM Antibody (MA1-10196) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of EpCAM was performed using HT-29 and HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with EpCAM Mouse Monoclonal Antibody (Product # MA1-10196) at 1 µg/mL in 0.1% BSA and incubated overnight at 4 degree and then labeled with Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488 (Product # A32723) at a dilution of 1:2000... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EpCAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EpCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EpCAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EpCAM Antibody in Western Blot (WB)
          EpCAM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EpCAM Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          EpCAM Monoclonal Antibody (323/A3)

          Product Details

          MA1-10196

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-10 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-10 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1-4 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          1-4 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          323/A3

          Immunogen

          Human breast cancer MCF-7 cells
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • Pacific Blue
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11154429

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an extracellular epitope of CD326 / EpCAM, a marker of epithelial lineages, that is over-expressed in many carcinomas.

          This antibody will not cross-react with rat.

          Western Blot: non-reducing conditions

          Target Information

          Ep-CAM (epithelial adhesion molecule, epithelial specific antigen, ESA) is a transmembrane glycoprotein expressed in the epithelium with a molecular weight of approximately 40 kDa, which functions as an epithelial cell adhesion molecule. Ep-CAM functions as a homotypic calcium-independent cell adhesion molecule, and has a direct impact on cell cycle, proliferation and metabolism of epithelial cells and fibroblasts due to its ability to rapidly induce the proto-oncogene c-myc and the cell cycle regulating genes cyclin A and E. Ep-CAM mediates Ca2+-independent homotypic interactions. Formation of Ep-CAM-mediated adhesions have a negative regulatory effect on adhesions mediated by classic cadherins, which may have strong effects on the differentiation and growth of epithelial cells. Ep-CAM overexpression was suggested to be associated with enhanced epithelial proliferation. Ep-CAM is highly expressed in human carcinomas, and is a marker for tumors of epithelial lineage. Ep-CAM is expressed on baso-lateral cell surface in most simple epithelia and many carcinoma types. Also, Ep-CAM reportedly distinguishes adenocarcinomas from pleural mesotheliomas.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: adenocarcinoma-associated antigen; adenocarcinoma-associated antigen precursor (KSA); cell surface glycoprotein Trop-1; epithelial glycoprotein (EGP) precursor; epithelial glycoprotein 314; hEGP314; human epithelial glycoprotein-2; major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2; membrane component, chromosome 4, surface marker (35kD glycoprotein); TACSTD1; trophoblast cell surface antigen 1; tumor-associated calcium signal transducer 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Ber-Ep4; BerEp4; DIAR5; EGP-2; EGP314; EGP40; ESA; HNPCC8; KS1/4; KSA; LYNCH8; M4S1; MIC18; MK-1; MOC-31; TACSTD1; TROP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16422

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4072

          View more View less

          Function(s)
          protein binding macromolecular complex binding cadherin binding involved in cell-cell adhesion
          Process(es)
          ureteric bud development positive regulation of cell proliferation signal transduction involved in regulation of gene expression positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter stem cell differentiation cell-cell adhesion negative regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of stem cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-2rlvt:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0