Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • IL-17A Antibodies

          Invitrogen

          IL-17A Monoclonal Antibody (eBio17B7), PE-Cyanine7, eBioscience™

          94 Published Figures
          125 References
          View all (183) IL-17A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-17A Monoclonal Antibody (eBio17B7), PE-Cyanine7, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (94)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 95

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-17A Antibody (25-7177-82) in Flow

          Intracellular staining of 10-day Th17-polarized mouse splenocytes either unstimulated (left) or stimulated with Cell Stimulation Cocktail (plus protein transport inhibitors) (500X) (Product # 00-4975-03) (right) with Anti-Mouse CD4 FITC (Product # 11-0042-82) and 0.25 µg of Anti-Mouse/Rat IL-17A PE-Cyanine7 using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-17A Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          25-7177-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 121 publications 121 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE-Cyanine7, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBio17B7

          Conjugate

          PE-Cyanine7 PE-Cyanine7 PE-Cyanine7
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • eFluor 660
          • FITC
          • PE 
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          569/780 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10732356

          Product Specific Information

          Description: The eBio17B7 antibody reacts with mouse and rat IL-17A with no recognition of IL-17F. Interleukin-17A (IL-17A) is a CD4+ T cell-derived cytokine that promotes inflammatory responses in cell lines and is elevated in rheumatoid arthritis, asthma, multiple sclerosis, psoriasis, and transplant rejection. The cDNA encoding human IL-17A was isolated from a library of CD4+ T cells; the encoded protein exhibits 72 percent amino acid identity with HVS13, an open reading frame from a T lymphotropic Herpesvirus saimiri, and 63 percent with mouse CTLA-8 (cytotoxic T-lymphocyte associated antigen-8). Human IL-17A exists as glycosylated 20-30 kD homodimers. High levels of IL-17A homodimer are produced by activated peripheral blood CD4+ T-cells. IL-17A enhances expression of the intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) in human fibroblasts. Human IL-17A also stimulates epithelial, endothelial, or fibroblastic cells to secrete IL-6, IL-8, G-CSF, and PGE2. In the presence of human IL-17A, fibroblasts can sustain the proliferation of CD34+ hematopoietic progenitors and induce maturation into neutrophils. Mouse, rat, and human IL-17A can induce IL-6 secretion in mouse stromal cells, indicating that all homologs can recognize the mouse IL-17A receptor.

          IL-23-dependent, IL-17A-producing CD4+ T cells (Th-17 cells) have been identified as a unique subset of Th cells that develops along a pathway that is distinct from the Th1- and Th2- cell differentiation pathways. The hallmark effector molecules of Th1 and Th2 cells, e.g., IFN gamma and IL-4, have each been found to negatively regulate the generation of these Th-17 cells.

          Applications Reported: This eBio17B7 antibody has been reported for use intracellular satining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This eBio17B7 antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of restimulated, Th17-polarized mouse splenocytes using the Intracellular Fixation and Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Staining has been successfully done using the Foxp3 buffer system ((Product # 00-5523))

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 775 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Interleukin-17A (IL-17A, CTLA-8) is a CD4+ T cell-derived cytokine that promotes inflammatory responses in cell lines and is elevated in rheumatoid arthritis, asthma, multiple sclerosis, psoriasis, and transplant rejection. IL-17A is a 32 kDa long, disulfide-linked homodimer consisting of 136 amino acids that is a member of a six-species family of proteins (IL-17A-17F) and signals through the IL-17 receptor (IL-17R/CDw217). High levels of IL-17A homodimer are produced by activated peripheral blood CD4+ T-cells, and IL-17A also enhances expression of the intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) in human fibroblasts. In particular, human IL-17A also stimulates epithelial, endothelial, or fibroblastic cells to secrete IL-6, IL-8, G-CSF, and PGE2. In the presence of human IL-17A, fibroblasts can sustain the proliferation of CD34+ hematopoietic progenitors and induce maturation into neutrophils. Mouse, rat, and human IL-17A can induce IL-6 secretion in mouse stromal cells, indicating that all homologs can recognize the mouse receptor. IL-17A regulates the activities of NF-kappa B and mitogen-activated protein kinases, stimulates the expression of IL-6 and cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2), and enhances the production of nitric oxide (NO).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CTLA-8; Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8; il 17; IL-17; ILN; Interleukin; interleukin 17; Interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8); Interleukin-17A; Interleukin17A; R-IL-17-A

          View more View less

          Gene Aliases: CTLA-8; Ctla8; IL-17; IL-17A; Il17; Il17a

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q62386

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16171, (Rat) 301289

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity
          Process(es)
          inflammatory response positive regulation of necrotic cell death positive regulation of interleukin-23 production positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to interleukin-1 cellular response to glucocorticoid stimulus fibroblast activation positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response response to amino acid
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline