Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 002158
          Assay Name: hsa-miR-125b-2*
          miRBase Accession Number: MI0000470
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.21: 16590237 - 16590325 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: UCACAAGUCAGGCUCUUGGGAC
          Species: Human, Cricetulus griseus
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 002158
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4427975
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000033, mir-10

          Mature miRNA Sequence:

          UCACAAGUCAGGCUCUUGGGAC

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-125b-2-3p MIMAT0004603
          Cricetulus griseus cgr-miR-125b-3p MIMAT0023744

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-125b-2
          Stem-loop Accession # MI0000470
          Stem-loop Sequence
          ACCAGACUUUUCCUAGUCCCUGAGACCCUAACUUGUGAGGUAUUUUAGUAACAUCACAAGUCAGGCUCUUGGGACCUAGGCGGAGGGGA
          Chromosome Location Chr. 21 - 16590237 - 16590325 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004603
          miRBase ID: hsa-miR-125b-2-3p
          Mature miRNA Sequence: UCACAAGUCAGGCUCUUGGGAC
          Chromosome Location: Chr. 21 - 16590237 - 16590325 [+] on Build GRCh38

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-125b
          Stem-loop Accession # MI0020386
          Stem-loop Sequence
          CUUUUCCUAGUCCCUGAGACCCUAACUUGUGAGGGAUUUUAGUAACAUCACAAGUCAGGCUCUUGGGACCUAGGCGGA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0023744
          miRBase ID: cgr-miR-125b-3p
          Mature miRNA Sequence: UCACAAGUCAGGCUCUUGGGAC
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information


          Associated Megaplex™ RT Primer Pool:

          Megaplex™ RT Primers, Human Pool B v3.0


          Associated TaqMan® Array MicroRNA Card:

          TaqMan® Human MicroRNA B Cards v3.0


          TaqMan® OpenArray® MicroRNA Panel:

          TaqMan® OpenArray® Human MicroRNA Panel




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303224_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12579
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12579
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12579
          mirVana® miRNA mimic : MC12579
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 478666_mir
          miRNA Card : TaqMan® Human MicroRNA B Cards v2.0
          FGMIR : QS TaqMan OpenArray Rod miRNA Plate
          miRNA Pool : Megaplex™ RT Primers, Human Pool B v3.0
          FGMIR : TaqManTM Human MicroRNA Array B v3
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA B Cards v3.0
          MIRNA : TaqMan® Array Human MicroRNA A+B Cards Set v3.0
          miRNA Card : TaqMan® Human MicroRNA B Cards v3.0
          MIRNA : TaqMan® OpenArray Rodent MicroRNA Panel


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-125b-2* (v17)

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline