Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • VEGF Receptor 3 Antibodies

          Invitrogen

          VEGF Receptor 3 Monoclonal Antibody (AFL4), eBioscience™

          Advanced Verification
          11 Published Figures
          27 References
          View all (32) VEGF Receptor 3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite VEGF Receptor 3 Monoclonal Antibody (AFL4), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (11)
          • Advanced Verification (1)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          VEGF Receptor 3 Antibody (14-5988-82) in IHC

          Life science alliance 2022 - Figure S5. Increased Vegfr3 expression induced by Tbx1 Cre activation of TgVegfr3 is revealed by qRT-PCR but not by immunofluorescence. (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) Representative coronal brain sections of Tbx1 Cre/ + (A, B, C, D, E, F) and TgVegfr3; Tbx1 Cre/ + (G, H, I, J, K, L) embryos (E18.5) stained for VEGFR3 (red), VEGFR2 (green), and GFP ( Tbx1 cell fate, white). The cartoon shows the positi... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Western Blot (WB)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Western Blot (WB)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Western Blot (WB)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          VEGF Receptor 3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          VEGF Receptor 3 Antibody

          Product Details

          14-5988-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-Dependent
          View 7 publications 7 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 11 publications 11 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-Dependent
          View 3 publications 3 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication

          Neutralization (Neu)

          Assay-Dependent
          -

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          -

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          AFL4

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • Functional Grade
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_467795

          Product Specific Information

          Description: The AFL4 monoclonal antibody reacts with the mouse VEGF receptor-3, also known as Flt-4. This 195 kDa molecule was identified as an endothelial-specific member of the receptor tyrosine kinase (RTK) family. During early embryogenesis all endothelial cells express VEGFR-3, while in the adult tissues, VEGFR-3 expression disappears from the vascular endothelial cells and is observed only on the lymphatic endothelium. However, VEGFR-3 expression is induced in the adult tissue upon tumor implementation suggesting an important role for this receptor in the tumor angiogenesis. VEGF-C and VEGF-D bind to and activate VEGFR-3. AFL4 is an antagonist mAb.

          Applications Reported: The AFL4 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunoprecipitation, immunoblotting (WB), and immunohistochemical staining of frozen tissue sections. It has also been reported in blocking of ligand binding. (Please use Functional Grade purified AFL4, Product # 16-5988, in functional assays).

          Applications Tested: The AFL4 antibody has been tested by flow cytometric analysis of in vitro differentiated mouse endothelial cells. In brief, mouse ES cells were incubated on collagen IV matrix for 4 days and subsequently stimulated with VEGF under serum free conditions to induce further differentiation. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Vascular endothelial growth factor is a key regulator of blood vessel development in embryos and angiogenesis in adult tissues. Unlike VEGF, the related VEGFC stimulates the growth of lymphatic vessels through its specificl ymphatic endothelial receptor VEGFR-3. In 1998, Dumont showed that targeted inactivation of the VEGFR-3 gene in mice resulted in defective blood vessel development in early embryos. Vasculogenesis and angiogenesis occurred, but large vessels became abnormally organized with defective lumens, leading to fluid accumulation in the pericardial cavity and cardiovascular failure at embryonic day 9.5. Thus, VEGFR3 has an essential role in the development of theembryonic cardiovascular system before the emergence of the lymphatic vessels.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: chylous ascites; FLT-4; Fms-like tyrosine kinase 4; receptor protein tyrosine kinase; soluble VEGFR 3; sVEGFR 3; Tyrosine-protein kinase receptor FLT4; Vascular endothelial growth factor receptor 3; vascular endothelial growth factor receptor-3; VEGF R3; VEGFR-3

          View more View less

          Gene Aliases: AI323512; Chy; Flt-4; Flt4; VEGFR-3; VEGFR3

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P35917

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 14257

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity vascular endothelial growth factor-activated receptor activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups growth factor binding protein phosphatase binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          angiogenesis positive regulation of protein phosphorylation positive regulation of endothelial cell proliferation vasculature development lymph vessel development lymphangiogenesis sprouting angiogenesis protein phosphorylation transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway positive regulation of cell proliferation positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of endothelial cell migration phosphorylation peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of cell growth cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus vascular endothelial growth factor signaling pathway negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAPK cascade positive regulation of JNK cascade protein autophosphorylation vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway blood vessel morphogenesis regulation of blood vessel remodeling positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of protein kinase C signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline