Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • EOMES Antibodies

          Invitrogen

          EOMES Monoclonal Antibody (Dan11mag), APC, eBioscience™

          28 Published Figures
          20 References
          View all (35) EOMES antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EOMES Monoclonal Antibody (Dan11mag), APC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (28)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 29

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EOMES Antibody (17-4875-82) in Flow

          C57BL/6 mouse splenocytes were stained intracellularly, using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol, with NK1.1 Monoclonal Antibody, eFluor 450 (Product # 48-5941-82) and 0.125 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, APC (Product # 17-4321-81) (left) or 0.125 µg of EOMES Monoclonal Antibody, APC (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          EOMES Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EOMES Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EOMES Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EOMES Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EOMES Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EOMES Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          EOMES Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Product Details

          17-4875-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 17 publications 17 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Dan11mag

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 660 
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2866428

          Product Specific Information

          Description: This Dan11mag antibody recognizes Eomesodermin (EOMES), also known as T-box brain 2 (TBR2). Eomes is a T-box transcription factor that is highly homologous to T-bet, which is essential during trophoblast development and gastrulation in most vertebrates. In the immune system, Eomes controls the differentiation of effector and memory CD8+ T cells, as well as natural killer (NK) cells. Expression of Eomes in these cells correlates with high expression of CD122, the common beta-chain of the IL-2R and IL-15R.

          Applications Reported: This Dan11mag antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This Dan11mag antibody has been tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of mouse splenocytes using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Please refer to "Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry, Protocol B: One step protocol for intracellular (nuclear) proteins" located at Flow Protocols . This may be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Target Information

          TBR2 is a member of a conserved protein family that shares a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. A similiar protein disrupted in mice is shown to be essential during trophoblast development and gastrulation. TBR2 plays a role in brain development and is required for the specification and the proliferation of the intermediate progenitor cells and their progeny in the cerebral cortex.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Eomesodermin homolog; T-box brain protein 2; T-brain-2

          View more View less

          Gene Aliases: C77258; Eomes; TBR-2; Tbr2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) O54839

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 13813

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II activating transcription factor binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription factor binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding sequence-specific DNA binding Rel homology transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter endoderm formation mesoderm formation endodermal cell fate specification blastocyst development trophectodermal cell differentiation CD8-positive, alpha-beta T cell differentiation involved in immune response immune system process transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter multicellular organism development gastrulation brain development cardioblast differentiation regulation of gene expression stem cell population maintenance olfactory bulb development cerebral cortex regionalization cerebral cortex neuron differentiation cell differentiation interferon-gamma production skeletal muscle cell differentiation positive regulation of cell differentiation regulation of neuron differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of neurogenesis cell differentiation involved in embryonic placenta development mesodermal to mesenchymal transition involved in gastrulation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline