Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • TLR4 (CD284) Antibodies

          Invitrogen

          CD284 (TLR4) Monoclonal Antibody (HTA125), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          36 Published Figures
          46 References
          View all (66) TLR4 (CD284) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD284 (TLR4) Monoclonal Antibody (HTA125), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (36)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 37

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD284 (TLR4) Antibody (53-9917-42) in Flow

          Staining of human TLR4/MD2-transfected cells with staining buffer (autofluorescence) (open histogram) or Anti-Human CD284 (TLR4) Alexa Fluor® 488 (filled histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD284 (TLR4) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD284 (TLR4) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD284 (TLR4) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD284 (TLR4) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD284 (TLR4) Antibody in Western Blot (WB)
          CD284 (TLR4) Antibody in Western Blot (WB)
          CD284 (TLR4) Antibody in Western Blot (WB)
          CD284 (TLR4) Antibody in Western Blot, Neutralization (WB, Neu)
          CD284 (TLR4) Antibody in Western Blot, Flow Cytometry (WB, Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD284 (TLR4) Antibody in ELISA (ELISA)
          CD284 (TLR4) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD284 (TLR4) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD284 (TLR4) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD284 (TLR4) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD284 (TLR4) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD284 (TLR4) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD284 (TLR4) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD284 (TLR4) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD284 (TLR4) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD284 (TLR4) Antibody in Neutralization (Neu)
          CD284 (TLR4) Antibody in Neutralization (Neu)

          Product Details

          53-9917-42

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (1 µg)/test
          View 24 publications 24 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Neutralization (Neu)

          -
          View 8 publications 8 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Shark

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          HTA125

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          499/520 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1963634

          Product Specific Information

          Description: The HTA125 monoclonal antibody reacts with human Toll-like receptor 4 (TLR4). So far, at least ten members of the Toll family have been identified in humans. This family of type I transmembrane proteins is characterized by an extracellular domain with leucine-rich repeats and a cytoplasmic domain with homology to the type I IL-1 receptor. Two of these receptors, TLR2 and TLR4, are pattern recognition receptors and signaling molecules in response to bacterial lipoproteins and have been implicated in innate immunity and inflammation. TLR4 physically associates with another molecule called MD-2, and together with CD14, this complex is responsible for LPS recognition and signaling. TLR4 is expressed by peripheral blood monocytes. HTA125 has been reported to immunoprecipitate human TLR4 (~100 kDa) from transfected cells. Most TLR cell surface expression, especially TLR1 and TLR4, occurs at low levels on monocytes and at even lower levels on other cell types including granulocytes and immature dendritic cells (iDC). Furthermore, a relatively high degree of variability in TLR surface expression has been reported among normal donors.

          It is highly recommended that for optimal staining of TLR4, whole blood be stained using the lysed whole blood protocol (found in BestProtocols®) rather than Ficoll-gradient prepared normal human peripheral blood cells. The use of a density gradient appears to reduce the staining intensity significantly.

          Applications Reported:This HTA125 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This HTA125 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (1 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Furthermore brighter fluorophores such as the APC and PE are better choices for looking at endogenous levels of TLR4.

          Excitation: 488 nm; Emission: 519 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          TLR4 is member of the Toll like receptor (TLR) family which plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. This receptor is most abundantly expressed in placenta, and in myelomonocytic subpopulation of the leukocytes. Mammalian cells respond to LPS by activating TLR4. TLR4 belongs to the multi-protein complex of lipopolysaccharide (LPS) receptor, containing CD14, LY96 and TLR4, and is involved in signal transduction events induced by lipopolysaccharide (LPS) found in most gram-negative bacteria. TLR4 aids in the recognition of pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity. The various TLRs exhibit different patterns of expression. Mutations in the TLR4 gene have been associated with differences in LPS responsiveness. Also, several transcript variants of the TLR4 gene have been found, but the protein coding potential of most of them is uncertain. TLR4 is expressed by peripheral blood monocytes and a small population of B-cells and is also expressed in human placenta. Studies with TLR4-deficient mice indicate that the main ligand for TLR is lipopolysaccharide. Consequently, these mice also showed increased susceptibility to Gram-negative sepsis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD284; homolog of Drosophila toll; hToll; similar to the Drosophila Toll protein; LRR motif; similar to the cytoplasmic domain of IL-1 receptor; toll like receptor 4 protein; Toll-like receptor 4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ARMD10; CD284; TLR-4; TLR4; TOLL

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O00206

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7099

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding beta-amyloid binding lipopolysaccharide receptor activity transmembrane signaling receptor activity receptor binding protein binding signaling receptor activity identical protein binding protein heterodimerization activity NAD+ nucleotidase, cyclic ADP-ribose generating
          Process(es)
          activation of innate immune response toll-like receptor signaling pathway wound healing involved in inflammatory response B cell proliferation involved in immune response immune system process nitric oxide production involved in inflammatory response regulation of dendritic cell cytokine production MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway nitric oxide biosynthetic process phagocytosis defense response inflammatory response immune response signal transduction I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling JNK cascade response to bacterium gene expression positive regulation of platelet activation positive regulation of gene expression astrocyte development microglia differentiation positive regulation of smooth muscle cell migration detection of fungus neurogenesis signal transduction involved in regulation of gene expression positive regulation of B cell proliferation lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to lipopolysaccharide detection of lipopolysaccharide regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-17 production negative regulation of interleukin-23 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-1 production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of stress-activated MAPK cascade toll-like receptor 4 signaling pathway regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway cellular response to platelet-derived growth factor stimulus T-helper 1 type immune response B cell proliferation macrophage activation defense response to bacterium positive regulation of macrophage activation positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response leukocyte activation MHC class II biosynthetic process positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process negative regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade lymphocyte proliferation positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of lymphocyte proliferation regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response defense response to Gram-negative bacterium positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity NK T cell activation stress-activated MAPK cascade detection of stimulus intestinal epithelial structure maintenance positive regulation of macrophage cytokine production ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 signaling pathway positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 signaling pathway nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to mechanical stimulus cellular response to interferon-gamma negative regulation of cold-induced thermogenesis cellular response to oxidised low-density lipoprotein particle stimulus negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process positive regulation of cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus positive regulation of matrix metallopeptidase secretion cellular response to beta-amyloid positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline