Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • BCL-2 Antibodies

          Bioss

          Phospho-Bcl-2 (Ser70) Polyclonal Antibody

          View all (147) BCL-2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Bcl-2 (Ser70) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Phospho-Bcl-2 (Ser70) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Bcl-2 (Ser70) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Bcl-2 (Ser70) Antibody (BS-3052R) in IHC (P)

          Formalin-fixed and paraffin embedded rat kidney labeled with Rabbit Anti Phospho-Bcl-2(Ser70) Polyclonal Antibody, Unconjugated (bs-3052R) at 1:200 followed by conjugation to the secondary antibody and DAB staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Bcl-2 (Ser70) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-Bcl-2 (Ser70) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-Bcl-2 (Ser70) Polyclonal Antibody

          Product Details

          BS-3052R

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:300
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:100-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:20-1:100
          -

          ELISA (ELISA)

          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic phosphopeptide derived from rat Bcl-2 around the phosphorylation site of Ser70.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          0.01M TBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 1% BSA

          Contains

          0.02% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          BCL-2 is a key regulator of apoptosis that functions to either inhibit or promote cell death. The BCL-2 family members are also characterized by dimerizing to further modulate apoptosis. Bag1, for example, has been found to form a heterodimer with BCL-2 resulting in the enhancement of the anti-apoptotic effect of BCL-2. Bax and Bak have been shown to play a critical role in cytochrome c release from mitochondria and thus initiate apoptosis. Bax exerts a pro-apoptotic rather than an anti-apoptotic effect on cells. Constitutive expression of BCL2, such as in the case of translocation of BCL2 to Ig heavy chain locus, is thought to be the cause of follicular lymphoma. In most follicular lymphomas, neoplastic germinal centers express high levels of BCL-2 alpha protein, whereas the normal or hyperplastic germinal centers are negative. Two transcript variants of BCL-2, produced by alternate splicing, differ in their C-terminal ends. The overexpression of BCL-2 has been linked to human cancers such as B-cell lymphoma and prostate cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Apoptosis regulator Bcl-2; B cell lymphoma 2 associated oncogene; B-cell CLL/lymphoma 2; B-cell leukemia/lymphoma 2; Bcl 2; bcl-2 protein; bcl2-alpha protein; bcl2-beta protein; bcl2-Ig fusion gene; Bcl2-like protein; OTTHUMP00000163680; protein phosphatase 1, regulatory subunit 50

          View more View less

          Gene Aliases: AW986256; Bcl-2; BCL2; C430015F12Rik; D630044D05Rik; D830018M01Rik; PPP1R50

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10415, (Rat) P49950, (Mouse) P10417

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 596, (Rat) 24224, (Mouse) 12043

          View more View less

          Function(s)
          protease binding protein binding channel activity channel inhibitor activity protein phosphatase binding ubiquitin protein ligase binding identical protein binding sequence-specific DNA binding protein heterodimerization activity BH3 domain binding protein phosphatase 2A binding binding, bridging DNA-binding transcription factor binding transcription factor binding protein homodimerization activity BH domain binding
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle protein polyubiquitination mitotic cell cycle cell morphogenesis ossification ovarian follicle development metanephros development ureteric bud development branching involved in ureteric bud morphogenesis behavioral fear response leukocyte homeostasis B cell homeostasis B cell apoptotic process kidney development release of cytochrome c from mitochondria regulation of cell-matrix adhesion lymphocyte homeostasis lymphoid progenitor cell differentiation B cell lineage commitment T cell lineage commitment immune system development negative regulation of B cell apoptotic process response to ischemia renal system process melanin metabolic process regulation of nitrogen utilization cellular calcium ion homeostasis autophagy apoptotic process humoral immune response cellular response to DNA damage stimulus response to oxidative stress actin filament organization axonogenesis female pregnancy cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation male gonad development extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress apoptotic mitochondrial changes response to radiation response to xenobiotic stimulus response to toxic substance post-embryonic development organ morphogenesis response to iron ion response to UV-B response to gamma radiation regulation of gene expression regulation of autophagy negative regulation of autophagy negative regulation of calcium ion transport into cytosol regulation of glycoprotein biosynthetic process mesenchymal cell development positive regulation of neuron maturation smooth muscle cell migration positive regulation of smooth muscle cell migration cell migration cochlear nucleus development gland morphogenesis hemopoiesis B cell differentiation T cell differentiation negative regulation of ossification positive regulation of cell growth negative regulation of cell growth melanocyte differentiation negative regulation of cell migration positive regulation of B cell proliferation hair follicle morphogenesis axon regeneration regulation of protein stability endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis glomerulus development negative regulation of cellular pH reduction regulation of protein localization myeloid cell apoptotic process negative regulation of myeloid cell apoptotic process T cell differentiation in thymus osteoblast proliferation negative regulation of osteoblast proliferation response to cytokine response to nicotine organ growth regulation of growth positive regulation of multicellular organism growth B cell proliferation cellular response to glucose starvation response to hydrogen peroxide neuron maturation regulation of apoptotic process T cell homeostasis positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process regulation of programmed cell death CD8-positive, alpha-beta T cell lineage commitment pigmentation negative regulation of neuron apoptotic process ear development regulation of viral genome replication positive regulation of melanocyte differentiation negative regulation of mitotic cell cycle retinal cell programmed cell death negative regulation of retinal cell programmed cell death regulation of mitochondrial membrane permeability focal adhesion assembly developmental pigmentation regulation of developmental pigmentation positive regulation of developmental pigmentation spleen development thymus development response to steroid hormone digestive tract morphogenesis developmental growth oocyte development skeletal muscle fiber development positive regulation of skeletal muscle fiber development pigment granule organization stem cell development homeostasis of number of cells within a tissue B cell receptor signaling pathway response to glucocorticoid neuron apoptotic process defense response to virus establishment of localization in cell regulation of cell cycle regulation of mitochondrial membrane potential negative regulation of mitochondrial depolarization regulation of calcium ion transport hematopoietic stem cell differentiation calcium ion transport into cytosol intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress lymphocyte apoptotic process negative regulation of lymphocyte apoptotic process T cell apoptotic process negative regulation of T cell apoptotic process cellular response to hypoxia reactive oxygen species metabolic process dendritic cell apoptotic process motor neuron apoptotic process extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand cell-cell adhesion negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator regulation of intracellular signal transduction epithelial cell apoptotic process negative regulation of epithelial cell apoptotic process negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of dendritic cell apoptotic process negative regulation of motor neuron apoptotic process negative regulation of anoikis regulation of apoptotic signaling pathway negative regulation of apoptotic signaling pathway negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway response to hypoxia protein dephosphorylation brain development aging cell aging response to nutrient response to heat response to organic substance response to inorganic substance response to aluminum ion response to organic cyclic compound cell growth single organismal cell-cell adhesion peptidyl-serine phosphorylation peptidyl-threonine phosphorylation regulation of transmembrane transporter activity response to caffeine response to insulin positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation response to L-ascorbic acid glial cell apoptotic process growth response to drug positive regulation of catalytic activity response to peptide hormone regulation of protein homodimerization activity regulation of protein heterodimerization activity response to estrogen response to ethanol response to copper ion oligodendrocyte differentiation regulation of catalytic activity response to corticosterone response to cAMP response to folic acid response to electrical stimulus transmembrane transport cellular response to organic substance response to acid chemical negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline