Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • KIR2DL4 Antibodies

          Invitrogen

          KIR2DL4 Monoclonal Antibody (mAb#33)

          View all (14) KIR2DL4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite KIR2DL4 Monoclonal Antibody (mAb#33)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          KIR2DL4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          KIR2DL4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          KIR2DL4 Antibody (MA1-10110) in Flow

          Flow cytometry multicolor surface staining of human lymphocytes using anti-human CD158d (mAb#33) purified Monoclonal antibody (Product # MA1-10110). Concentration in sample 6.0 µg/mL, GAM APC and surface anti-human CD56 (LT56) PE antibody (concentration in sample 1.0 µg/mL). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          KIR2DL4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          KIR2DL4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          KIR2DL4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          KIR2DL4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          KIR2DL4 Monoclonal Antibody (mAb#33)

          Product Details

          MA1-10110

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-Dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          2-6 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          mAb#33

          Immunogen

          NK3.3 cells and KIR2DL4-Ig fusion protein
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 647 
          • APC 
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11157893

          Product Specific Information

          This antibody recognizes extracellular portion of CD158d / KIR2DL4, a 45 kDa NK cell marker. Cell surface expression and function of CD158d / KIR2DL4 depends on genotype of particular individuals.

          Target Information

          CD158d / KIR2DL4 is a KIR family member that shares structural features with both activating and inhibitory receptors and may mediate different functions under different circumstances. It contains cytoplasmic ITIM, suggesting inhibitory function, but also transmembrane domain similar to those of activating KIRs. It has been reported that CD158d serves as an inhibitory receptor for peripheral and uterine NK cells, but its ligation with soluble mAbs (unlike immobilized mAbs) results in activation of IFN-gamma secretion. CD158d also binds both membrane form and soluble form of its ligand HLA-G.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD158 antigen-like family member D; CD158d; G9P; Ig1-TM10A; Ig1-TM10A truncated; Ig2-TM9A Del; Killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4; killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 4; Killer cell inhibitory receptor 103AS; killer cell inhibitory receptor homolog; KIR homolog; KIR-103AS; KIR2DL4; KIR2DL4 Killer-cell Immunoglobulin-like Receptor; KIR2DL4*00102; KIR2DL4*00103; KIR2DL4*00501; KIR2DL4*00801; KIR2DL4*00802; KIR2DL4*01101; KIR2DL4*021; KIR2DL4*022; KIR2DL4_00201; KIR2DL4_00201 protein; MHC class I NK cell receptor KIR103AS; natural killer cell receptor; NK cell receptor; CD158d; short cytoplasmic tail variant

          View more View less

          Gene Aliases: CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; KIR2DL4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q99706

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3805

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding MHC class Ib receptor activity
          Process(es)
          positive regulation of natural killer cell cytokine production immune response-regulating signaling pathway cellular defense response signal transduction negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity positive regulation of cellular senescence
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline