Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • beta Actin Antibodies

          Invitrogen

          beta Actin Loading Control Monoclonal Antibody (BA3R), DyLight™ 800 4X PEG

          14 Published Figures
          9 References
          View all (69) beta Actin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite beta Actin Loading Control Monoclonal Antibody (BA3R), DyLight™ 800 4X PEG

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (14)
          beta Actin Loading Control Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          beta Actin Loading Control Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          beta Actin Loading Control Antibody (MA5-15739-D800) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of beta-actin (red) in HeLa cells. Cells were fixed and permeabilized with ice-cold methanol for 10 minutes at room temperature, blocked with 0.3% BSA in PBS for 15 minutes, and probed with a DyLight 800-conjugated beta-actin monoclonal antibody (Product # MA5-15739-D800) at a dilution of 1:100 overnight at 4°C. Nuclei (blue) were stained with DAPI (Product # 62247). Images were t... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          beta Actin Loading Control Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          beta Actin Loading Control Monoclonal Antibody (BA3R), DyLight™ 800 4X PEG

          Product Details

          MA5-15739-D800

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 9 publications 9 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:200
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Chicken, Human, Mouse, Rabbit, Rat

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          BA3R

          Immunogen

          Beta-actin N-terminal peptide.
          View immunogen

          Conjugate

          DyLight™ 800 4X PEG DyLight™ 800 4X PEG DyLight™ 800 4X PEG
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • DyLight 488
          • DyLight 550
          • DyLight 650
          • DyLight 680
          • HRP
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          789/794 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          MES with proprietary stabilizer

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2537666

          Product Specific Information

          MA5-15739-D800 has been successfully used for Western blotting and immunofluorescence. DyLight 800 4X PEG has an excitation/emission of 783/797 nm. For visualization of actin filaments by immunofluorescence, fixation and permeabilization with methanol is required.

          Target Information

          Beta actin is one of six actin isoforms which have been identified. Beta actin is a non-muscle cytoskeletal protein in all human cell types and is involved in cell motility, structure, and integrity. There are six different actin isoforms in human. The beta isoform of actin, along with gamma actin, coexist in most cell types as components of the cyto-skeleton. Beta actins are cytoplasmic proteins ubuquitously expressed in all eukaryotic cells. Polymerization of globular actin (G-actin) leads to a structural filament (F-actin) in the form of two stranded helix. Actins are highly conserved proteins that are involved in cell motility, structure and integrity. Because beta actin is ubiquitously expressed in all eukaryotic cells, it is frequently used as a loading control for assays involving protein detection, such as Western blotting. Antibodies to beta-actin provide a specific and useful tool in studying the intracellular distribution of beta-actin and the static and dynamic aspects of the cytoskeleton.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Actin is a protein with a high degree of evolutionary conservation that undergoes polymerization to generate filaments, which subsequently assemble into interconnected networks within the cytoplasm of cells.; Actin, cytoplasmic 1; Bact; actin; beta cytoskeletal actin; Beta-actin; cytoplasmic 1; cytoplasmic beta-actin; gamma non-muscle actin; I(2)-actin; PS1TP5-binding protein 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ACT-5; ACTB; actin; Actx; Bact; beta-actin; BKRNS; BNS; BRWS1; CSMH; DDS1; E430023M04Rik; PS1TP5BP1; THC8

          View more View less

          UniProt ID: (Rabbit) P29751, (Human) P60709, (Chicken) P60706, (Rat) P60711, (Mouse) P60710

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rabbit) 100009272, (Human) 60, (Chicken) 396526, (Rat) 81822, (Mouse) 11461

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding structural constituent of cytoskeleton protein binding ATP binding hydrolase activity ATPase activity kinesin binding protein kinase binding nitric-oxide synthase regulator activity Tat protein binding nucleosomal DNA binding identical protein binding tau protein binding nitric-oxide synthase binding structural constituent of postsynaptic actin cytoskeleton transporter regulator activity RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding actin and actin related protein actin or actin-binding cytoskeletal protein cytoskeletal protein
          Process(es)
          morphogenesis of a polarized epithelium chromatin remodeling regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cytoskeleton organization establishment or maintenance of cell polarity axonogenesis positive regulation of cell proliferation substantia nigra development regulation of mitotic metaphase/anaphase transition adherens junction assembly maintenance of blood-brain barrier regulation of apoptotic process apical protein localization positive regulation of T cell differentiation negative regulation of cell differentiation positive regulation of cell differentiation positive regulation of myoblast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated cell motility regulation of norepinephrine uptake positive regulation of norepinephrine uptake regulation of cell cycle regulation of G0 to G1 transition platelet aggregation protein localization to adherens junction cellular response to cytochalasin B postsynaptic actin cytoskeleton organization regulation of transepithelial transport regulation of synaptic vesicle endocytosis positive regulation of stem cell population maintenance regulation of protein localization to plasma membrane positive regulation of double-strand break repair via homologous recombination regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle regulation of double-strand break repair positive regulation of double-strand break repair regulation of nucleotide-excision repair retina homeostasis ATP-dependent chromatin remodeling retina development in camera-type eye cellular response to electrical stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline