Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CREB Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-CREB (Ser133) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CREBS133-4D11), PE

          View all (54) CREB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-CREB (Ser133) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CREBS133-4D11), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-CREB (Ser133) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-CREB (Ser133) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-CREB (Ser133) Antibody (MA5-36990) in Flow

          Flow cytometry of Phospho-CREB (Ser133) using SK-N-MC cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-CREB (Ser133) antibody (Product # MA5-36990). Images correspond with the following conditions: negative control (blue), untreated (red), treated with Forskolin (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-CREB (Ser133) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-CREB (Ser133) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CREBS133-4D11), PE

          Product Details

          MA5-36990

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CREBS133-4D11

          Immunogen

          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser133 of human phospho CREB.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS with 0.20% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2896925

          Target Information

          CREB (Cyclic AMP response element binding protein) is a 43 kDa basic/leucine zipper transcription factor that binds the cyclic AMP response element (CRE) and activates transcription in response to a variety of extracellular signals including neurotransmitters, hormones, membrane depolarization, and growth and neurotrophic factors. Activation of CREB is dependent upon the phosphorylation of serine 133. Phosphorylation of CREB occurs via p44/42 MAP kinase and p90RSK, and via p38 MAP kinase and MSK1. Although CREB will bind DNA independent of its phosphorylation state, only the phosphorylated form is competent as a transcription factor. CREB binding protein (CBP), a transcriptional coactivator that directly interacts with CREB, binds to CREB in the region of serine 133. CREB is involved in different cellular processes including the synchronization of circadian rhythmicity, differentiation of adipose cells, and learning and memory. In humans, the gene is located on the q arm of chromosome 2. Diseases associated with CREB dysfunction include Alzheimer's Disease, histiocytoma and soft tissue melanoma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: active transcription factor CREB; active transcription factor CREB-A; active transcription factor CREB-B; cAMP-response element-binding protein-1; cAMP-responsive element-binding protein 1; CREB-1; CREB1; cyclic adenosine 3',5'-monophosphate response element binding protein; cyclic adenosine 3',5'-monophosphate response element-binding protein CREB; cyclic AMP response element-binding protein-1 alpha isoform; Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1; delta CREB; htCREB; MGC9284; OTTHUMP00000206661; OTTHUMP00000206662; OTTHUMP00000206667; transactivator protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2310001E10Rik; 3526402H21Rik; AV083133; CREB; CREB-1; CREB1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16220, (Mouse) Q01147

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1385, (Mouse) 12912

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding enzyme binding Hsp70 protein binding histone acetyltransferase binding cAMP response element binding identical protein binding sequence-specific DNA binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding arrestin family protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding RNA polymerase II activating transcription factor binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription factor binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding transcription factor binding transcription regulatory region DNA binding
          Process(es)
          transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter protein phosphorylation transforming growth factor beta receptor signaling pathway axonogenesis lactation memory circadian rhythm regulation of cell size response to organic substance negative regulation of transcription by competitive promoter binding pituitary gland development cell differentiation mammary gland development positive regulation of transforming growth factor beta3 production secretory granule organization response to glucagon positive regulation of multicellular organism growth response to drug regulation of circadian rhythm regulation of apoptotic process positive regulation of fat cell differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of RNA polymerase II transcriptional preinitiation complex assembly positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of hormone secretion positive regulation of lipid biosynthetic process rhythmic process protein stabilization lung epithelium development lung saccule development Type I pneumocyte differentiation cellular response to zinc ion cellular response to growth factor stimulus response to hypoxia regulation of transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction visual learning response to xenobiotic stimulus negative regulation of gene expression response to purine-containing compound response to activity osteoclast differentiation chemotaxis to arachidonic acid response to nicotine cellular response to hepatocyte growth factor stimulus response to erythropoietin cellular response to platelet-derived growth factor stimulus response to cocaine mRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process response to morphine response to ethanol hormone secretion regulation of fibroblast proliferation positive regulation of cardiac muscle tissue development regulation of glial cell proliferation cellular response to retinoic acid cellular response to fatty acid cellular response to transforming growth factor beta stimulus cAMP/PKA signal transduction positive regulation of long-term synaptic potentiation response to L-glutamate response to dehydroepiandrosterone positive regulation of membrane depolarization cellular response to forskolin cellular response to nerve growth factor stimulus cellular response to insulin-like growth factor stimulus cellular response to leukemia inhibitory factor response to hypobaric hypoxia regulation of testosterone biosynthetic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline