Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Glypican 3 Antibodies

          Invitrogen

          Glypican 3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (024), PE

          View all (58) Glypican 3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Glypican 3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (024), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Glypican 3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Glypican 3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Glypican 3 Antibody (MA5-40988) in Flow

          Flow cytometric analysis of Human Glypican 3 expression on HepG2 cells. Cells were stained with Glypican 3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (024), PE (Product # MA5-40988). The fluorescence histograms were derived from gated events with the forward and side light-scatter characteristics of intact cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Glypican 3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Glypican 3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MA5-40988

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          024

          Immunogen

          A synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Glypican 3/GPC3/OCI-5

          Conjugate

          PE PE PE
          • APC 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with 0.5% BSA

          Contains

          0.03% ProClin 300

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2898749

          Product Specific Information

          May be stored for twelve months without detectable loss of activity. Protect from prolonged exposure to light and do not freeze. Sodium azide is toxic to cells and should be disposed of properly so flush with large volumes of water during disposal.

          Target Information

          GPC3 is a cell surface proteoglycan that bears heparan sulfate. This protein may be involved in the suppression/modulation of growth in the predominantly mesodermal tissues and organs, and may play a role in the modulation of IGF2 interactions with its receptor and thereby modulate its function. Members of the glypican-related integral membrane proteoglycan family contain a core protein anchored to the cytoplasmic membrane via a glycosyl phosphatidylinositol (GPI) linkage. These proteins may play a role in the control of cell division, growth regulation, and tumor predisposition. Deletion mutations in GPC3 are the cause of Simpson-Golabi-Behmel syndrome (SGBS), also known as Simpson dysmorphia syndrome (SDYS). SGBS is a condition characterized by pre- and postnatal overgrowth (gigantism) with visceral and skeletal anomalies.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cell surface protein; precursor core protein cleaved by furin; glypican proteoglycan 3; Glypican-3; GTR2-2; GTR22; heparan sulphate proteoglycan; Intestinal protein OCI-5; MXR7; OCI-5; secreted glypican-3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DGSX; GPC3; GTR2-2; MXR7; OCI-5; OCI5; SDYS; SGB; SGBS; SGBS1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P51654

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2719

          View more View less

          Function(s)
          protein binding peptidase inhibitor activity peptidyl-dipeptidase inhibitor activity
          Process(es)
          branching involved in ureteric bud morphogenesis kidney development smoothened signaling pathway negative regulation of cell proliferation response to bacterium anatomical structure morphogenesis organ morphogenesis anterior/posterior axis specification regulation of signal transduction body morphogenesis cell migration bone mineralization osteoclast differentiation lung development positive regulation of BMP signaling pathway embryonic hindlimb morphogenesis regulation of growth cell migration involved in gastrulation positive regulation of protein catabolic process positive regulation of endocytosis negative regulation of smoothened signaling pathway positive regulation of smoothened signaling pathway negative regulation of growth positive regulation of glucose import epithelial cell proliferation negative regulation of epithelial cell proliferation canonical Wnt signaling pathway Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway regulation of canonical Wnt signaling pathway coronary vasculature development cell proliferation involved in kidney development mesenchymal cell proliferation involved in ureteric bud development mesonephric duct morphogenesis cell proliferation involved in metanephros development negative regulation of canonical Wnt signaling pathway positive regulation of canonical Wnt signaling pathway regulation of protein localization to membrane regulation of non-canonical Wnt signaling pathway positive regulation of Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline