Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • THRA/THRB Antibodies

          Invitrogen

          THRA/THRB Monoclonal Antibody (H43), PerCP

          View all (4) THRA/THRB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite THRA/THRB Monoclonal Antibody (H43), PerCP

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          THRA/THRB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          THRA/THRB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          THRA/THRB Antibody (MA5-45923) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis using differentiated SH-SY5Y cells. Samples were incubated with Thyroid Hormone Receptor monoclonal antibody (Product # MA5-45923) at 1:250, followed by AlexaFluor 488. Counterstain used was phalloidin (Alexa 647, red), beta tubulin (Anti-beta III Tubulin Ab, Alexa 555, magenta) Hoechst (blue). (A) Phalloidin (B) Anti-beta III Tubulin Ab. (C) Thyroid Hormone R... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          THRA/THRB Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          THRA/THRB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          THRA/THRB Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          THRA/THRB Antibody in Western Blot (WB)
          THRA/THRB Monoclonal Antibody (H43), PerCP

          Product Details

          MA5-45923

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:250
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          H43

          Immunogen

          Synthetic peptide from the full length Human Thyroid hormone receptor protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          PerCP PerCP PerCP
          • APC 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/675 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          95.64mM phosphate/2.48mM MES, pH 7.4, with 0.5M EDTA

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2932377

          Product Specific Information

          A 1:500 dilution of MA5-45923 was sufficient for detection of Pan-Thyroid hormone receptor in 10 µg of Hep G2 Human Hepatoblastoma Cell lysate by ECL immunoblot analysis using goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody.

          Detects 70 kDa.

          Target Information

          The protein encoded by this gene is a nuclear hormone receptor for triiodothyronine. It is one of the several receptors for thyroid hormone, and has been shown to mediate the biological activities of thyroid hormone. Knockout studies in mice suggest that the different receptors, while having certain extent of redundancy, may mediate different functions of thyroid hormone. Mutations in this gene are known to be a cause of generalized thyroid hormone resistance (GTHR), a syndrome characterized by goiter and high levels of circulating thyroid hormone (T3-T4), with normal or slightly elevated thyroid stimulating hormone (TSH). Several alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) oncogene homolog 1; c-erb-A thyroid hormone receptor; c-erbA protooncogene; c-erbA-1; c-erbA-2; C-erbA-alpha; c-erbA-alpha2; c-erbA-beta; c-erbAalpha; c-erbAalpha2; EAR-7; ERBA-related 7; nuclear receptor; Nuclear receptor subfamily 1 group A member 1; Nuclear receptor subfamily 1 group A member 2; oncogene ERBA2; THR; THRA; Thyroid hormone receptor alpha; thyroid hormone receptor alpha 1; thyroid hormone receptor alpha 1 (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) oncogene homolog 1 formerly ERBA1); Thyroid hormone receptor beta; thyroid hormone receptor beta 3; thyroid hormone receptor beta2delta; thyroid hormone receptor, alpha (erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) oncogene homolog, avian); thyroid hormone receptor, beta (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) oncogene homolog 2); thyroid hormone receptor, beta (erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) oncogene homolog 2, avian); TR; TR alpha 1; TR alpha 2; TR beta; TRbeta2Delta; triiodothyronine receptor; unnamed protein product; V-erbA-related protein 7

          View more View less

          Gene Aliases: 6430529J03Rik; AR7; AW259572; c-erbA; c-ERBA-1; C-ERBA-2; C-erba-alpha; C-ERBA-BETA; c-erbAbeta; CHNG6; EAR7; ERB-T-1; ERBA; ERBA1; ERBA2; GRTH; NR1A1; NR1A2; PRTH; RATT3REC; Rvr; T3R[a]; T3R[b]; T3Ralpha; T3Rbeta; T3rec; THR1; THRA; THRA1; THRA2; THRalpha; THRalpha1; THRalpha2; THRB; THRB1; THRB2; THRbeta; THRbeta1; Thrbeta2; TRalpha; TRalpha1; TRalpha2; TRb; TRbeta; TRbeta1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10827, (Human) P10828, (Mouse) P63058, (Rat) P63059, (Mouse) P37242

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7067, (Human) 7068, (Mouse) 21833, (Rat) 81812, (Mouse) 21834, (Rat) 24831

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding protein binding zinc ion binding TBP-class protein binding protein domain specific binding chromatin DNA binding sequence-specific DNA binding macromolecular complex binding metal ion binding thyroid hormone binding general transcription initiation factor binding transcription coactivator binding chromatin binding enzyme binding sequence-specific double-stranded DNA binding steroid receptor RNA activator RNA binding transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding steroid hormone receptor activity single-stranded RNA binding thyroid hormone receptor activity transcription factor binding protein complex binding protein homodimerization activity transcription regulatory region DNA binding intronic transcription regulatory region DNA binding protein heterodimerization activity protein dimerization activity double-stranded DNA binding C4 zinc finger nuclear receptor DNA-binding transcription factor zinc finger transcription factor gene-specific transcriptional regulator
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cartilage condensation ossification thyroid hormone mediated signaling pathway regulation of thyroid hormone mediated signaling pathway positive regulation of thyroid hormone receptor signaling pathway regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter learning or memory regulation of heart contraction female courtship behavior response to cold hormone-mediated signaling pathway organ morphogenesis negative regulation of RNA polymerase II transcriptional preinitiation complex assembly cell differentiation erythrocyte differentiation thyroid gland development regulation of myeloid cell apoptotic process mRNA transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of female receptivity positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter retinoic acid receptor signaling pathway regulation of lipid catabolic process Type I pneumocyte differentiation positive regulation of cold-induced thermogenesis negative regulation of DNA-templated transcription, initiation transcription, DNA-templated sensory perception of sound negative regulation of female receptivity retinal cone cell development cellular response to thyroid hormone stimulus retinal cone cell apoptotic process positive regulation of myotube differentiation intracellular receptor signaling pathway cytoplasmic sequestering of transcription factor steroid hormone mediated signaling pathway negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity kidney development liver development brain development lung development adrenal gland development response to nutrient levels response to drug digestive tract development embryonic organ development positive regulation of cell proliferation regulation of lipid metabolic process positive regulation of chondrocyte differentiation positive regulation of ossification regulation of cholesterol metabolic process regulation of triglyceride metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline