Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD21 Antibodies

          Invitrogen

          CD21 Monoclonal Antibody (LT21), APC-Cyanine7

          View all (114) CD21 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD21 Monoclonal Antibody (LT21), APC-Cyanine7

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD21 Antibody (MA562242) in Flow

          Flow cytometry (surface staining) of CD21 in human peripheral whole blood. Samples were stained with CD21 monoclonal antibody (Product # MA562242) using a dilution of 4 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood. Separation of human CD21 positive lymphocytes (red-filled) from neutrophil granulocytes (black-dashed). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD21 Monoclonal Antibody (LT21), APC-Cyanine7

          Product Details

          MA562242

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          4 µL/100 µL whole blood or 10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Dog, Human, Pig

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          LT21

          Immunogen

          IM9 human B-lymphoblastoid cell line.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          APC-Cyanine7 APC-Cyanine7 APC-Cyanine7
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 647 
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          653/782 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3703388

          Target Information

          CD21 (complement receptor 2, CR2, C3D receptor, EBV receptor) binds C3 complement fragments, especially its breakdown fragments, which remain covalently attached to complement activating surfaces or antigen. CD21 has important roles in uptake and retention of immunocomplexes, survival of memory B cells and in development and maintenance of the humoral response to T-dependent antigens. CD21 also serves as a key receptor for Epstein-Barr virus binding and is involved in targeting prions to follicular dendritic cells and expediting neuroinvasion following peripheral exposure to prions. A soluble form of the CD21 (sCD21) is shed from the lymphocyte surface and retains its ability to bind respective ligands. CD21 functions as receptor for C3d, C3dg and iC3b complement components, for EBV and for IFNalpha. CD21 binds to CD23 and associates with CD19, CD81 and Leu13 to form a large signal-transduction complex involved in B cell activation. Genetic variations in the CD21 gene are associated with susceptibility to systemic lupus erythematosus type 9 (SLEB9). Alternatively, spliced transcript variants encoding different isoforms of CD21 have been found.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD21; Complement C3d receptor; Complement C3d receptor (C3DR); complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group); complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2; complement component 3d receptor 2; complement component receptor 2; complement receptor 1 long isoform; Complement receptor type 2; Complement Receptor type 2 (CR2); Cr2; CR2 precursor; CR2/CD21/C3d/Epstein-Barr virus receptor precursor; EBV receptor; EBV-R; Epstein-Barr virus receptor; EVBR; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: C3DR; CD21; CR; CR1; CR2; CVID7; SLEB9

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P20023

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 490269, (Human) 1380, (Bovine) 407126

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity complement binding DNA binding complement receptor activity transmembrane signaling receptor activity protein binding immunoglobulin receptor binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          immune system process complement receptor mediated signaling pathway T cell mediated immunity immune response complement activation, alternative pathway complement activation, classical pathway B cell differentiation B cell proliferation B cell activation innate immune response negative regulation of complement activation, classical pathway viral entry into host cell type I interferon signaling pathway antiviral innate immune response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline