Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • MECP2 Antibodies

          Invitrogen

          MECP2 Polyclonal Antibody

          View all (43) MECP2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MECP2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MECP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MECP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MECP2 Antibody (PA5-143577) in IHC (P)

          Chromogenic immunohistochemistry of MECP2 in formalin fixed paraffin embedded rat cerebral cortex section. Samples were stained with MECP2 polyclonal antibody (Product # PA5-143577) using a dilution of 1:4,000. Detected in DAB (brown) following the ABC method. Hematoxylin (blue) was used as the counterstain. The NF-H antibody specifically labels the nuclei of neuronal cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MECP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MECP2 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          MECP2 Antibody in Western Blot (WB)
          MECP2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-143577

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:10,000-1:20,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:1,000-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1:1,000-1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:1,000-1:2,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Host/Isotype

          Chicken / IgY

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Full length recombinant human MeCP2 expressed in and purified from E. coli.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          5mM sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2942806

          Target Information

          MECP2 belongs to a family of nuclear proteins (including MBD1, MBD2, MBD3 and MBD4) that have a methyl-CpG binding domain. MECP2 is capable of binding specifically to methylated DNA. DNA methylation is the major modification of eukaryotic genomes and plays an essential role in mammalian development. MECP2 can also repress transcription from methylated gene promoters. In contrast to other MBD family members, MECP2 is X-linked and subject to X inactivation. MECP2 is dispensible in stem cells, but is essential for embryonic development. MECP2 gene mutations are the cause of most cases of Rett syndrome, a progressive neurologic developmental disorder and one of the most common causes of mental retardation in females.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp686A24160; MeCp-2 protein; MECP2A; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_1; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_2; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_3; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_5; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_6; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_7; methyl CpG binding protein 2 (Rett syndrome) isoform MECP2_8; Methyl-CpG-binding protein 2; Rett Syndrome transcript 1; Rett syndrome; MECP2B; transcript variant; transcriptional repressor; involved in Rett syndrome disease; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1500041B07Rik; AUTSX3; D630021H01Rik; Mbd5; MECP2; MRX16; MRX79; MRXS13; MRXSL; PPMX; RS; RTS; RTT; WBP10

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P51608, (Mouse) Q9Z2D6, (Rat) Q00566

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4204, (Mouse) 17257, (Rat) 29386

          View more View less

          Function(s)
          nucleic acid binding DNA binding chromatin binding transcription corepressor activity RNA binding mRNA binding protein binding methyl-CpG binding double-stranded methylated DNA binding siRNA binding binding, bridging histone reader activity molecular condensate scaffold activity promoter-specific chromatin binding four-way junction DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription factor binding enzyme binding protein domain specific binding chromatin DNA binding histone deacetylase binding poly(A) RNA binding unmethylated CpG binding protein N-terminus binding DNA metabolism protein
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter behavioral fear response response to hypoxia startle response neurological system process involved in regulation of systemic arterial blood pressure regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process inositol metabolic process regulation of transcription from RNA polymerase II promoter glutamine metabolic process cellular biogenic amine metabolic process Notch signaling pathway chemical synaptic transmission synapse assembly brain development respiratory gaseous exchange learning memory long-term memory protein localization glucocorticoid metabolic process cell proliferation associative learning adult locomotory behavior visual learning post-embryonic development gene expression regulation of gene expression negative regulation of gene expression glial cell proliferation dendrite development negative regulation of angiogenesis proprioception sensory perception of pain cerebellum development ventricular system development neuron differentiation neuron projection development heterochromatin assembly cardiolipin metabolic process multicellular organismal response to stress social behavior regulation of gene expression, epigenetic neuron maturation negative regulation of neuron apoptotic process negative regulation of blood vessel endothelial cell migration hypermethylation of CpG island negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter phosphatidylcholine metabolic process regulation of synaptic plasticity cell development catecholamine secretion neuromuscular process controlling posture neuromuscular process negative regulation of developmental process negative regulation of smooth muscle cell differentiation response to other organism excitatory postsynaptic potential positive regulation of glial cell proliferation long-term synaptic potentiation genetic imprinting positive regulation of microtubule nucleation trans-synaptic signaling by BDNF regulation of multicellular organismal development mitochondrial electron transport, ubiquinol to cytochrome c chromatin silencing regulation of gene expression by genetic imprinting transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of cell proliferation pathogenesis embryo development histone methylation histone acetylation negative regulation of histone methylation negative regulation of histone acetylation regulation of DNA methylation negative regulation of astrocyte differentiation positive regulation of synapse assembly heart development response to ionizing radiation response to lead ion response to organic cyclic compound response to estradiol
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline