Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn03465630_pri
          Assay Name:
          rno-mir-500
          Stem-loop ID:
          rno-mir-500
          Mapped to miRBase Version:
          v22.1
          Chromosome Location:
          Chr.X: 16121332 - 16121411 [+] on Build Rnor_6.0
          Stem-loop Location:
          Chr.X: 16121332 - 16121411 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature miRNA ID:
          rno-miR-500-3p rno-miR-500-5p
          Species:
          Rat
          Product Type:
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay
          Assay ID Rn03465630_pri
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4427012
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Amplicon Length:

          81

          Chromosome Location:

          Chr. X - 16121687 - 16121687 [-] on 16121687 Build Rnor_6.0

          Species:

          Rat

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Rat rno-miR-500-3p MIMAT0005321
          Rat rno-miR-500-5p MIMAT0017311

          Stem-loop Details



          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-500
          Stem-loop Accession # MI0006153
          Stem-loop Sequence
          CCCCCUCUCUAAUCCUUGCUAUCUGGGUGCUUAGUGCUAUCUCAAUGCAAUGCACCUGGGCAAGGGUUCAGAGAAGGUGA
          Chromosome Location Chr. X - 16121332 - 16121411 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0005321
          miRBase ID: rno-miR-500-3p
          Mature miRNA Sequence: AAUGCACCUGGGCAAGGGUUCA
          Chromosome Location: Chr. X - 16121332 - 16121411 [+] on Build Rnor_6.0

          miRBase Accession #: MIMAT0017311
          miRBase ID: rno-miR-500-5p
          Mature miRNA Sequence: AAUCCUUGCUAUCUGGGUGCUUAG
          Chromosome Location: Chr. X - 16121332 - 16121411 [+] on Build Rnor_6.0

          Gene Family ID MIPF0000139, mir-500
          Distance to Amplicon 241 bases

          Back To Top

          More Information




          Related Products

          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM12900
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM12900
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002606
          mirVana® miRNA inhibitor : MH12900
          mirVana® miRNA mimic : MC12900
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481452_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481452_mir
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM20233
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM20233
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 463688_mat
          mirVana® miRNA inhibitor : MH20233
          mirVana® miRNA mimic : MC20233
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481195_mir

          Back To Top

          Related Products

          • High Capacity RNA-to-cDNA Kit
          • SuperScript® IV VILO™ Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-b97mm:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0