Recent searches Clear History
聯絡我們
蘋果和樺樹花粉:中間有什麼關聯?
Nina (17 歲) 及 Peter (19 歲) 皆有樺樹花粉過敏病史,他們因在食用蘋果時出現口部過敏症狀而向醫療人員尋求協助。Nina 口部嚴重發癢,Peter 則出現口部腫脹和喉嚨不適等症狀。
兩人皆在春季和初夏時節出現鼻炎症狀。Nina 的症狀每況愈下,Peter 的症狀則保持穩定。 
負責 Nina 和 Peter 的醫療人員檢視了他們全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以蘋果的成分進行檢測。 
兩名對樺樹花粉過敏的青少年在食用蘋果時會出現口部過敏症狀,且在春季會產生鼻炎。 
病史資料
家族病史
  • 無
Nina 和 Peter 的個人病史
  • 在春季和初夏時節出現鼻結膜炎症狀。
皮下測試
檢測
類型
Nina 的結果
Peter 的結果
樺樹
完整過敏原
+4
+3
Nina 和 Peter 對草本植物、艾草、貓、狗和塵蟎的檢測結果皆呈陰性。
ImmunoCAP™ 檢測結果 (kUA/I)
檢測
類型
Nina 的結果
Peter 的結果
樺樹
完整過敏原
16
12
之前的醫療人員診斷出 Nina 和 Peter 對樺樹花粉過敏,並開立在樺樹花粉季使用抗組織胺和局部類固醇的處方。
Nina 和 Peter 的 ImmunoCAP 檢測結果
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
ImmunoCAP™ 檢測結果 (kUA/I)
檢測
類型
Nina 的結果
Peter 的結果
樺樹
完整過敏原
22.4
15.8
蘋果
完整過敏原
16.2
12.7
Bet v 1
過敏原成分
21.1
14.6
Bet v 2
過敏原成分
<0.1
<0.1
Bet v 4
過敏原成分
0.2
<0.1
Mal d 1
過敏原成分
15.3
8.2
Mal d 3
過敏原成分
<0.1
6.4
鑑別診斷
Nina
Nina 對 PR-10 蛋白質 Mal d 1 的檢測結果呈現陽性,顯示出她之所以會因食用蘋果而引起口部過敏症狀,原因出在對樺樹花粉過敏。1 將來她可能還會因其他含有 PR-10 的食物 (如榛果、梨子、胡蘿蔔或芹菜) 而出現症狀。
更精確的診斷
  • 樺樹花粉相關的蘋果過敏。
醫療人員管理計畫
醫療人員建議 Nina:
  • 如感覺不適,則避免食用生蘋果,但也許可耐受烹煮過的蘋果。
  • 繼續使用抗組織胺來緩解樺樹花粉過敏症狀,並於花粉季開始前兩週著手進行治療。
後續追蹤
  • Nina 與醫療人員在一年後進行了一次約診,她在這段期間一直都避免食用生蘋果,自從這麼做以後便不再出現過敏症狀。
Peter
Peter 對蘋果的脂質轉移蛋白 (LTP) Mal d 3 產生了 IgE 抗體,這與發生嚴重和全身反應的高風險有關。2
更精確的診斷
  • 樺樹花粉過敏、脂質轉運蛋白依賴性蘋果過敏。
醫療人員管理計畫
醫療人員建議 Peter:
  • 嚴禁食用蘋果,並慎防其他水果和堅果。
  • 隨時攜帶緊急腎上腺素自動注射器。
  • 繼續使用抗組織胺來緩解樺樹花粉過敏症狀,並於花粉季開始前兩週著手進行治療。
後續追蹤
  • Peter 與醫療人員在一年後進行了一次約診。他持續避免食用各種形式的蘋果,目前適應良好。醫療人員也確認他已經可以自行使用自動注射器。
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。
參考資料
  1. Ebo DG, et al.Sensitization profiles in birch pollen-allergic patients with and without oral allergy syndrome to apple: lessons from multiplexed component-resolved allergy diagnosis. Clin Exp Allergy.2010;40:339–347. doi: 10.1111/j.1365-2222.2009.03345.x
  2. Gomez F, Aranda A, Campo P, et al.High Prevalence of Lipid Transfer Protein Sensitization in Apple Allergic Patients with Systemic Symptoms.Hogan SP, ed. PLoS ONE.2014;9(9):e107304. doi:10.1371/journal.pone.0107304.