Spitzwegerich Allergene – Fakten, Symptome und Behandlung
Erfahren Sie mehr über häufige allergische Erkrankungen, Symptome, Paradigmen für den Umgang mit der Erkrankung und Testüberlegungen.
Kommt Ihr Patient für Tests auf spezifisches IgE in Frage?
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu Gesamtallergenextrakten und Allergenkomponenten.
Erfahren Sie mehr über häufige allergische Erkrankungen, Symptome, Paradigmen für den Umgang mit der Erkrankung und Testüberlegungen.
Kommt Ihr Patient für Tests auf spezifisches IgE in Frage?
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu Gesamtallergenextrakten und Allergenkomponenten.
Spitzwegerich ist eine bemerkenswert weit verbreitete Art, die in Europa, Nordafrika und Teilen Asiens heimisch ist. Er hat sich auch weit über gemäßigte und tropische Klimazonen verteilt, wo er in Ackerland (Kulturfläche) und Weiden verbreitet ist.1 Weitere Namen für diese ausdauernde, leicht behaarte Pflanze sind Spießkraut, Lungenblattl oder Schlangenzunge.1 Da die Blütezeit mit Gräsern vergleichbar ist, kommt es im Frühling und Sommer zur Windbestäubung. Die Pollen sind mäßig allergen.2 Besonders in den gemäßigten Gebieten Australiens, Nordamerikas und Europas gilt der Spitzwegerich-Pollen als häufiger Auslöser der allergischen Rhinitis (Heuschnupfen) und allergischen Konjunktivitis.3
Als bemerkenswert weit verbreitete Art, die in Europa, Nordafrika und Teilen Asiens beheimatet ist, ist der Spitzwegerich weit über gemäßigte und tropische Klimazonen hinweg verteilt, wo er häufig in Ackerland (Kulturfläche) und Weiden vorkommt.1
Bei vielen Patienten mit einer Spitzwegerichallergie können Symptome auftreten, wenn sie anderen Allergenen wie Baum-, Kräuter- oder Gräserpollen ausgesetzt sind. Dadurch lässt sich nur schwer feststellen, welche Pollen die Symptome auslösen, insbesondere wenn sich die Pollensaison überschneidet. Dies wird als Kreuzreaktion bezeichnet und tritt auf, wenn das Immunsystem Ihres Körpers Proteine oder Komponenten in verschiedenen Substanzen als strukturell ähnlich oder biologisch verwandt identifiziert und so eine Reaktion auslöst.3 Weitere Atemwegsallergene, die Reaktionen im Zusammenhang mit einer Spitzwegerichallergie auslösen können, sind auf Baum-, Kräuter- und Gräserpollen beschränkt.3
Wenn Sie die Proteine oder Komponenten innerhalb jedes Allergens kennen, das Ihre Symptome auslöst, unterstützt dies Ihren Behandlungsplan. Vor diesem Hintergrund und auf Basis Ihres Symptomverlaufs schlägt Ihnen Ihr Arzt möglicherweise einen spezifischen IgE-Komponententest vor. Dieser Test kann dazu beitragen, weitere Pollen und Lebensmittel zu entdecken, auf die Sie reagieren könnten. Die Ergebnisse dieses Tests können Ihrem Arzt auch bei der Entscheidung helfen, ob eine Allergenimmuntherapie Ihre Symptome verringern kann.3
Haben Sie bereits die Ergebnisse Ihres spezifischen IgE-Komponententests?
Die Ergebnisse Ihres Komponententests enthalten den Namen der Komponenten (eine Reihe von Buchstaben und Zahlen). Ihr Arzt wird die Ergebnisse mit Ihnen besprechen. Hier finden Sie eine Übersicht, die Sie als Referenz verwenden können. Ordnen Sie die Komponentennamen einfach der unten stehenden Liste zu, um zu sehen, was diese für Ihren Behandlungsplan bedeuten.3
rPla l 1
rPhl p 7
rPhl p 12
MUXF3 (CCD)
Testergebnisse sollten immer von einem Arzt im Zusammenhang mit Ihrer klinischen Anamnese ausgewertet werden. Die endgültige Diagnose und Entscheidung über die weitere Behandlung werden von Ihrem Arzt getroffen.
*Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Diagnostik in Ihrem Land freigegeben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, um mehr über die Verfügbarkeit zu erfahren.
Die allergische Rhinitis kann man mit Vermeidung der relevanten Allergene, einer symptomatischen Therapie und einer spezifischen Immuntherapie behandeln.5 – 7
Die Symptome einer Spitzwegerichallergie können vielen anderen Pollenallergien ähneln und umfassen Folgendes:4,5
Wenn Sie gegenüber Spitzwegerich sensibilisiert sind und unter Asthma leiden, können die Kräuterpollen Asthmasymptome wie Husten und Keuchen auslösen oder verschlimmern.4,5
Zusammen mit Ihrer Krankengeschichte können Haut-Prick-Tests oder spezifische IgE-Bluttests dabei helfen, festzustellen, ob Sie gegen ein bestimmtes Allergen sensibilisiert sind. Wenn bei Ihnen eine Allergie diagnostiziert wurde, kann Ihr Arzt gemeinsam mit Ihnen einen Behandlungsplan erstellen.
*Diese Produkte sind möglicherweise nicht für die Diagnostik in Ihrem Land freigegeben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, um mehr über die Verfügbarkeit zu erfahren.
Ähnlich wie bei vielen Gräsern erfolgt die Bestäubung beim Spitzwegerich im Frühling und Sommer über Wind. Die Allergenitätswerte von Spitzwegerich sind moderat.2