질경이 알레르기 항원 정보, 증상, 치료
질경이는 유럽, 북아프리카 및 아시아 지역에서 매우 흔하게 발견되는 식물 종입니다. 또한 온대 및 열대 기후 지역에 광범위하게 분포되어 있으며, 경작지(경지)와 목초지에서 흔히 볼 수 있습니다.1 연모가 있는 이 다년생 식물은 buckhorn plantain, lance-leaf plantain, lanceolate plantain, ribgrass, ribwort 등의 다양한 이름으로 불립니다.1 개화기가 잔디와 비슷하고 봄과 여름에 바람에 의해 수분되며 꽃가루는 중등도 정도의 알레르기를 유발합니다.2 특히 호주, 북미, 유럽의 온대 지역에서 질경이는 알레르기 비염(건초열) 및 알레르기 결막염의 주된 원인입니다.3
질경이는 유럽, 북아프리카 및 아시아 일부 지역에서 흔하게 발견되는 식물 종으로, 온대 및 열대 기후 지역 전역에 광범위하게 분포하며 경작지와 목초지에서 흔히 볼 수 있습니다.1
질경이 알레르기가 있는 많은 환자들은 나무, 잡초 또는 잔디 꽃가루와 같은 다른 알레르기항원에 노출되었을 때 증상을 경험할 수 있으며, 특히 꽃가루가 날리는 계절이 겹칠 때에는 어떤 꽃가루가 증상을 유발하는지 확인하기 어렵습니다. 이는 교차 반응이라고 하며 신체의 면역체계가 다른 물질에 있는 단백질이나 성분을 구조적으로 유사하거나 생물학적으로 관련이 있는 것으로 식별하여 반응을 유발할 때 발생합니다.3 질경이와 관련된 증상을 유발할 수 있는 기타 호흡기 알레르기 유발 물질은 나무, 잡초 및 잔디 꽃가루 등이 있습니다.3
증상을 유발하는 각 알레르기 항원 내 단백질 또는 성분을 알면 관리 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 이를 염두에 두고 증상 병력을 바탕으로 의료인은 특이 IgE 성분항원 검사검사라고 하는 것을 제시할 수 있으며, 이를 통해 귀하가 반응하는 다른 꽃가루와 식품을 밝히는데 도움이 될 수 있습니다. 이 검사 결과는 의료인이 알레르기 면역요법을 통해 증상을 줄일 수 있는지 여부를 결정하는 데에도 도움이 됩니다.3
특이 IgE 성분항원 검사 결과가 이미 있으십니까?
성분항원 검사 결과에는 성분 이름(일련의 문자와 숫자)이 포함됩니다. 결과에 대해 의사와 상담할 수도 있지만 여기서는 참조용으로 간단히 확인할 수 있는 세부 정보를 안내해 드립니다. 증상 관리 측면에서 성분항원 이름이 의미하는 바를 확인하려면 아래 목록에서 성분 이름을 맞추기만 하면 됩니다.3
rPla l 1
rPhl p 7
rPhl p 12
MUXF3(CCD)
검사 결과는 의사가 임상 병력을 고려하여 해석할 것입니다. 의료인이 추가 관리에 대한 최종 진단 및 결정을 내려야 합니다.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
알레르기비염의 관리에는 관련 알레르기항원 회피, 증상 치료, 알레르기면역요법 등이 포함됩니다.5-7
질경이 알레르기 증상은 다른 많은 꽃가루 알레르기와 유사할 수 있으며 다음을 포함할 수 있습니다.4,5
질경이에 민감하고 천식을 앓고 있는 경우, 잡초 꽃가루가 기침 및 쌕쌕거림과 같은 천식 증상을 유발하거나 악화시킬 수 있습니다.4,5
증상 병력과 함께 피부단자검사 또는 특이 IgE 혈액 검사를 특정 알레르기항원에 감작하는지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 알레르기 진단을 받은 경우 전문의와 상담하여 관리 계획을 세워보세요.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
많은 목초류와 마찬가지로 질경이도 봄과 여름에 바람을 통해 수분됩니다. 질경이는 중등도 정도의 알레르기 항원성을 가지고 있습니다.2