왕포아풀
알레르기 항원 정보, 증상, 치료
서늘하고 습한 환경에 가장 적합한 왕포아풀은 켄터키 주나 미국이 원산지가 아닙니다.1 오히려 왕포아풀은 유럽, 아시아 북아프리카 일부 국가에서 발생하여 여러 다른 국가와 대륙으로 퍼졌습니다.2 서늘한 계절에 바닥을 덮는 이 풀은 부드러운 청록색 잎을 가지고 있으며 40 ~ 100cm(12 ~ 30 인치) 높이로 자랍니다.2,3 Bird grass, English grass, Green grass, June grass, Common meadow-grass, Smoothstalk bluegrass, Kentucky bluegrass로도 알려져 있는 왕포아풀은 해안가, 목초지, 경작지(경지), 길가, 숲 가장자리, 늪지에서 볼 수 있는 다년생 식물입니다.2 목초지 및 잔디(특히 골프 코스에서 사용)용으로 사용되는 왕포아풀은 알레르기를 심하게 유발하며 봄에서 가을까지 바람을 통해 꽃가루를 다량 날려 심각한 꽃가루 알레르기나 건초열을 유발할 수 있습니다.2,4,5
왕포아풀은 어디에서 발견됩니까?
왕포아풀은 남미, 북미, 아프리카, 남극 대륙, 호주, 뉴질랜드, 태평양 및 대서양 제도의 일부에 퍼져있습니다. 그러나 원산지는 유럽, 아시아 그리고 북아프리카의 일부 지역인 것으로 추정됩니다.2
의료인과 함께 다음 방문을 준비하십시오. 
증상 추적기를 작성하십시오.
특이 IgE 검사에 대해 알아보기
더 읽어보기
알레르기 반응을 유발할 수 있는 다른 항원이 있습니까?*
왕포아풀 알레르기가 있는 대부분의 환자는 나무, 잡초, 잔디 꽃가루와 같은 다른 알레르기 항원에 노출될 때도 같은 증상을 경험할 수 있으며, 특히 꽃가루가 날리는 계절이 겹칠될 때 어떤 꽃가루가 증상을 유발하는지 확인하기 어렵습니다. 이는 교차 반응이라고 하며, 신체의 면역체계가 다른 물질에 있는 단백질이나 성분을 구조적으로 유사하거나 생물학적으로 관련이 있는 것으로 식별하여 반응을 유발할 때 발생합니다.8  왕포아풀과 관련하여 반응을 유발할 수 있는 기타 호흡기 알레르기 항원으로는 나무 및 잡초 꽃가루와 밀과 같은 목초류를 포함한 다른 꽃가루 종류들이 있습니다.8
신선한 과일, 생채소를 섭취한 후 입이나 귀가 가렵거나 목이 따끔거리거나 입에 두드러기가 생기거나 입술, 입, 혀 또는 목이 붓는 경우 구강 알레르기 증후군(OAS)이라고도 불리는 미칠 수 있기 때문입니다 알레르기 증후군(PFAS)일 수 있습니다. 이 증상은 다양한 알레르기 항원에 있는 유사한 단백질 또는 성분에 대한 면역계의 반응으로 인해 발생합니다. OAS는 매우 흔하며, 알레르기 비염(예: 건초열)이 있는 소아의 최대 25%가 이 알레르기 증후군을 앓습니다.9 왕포아풀 OAS와 관련된 일반적인 식물성 식품에는 멜론, 수박, 감귤류, 바나나, 파인애플, 감, 주키니, 토마토, 헤이즐넛, 땅콩 등이 있습니다.8
증상을 유발하는 각각의 알레르기 항원에 포함된 단백질 또는 성분을 알면 관리 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 이를 염두에 두고 증상 병력을 바탕으로 전문의는 특이 IgE 성분항원 검사라고 하는 것을 암시할 수 있으며, 이를 통해 귀하가 반응하는 다른 꽃가루와 식품에 대한 정보를 확인할 수 있습니다. 이 검사 결과는 전문의가 알레르기 면역요법을 통해 증상을 줄일 수 있는지 여부를 결정하는 데에도 도움이 됩니다.8
특이 IgE 성분항원 검사 결과가 이미 있으십니까?
성분항원 검사 결과에는 성분 이름(일련의 문자와 숫자)이 포함됩니다. 결과에 대해 의사와 상담할 수도 있지만 여기서는 참조용으로 간단히 확인할 수 있는 세부 정보를 안내해 드립니다. 증상 관리 측면에서 성분항원 이름이 의미하는 바를 확인하려면 아래 목록에서 성분 이름을 맞추기만 하면 됩니다.8
rPhl p 1, rPhl 5b 
  • 잔디 꽃가루에 의해 증상이 유발될 수 있음을 나타냅니다.8
  • 잔디 꽃가루 면역요법은 대안이 될 수 있습니다. 8
rPhl p 7
  • 증상이 목초나 다른 꽃가루 (예: 나무와 잡초)로 인해 발생할 수 있음을 나타냅니다. 모든 알레르기 유발인자를 확인하기 위해 추가 검사를 고려할 수 있습니다.8
  • 다른 잔디 꽃가루 알레르기보다 더 심각한 증상, 높은 천식 유병률과 관련될 수 있습니다.8
rPhl p 12
  • 증상이 목초나 다른 꽃가루 (예: 나무와 잡초)로 인해 발생할 수 있음을 나타냅니다. 8
  • 과일과 채소(예: 멜론, 토마토, 사과, 셀러리) 섭취 후 PFAS와 관련될 수 있습니다. 추가 검사를 고려할 수 있습니다.8
MUXF3(CCD)  
  • 왕포아풀 특이 IgE가 양성이면서 동시에 MUXF3 CCD(Cross-reactive Carbohydrate Determinant) 성분항원 검사에서만 유일하게 양성으로 나타나는 경우에는 증상의 원인이 잔디 꽃가루가 아닌 다른 것일 수 있습니다.8
검사 결과는 의사가 임상 병력을 고려하여 해석할 것입니다. 의료인이 추가 관리에 대한 최종 진단 및 결정을 내려야 합니다.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
알레르기 관리 방법
알레르기 비염의 관리에는 관련 알레르기 항원 회피, 증상 치료, 알레르기 면역요법 등이 포함됩니다.9,11,12
  • 매일 지역 꽃가루 수를 확인하고 꽃가루 수가 많을 때 외출 시간을 제한하십시오. 비는 공기 중의 꽃가루를 제거하는 데 도움이 되므로 외출하기에 가장 좋은 시간은 비가 온 후입니다.
  • 가능한 한 야외 활동을 다른 사람에게 맡기고 외부 일을 해야 하는 경우 꽃가루 차단을 위한 마스크를 착용합니다. 
  • 창문을 닫고 에어컨을 사용하십시오.
  • 뜨거운 비눗물로 최소 일주일에 한 번 침구를 세척하십시오.
  • 야외 활동 후에 옷을 세탁하고 야외에서 건조하는 대신 건조기에서 모든 옷을 건조 시킵니다.
  • 침대에 꽃가루가 들어가지 않도록 매일 자기 전에 머리를 감고 목욕을 하십시오.
  • 반려 동물을 집에 들여보내기 전, 꽃가루를 제거하기 위해 털어주거나 씻겨주십시오.
  • 집에 들어가기 전에 모든 사람이 신발을 벗도록 하십시오.
  • 검증된 천식 및 알레르기 공기 필터를 사용하십시오.
  • 항히스타민제, 코르티코스테로이드, 충혈 완화제 및 식염수 세척제 등 약물적 치료.
  • 의료인이 처방한 알레르기 면역치료.
알레르기 관련 정보와 관리 방법에 대한 조언이 필요하십니까?
"알레르기를 가지고 살기" 섹션을 확인해보십시오.
주요 증상
왕포아풀 알레르기 증상은 다른 많은 꽃가루 알레르기와 유사할 수 있으며, 그 증상은 다음과 같습니다.6,9
  • 재채기
  • 코막힘
  • 콧물
  • 눈물
  • 목과 눈 가려움
  • 쌕쌕거림
왕포아풀 꽃가루에 감작되어 천식을 앓고 있는 경우 잔디 꽃가루가 기침 및 쌕쌕거림과 같은 천식 증상을 유발하거나 악화시킬 수 있습니다.6.9
증상은 보통 목, 코 및 눈에 한정되지만 잔디에 심각하게 알레르기가 있는 일부 사람들은 꽃가루와 접촉하면 두드러기(담마진)가 발생할 수도 있습니다.7
알레르기가 있는지 어떻게 알 수 있습니까?*
증상 병력과 함께 피부단자검사 또는 특이 IgE 혈액 검사를 특정 알레르기항원에 감작하는지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 알레르기 진단을 받은 경우 전문의와 상담하여 관리 계획을 세워보세요.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
꽃가루가 날리는 계절
왕포아풀은 봄부터 가을까지 바람에 의해 수분되는 많은 양의 꽃가루를 방출합니다.4,7
심각한 증상을 유발할 수 있습니까?
아나필락시스에 가까운 반응이 나타났던 사례도 발생했습니다.5 또한 벗겨진 피부가 알레르기성 잔디와 접촉한 경우에 아나필락시스가 발생했던 사례도 보고되었습니다.10
  1. Pollen.com [Internet]. Plymouth Meeting, PA: IQVIA Inc.; 2020. 제공: https://www.pollen.com/allergy/ai-grass-pollens.
  2. Roberts P. CABI Invasive Species.|Place unknown|:CABI, 2015 Jun 22 [2016 Jun 24]. 제공: https://www.cabi.org/isc/datasheet/42489
  3. Encyclopedia Britannica [Internet]. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc.; 2016 Feb 1. 제공: https://www.britannica.com/plant/bluegrass-plant#ref170779.
  4. Pollen.com 2 [Internet]. Plymouth Meeting, PA: IQVIA Inc.;2020. 제공: https://www.pollen.com/research/genus/poa.
  5. Gangl K, Niederberger V, Valenta R. Multiple grass mixes as opposed to single grasses for allergen immunotherapy in allergic rhinitis. Clin Exp Allergy. 2013;43:1202-16. doi: 10.1111/cea.12128. PMID: 24152153; PMCID: PMC6624134.
  6. American College of Allergy, Asthma, & Immunology. http://acaai.org/resources/connect/ask-allergist/Allergy-Testing. Arlington Heights, IL: American College of allergy, asthma & Immunology; 2014 [2018 Apr 23]. 제공: https://acaai.org/allergies/types/pollen-allergy.
  7. Gagne, C. When grass allergy attacks: From symptoms to managing. Allergic Living. 2020. 제공: https://www.allergicliving.com/2010/07/02/outdoor-allergy-grass-allergy-attack.
  8. EAACI, et al. Molecular allergology user-s guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 Suppl 23:1-250.Doi: 10.1111/Pai.12563. PMID: 27288833. 제공: http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
  9. Roberts G et al. Paediatric rhinitis: Paediatric rhinitis: position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 68. 10.1111/all.12235.
  10. Tsunoda, K., Ninomiya, K., Hozaki, F. and Kaga, K. (2003), Anaphylaxis in a child playing in tall grass. Allergy, 58: 955-956.Doi:10.1034 / J. 1398-9995.2003.00121.x 제공: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1398-9995.2003.00121.x.
  11. Asthma and Allergy Foundation of America. Arlington, VA: Asthma and Allergy Foundation of America; 2019 Apr 9. 제공: https://community.aafa.org/blog/tips-for-preventing-allergic-reactions-to-tree-and-grass-pollen.
  12. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research 2020 Apr 16. 제공: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hay-fever/in-depth/seasonal-allergies/art-20048343.