Pour les cliniciens
Ressources pour les professionnels de santé  
En savoir plus sur les allergies courantes, les symptômes, les paradigmes de prise en charge et les tests envisageables.
  Allergies alimentaires  
  Allergies saisonnières  
  Allergies d’intérieur  
  Asthme allergique  
Votre patient est-il candidat à des tests d’IgE spécifiques ?
Découvrez-le 
Obtenez des informations détaillées sur les allergènes complets et les allergènes moléculaires.
Encyclopédie des allergènes 
Genévrier des montagnes
Faits, symptômes et traitement des allergènes
Les genévriers des montagnes font partie du genre Juniperus, qui comprend environ 60 à 70 espèces d’arbres et arbustes à feuilles persistantes aromatiques réparties sur une grande partie de l’hémisphère nord.1 Souvent appelées cèdres, les espèces du genre Juniperus sont pollinisées par le vent et comprennent le cèdre de montagne, le genévrier des montagnes et le genévrier rouge.2,3 La recherche a montré que le cèdre de montagne a des propriétés allergisantes importantes, le plaçant dans la même catégorie d’allergènes que l’ambroisie, qui libère l’un des types de pollen les plus allergisants.2
Où trouve-t-on les genévriers des montagnes ?
Les genévriers sont répartis dans tout l’hémisphère nord.1
Préparez votre prochaine visite avec votre médecin. 
Remplissez notre outil de suivi des symptômes
Pour en savoir plus sur les tests d’IgE spécifiques pour l’allergie.
En savoir plus
Y a-t-il d’autres allergènes auxquels je pourrais être sensibilisé(e) ?*
De nombreux patients allergiques au genévrier des montagnes peuvent présenter des symptômes lorsqu’ils sont exposés à d’autres allergènes tels que les pollens d’arbres, d’herbacées ou de graminées, ce qui rend difficile la détermination du pollen à l’origine des symptômes, en particulier lorsque les saisons polliniques se chevauchent. C’est ce qu’on appelle la réactivité croisée ; ce phénomène se produit lorsque le système immunitaire de votre corps identifie les protéines ou les molécules présentes dans différentes substances comme étant structurellement similaires ou biologiquement liées, déclenchant ainsi une réponse. Parmi les autres allergènes respiratoires pouvant provoquer des réactions associées à l’allergie au pollen de genévrier des montagnes se trouvent les genévriers, les cyprès, le cèdre rouge, le cèdre du Japon, ainsi qu’un nombre limité de pollens de pin et d’autres pollens d’herbacées, d’arbres et de graminées.9,10
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Comment gérer mon allergie ?
La prise en charge de la rhinite allergique comprend l’éviction des allergènes pertinents, le traitement symptomatique et l’immunothérapie allergénique.6,7,8
  • Vérifiez quotidiennement les niveaux de pollens locaux et limitez le temps passé à l’extérieur lorsque les niveaux de pollens sont élevés. La pluie aide à éliminer les pollens de l’air, le meilleur moment pour sortir est donc après une bonne pluie.
  • Déléguez les tâches extérieures dans la mesure du possible et portez un masque de protection contre les pollens si vous devez effectuer ces tâches extérieures.
  • Gardez les fenêtres fermées et utilisez plutôt la climatisation.
  • Lavez le linge de lit au moins une fois par semaine dans de l’eau chaude savonneuse.
  • Lavez vos vêtements après les activités de plein air et séchez tous les vêtements dans un sèche-linge plutôt qu’à l’air libre.
  • Lavez-vous le corps et les cheveux tous les jours avant de vous coucher pour empêcher les pollens de pénétrer dans votre lit.
  • Brossez tous vos animaux domestiques pour éliminer les pollens avant de les laisser entrer dans votre maison.
  • Assurez-vous que tout le monde enlève ses chaussures avant d’entrer dans votre maison.
  • Utilisez des filtres à air certifiés contre l’asthme et les allergies.
  • Traitements pharmacologiques, y compris antihistaminiques, corticostéroïdes, décongestionnants et douches salines.
  • Immunothérapie allergénique selon les instructions de votre médecin.
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les allergies et des conseils sur la prise en charge ?
Consultez la section Vivre avec des allergies
Symptômes courants
Les symptômes d’allergie au genévrier des montagnes peuvent être similaires à ceux de nombreuses autres allergies au pollen et peuvent inclure :4,6
  • Éternuements
  • Congestion nasale
  • Nez qui coule
  • Yeux qui pleurent
  • Démangeaisons de la gorge et des yeux
  • Respiration sifflante
Si vous êtes sensibilisé(e) au genévrier des montagnes et si vous souffrez d’asthme, le pollen des arbres peut déclencher ou aggraver les symptômes de l’asthme, tels que la toux et la respiration sifflante.4,6
Comment savoir si je suis allergique ?*
Parallèlement à votre histoire clinique, des tests cutanés ou des tests sanguins d’IgE spécifiques peuvent aider à déterminer si vous êtes sensibilisé(e) à un allergène particulier. Si vous avez reçu un diagnostic d’allergie, votre médecin vous proposera un plan de prise en charge des symptômes.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Saison pollinique
Bien que le pollen des arbres soit courant avant le printemps, certains genévriers pollinisent au printemps tandis que d’autres, comme le cèdre de montagne, pollinisent entre novembre et mars.2,4,5
  1. Encyclopedia Britannica [Internet]. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc.; 2020 Feb 6. Disponible à l’adresse suivante : https://www.britannica.com/plant/juniper.
  2. Pollen.com [Internet]. Plymouth Meeting, PA: IQVIA Inc.; 2020. Disponible à l’adresse suivante : https://www.pollen.com/research/genus/juniperus.
  3. Scher, JS. U.S. Department of Agriculture [Internet]. |lieu inconnu| U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Fire Sciences Laboratory; 2002. Disponible à l’adresse suivante : https://www.fs.fed.us/database/feis/plants/tree/junsco/all.html.
  4. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014 [2018 Apr 23]. Disponible à l’adresse suivante : https://acaai.org/allergies/types/pollen-allergy.
  5. Ramirez DA. The natural history of mountain cedar pollinosis. J Allergy Clin Immunol. 1984 Jan;73(1 Pt 1):88-93.
  6. Roberts, Graham & Xatzipsalti, M & Borrego, Luis & Custovic, Adnan & Halken, Susanne & Hellings, Peter & Papadopoulos, Nikolaos & Rotiroti, G & Scadding, Glenis & Timmermans, Frans & Valovirta, Erkka. (2013). Paediatric rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy. 68. 10.1111/all.12235.
  7. Asthma and Allergy Foundation of America [Internet]. Arlington, VA: Asthma and Allergy Foundation of America; 2019 Apr 9. Disponible à l’adresse suivante : https://community.aafa.org/blog/tips-for-preventing-allergic-reactions-to-tree-and-s-pollen.
  8. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2020 Apr 16. Disponible à l’adresse suivante : https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hay-fever/in-depth/seasonal-allergies/art-20048343.
  9. Matricardi PM, Kleine-Tebbe J, Hoffmann HJ, Valenta R, Hilger C, Hofmaier S, Aalberse RC, Agache I, Asero R, Ballmer-Weber B, Barber D, Beyer K, Biedermann T, Bilò MB, Blank S, Bohle B, Bosshard PP, Breiteneder H, Brough HA, Caraballo L, Caubet JC, Crameri R, Davies JM, Douladiris N, Ebisawa M, EIgenmann PA, Fernandez-Rivas M, Ferreira F, Gadermaier G, Glatz M, Hamilton RG, Hawranek T, Hellings P, Hoffmann-Sommergruber K, Jakob T, Jappe U, Jutel M, Kamath SD, Knol EF, Korosec P, Kuehn A, Lack G, Lopata AL, Mäkelä M, Morisset M, Niederberger V, Nowak-W?grzyn AH, Papadopoulos NG, Pastorello EA, Pauli G, Platts-Mills T, Posa D, Poulsen LK, Raulf M, Sastre J, Scala E, Schmid JM, Schmid-Grendelmeier P, van Hage M, van Ree R, Vieths S, Weber R, Wickman M, Muraro A, Ollert M. EAACI Molecular Allergology User’s Guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 Suppl 23:1-250. doi: 10.1111/pai.12563. PMID: 27288833.
  10. Weber RW.  Patterns of pollen cross-allergenicity. J Allergy Clin Immunol 2003;112:229-39.