Enebro de montaña Datos de alérgenos, síntomas y tratamiento
Los enebros de montaña forman parte del género Juniperus, que comprende entre 60 y 70 especies de árboles y arbustos aromáticos de hoja perenne que se distribuyen ampliamente por todo el hemisferio norte.1 A menudo denominados «sabinas» y «juníperos», las especies del género Juniperus son polinizadas por el viento, e incluyen el cedro de montaña, el junípero cedro (denominaciones en zonas de Estados Unidos, pese a no ser realmente un cedro), el enebro de monte y el táscate.2,3 Los estudios han demostrado que el enebro de montaña tiene importantes propiedades alergénicas, situándolo en la misma categoría alergénica que la ambrosía, uno de los tipos de polen más alergénicos.2
Los enebros se distribuyen por todo el hemisferio norte.1
Muchos pacientes con alergia a los juníperos de montaña pueden experimentar síntomas cuando están expuestos a otros alérgenos como el polen de árboles, malezas o gramíneas, lo que dificulta la determinación de qué polen está causando los síntomas, especialmente cuando se solapan las temporadas de cada polen. Esto se denomina reactividad cruzada y ocurre cuando el sistema inmunitario de su cuerpo identifica las proteínas o componentes de diferentes sustancias como estructuralmente similares o relacionados biológicamente, lo que desencadena una respuesta. Otros alérgenos respiratorios que pueden causar reacciones asociadas a la alergia al polen del enebro de montaña son: juníperos, cipreses, cedro rojo, cedro japonés y, de manera limitada, con pólenes de pinos y otros árboles, malezas y gramíneas.9,10
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
El tratamiento de la rinitis alérgica incluye la evitación de alérgenos relevantes, el tratamiento sintomático y la inmunoterapia con alérgenos.6,7,8
Los síntomas de la alergia al enebro de montaña pueden ser similares a muchas otras alergias al polen y pueden incluir:4,6
Si está sensibilizado al enebro de montaña y tiene asma, el polen de los árboles puede desencadenar o empeorar los síntomas del asma, como la tos y las sibilancias.4,6
Junto con su historial de síntomas, las pruebas de punción cutánea o los análisis de IgE específica en sangre pueden ayudarle a determinar si está sensibilizado a un alérgeno en particular. Si le diagnostican una alergia, su profesional sanitario elaborará un plan de manejo de la alergia junto con usted.
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
Aunque el polen de los árboles es común en la primavera, algunos enebros polinizan en la primavera, mientras que otros como el polen del denominado cedro de montaña poliniza entre noviembre y marzo.2,4,5