Genévrier des montagnes Faits, symptômes et traitement des allergènes
En savoir plus sur les allergies courantes, les symptômes, les paradigmes de prise en charge et les tests envisageables.
Votre patient est-il candidat à des tests d’IgE spécifiques ?
Obtenez des informations détaillées sur les allergènes complets et les allergènes moléculaires.
En savoir plus sur les allergies courantes, les symptômes, les paradigmes de prise en charge et les tests envisageables.
Votre patient est-il candidat à des tests d’IgE spécifiques ?
Obtenez des informations détaillées sur les allergènes complets et les allergènes moléculaires.
Les genévriers des montagnes font partie du genre Juniperus, qui comprend environ 60 à 70 espèces d’arbres et arbustes à feuilles persistantes aromatiques réparties sur une grande partie de l’hémisphère nord.1 Souvent appelées cèdres, les espèces du genre Juniperus sont pollinisées par le vent et comprennent le cèdre de montagne, le genévrier des montagnes et le genévrier rouge.2,3 La recherche a montré que le cèdre de montagne a des propriétés allergisantes importantes, le plaçant dans la même catégorie d’allergènes que l’ambroisie, qui libère l’un des types de pollen les plus allergisants.2
Les genévriers sont répartis dans tout l’hémisphère nord.1
De nombreux patients allergiques au genévrier des montagnes peuvent présenter des symptômes lorsqu’ils sont exposés à d’autres allergènes tels que les pollens d’arbres, d’herbacées ou de graminées, ce qui rend difficile la détermination du pollen à l’origine des symptômes, en particulier lorsque les saisons polliniques se chevauchent. C’est ce qu’on appelle la réactivité croisée ; ce phénomène se produit lorsque le système immunitaire de votre corps identifie les protéines ou les molécules présentes dans différentes substances comme étant structurellement similaires ou biologiquement liées, déclenchant ainsi une réponse. Parmi les autres allergènes respiratoires pouvant provoquer des réactions associées à l’allergie au pollen de genévrier des montagnes se trouvent les genévriers, les cyprès, le cèdre rouge, le cèdre du Japon, ainsi qu’un nombre limité de pollens de pin et d’autres pollens d’herbacées, d’arbres et de graminées.9,10
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
La prise en charge de la rhinite allergique comprend l’éviction des allergènes pertinents, le traitement symptomatique et l’immunothérapie allergénique.6,7,8
Les symptômes d’allergie au genévrier des montagnes peuvent être similaires à ceux de nombreuses autres allergies au pollen et peuvent inclure :4,6
Si vous êtes sensibilisé(e) au genévrier des montagnes et si vous souffrez d’asthme, le pollen des arbres peut déclencher ou aggraver les symptômes de l’asthme, tels que la toux et la respiration sifflante.4,6
Parallèlement à votre histoire clinique, des tests cutanés ou des tests sanguins d’IgE spécifiques peuvent aider à déterminer si vous êtes sensibilisé(e) à un allergène particulier. Si vous avez reçu un diagnostic d’allergie, votre médecin vous proposera un plan de prise en charge des symptômes.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Bien que le pollen des arbres soit courant avant le printemps, certains genévriers pollinisent au printemps tandis que d’autres, comme le cèdre de montagne, pollinisent entre novembre et mars.2,4,5