Pour les cliniciens
Ressources pour les professionnels de santé  
En savoir plus sur les allergies courantes, les symptômes, les paradigmes de prise en charge et les tests envisageables.
  Allergies alimentaires  
  Allergies saisonnières  
  Allergies d’intérieur  
  Asthme allergique  
Votre patient est-il candidat à des tests d’IgE spécifiques ?
Découvrez-le 
Obtenez des informations détaillées sur les allergènes complets et les allergènes moléculaires.
Encyclopédie des allergènes 
Souris
Faits, symptômes et traitement des allergènes
Les allergènes de souris entrainer le développement d’un asthme et d’une rhinite (ou rhume des foins). Ils sont une cause importante de symptômes liés à l’asthme dans les zones urbaines et suburbaines. Les allergènes majeurs de la souris se trouvent dans l’urine, les follicules pileux et les squames ; cependant, ils peuvent se retrouver dans l’air et migrer dans l’ensemble des habitats.1,2 L’allergie aux souris est également un problème de santé au travail. Une affection appelée allergie aux animaux de laboratoire (AAL) est couramment observée chez le personnel travaillant avec des animaux de laboratoire dans les industries pharmaceutiques, les laboratoires universitaires et les établissements de reproduction animale, où la prévalence varie de 11 à 44 %. Le plus souvent causée par les souris et les rats, l’AAL a été reconnue comme affectant les techniciens, les personnes apportant des soins aux animaux, les médecins et les scientifiques. Les symptômes, y compris l’asthme allergique et la rhinoconjonctivite allergique (qui implique des réactions similaires au rhume des foins et à la conjonctivite), peuvent parfois se déclencher jusqu’à deux à trois ans après l’exposition initiale.3
La souris domestique commune est un mammifère principalement nocturne, et bien qu’elle soit généralement considérée comme un nuisible, certaines sont des animaux de compagnie.1 Bien que les souris soient des habitants du sol, ce sont également des grimpeurs, sauteurs et nageurs agiles.4 Elles peuvent sauter jusqu’à 30 centimètres (12 pouces) de haut, sauter au sol depuis une hauteur de 20 centimètres (8 pieds) et se faufiler à travers des ouvertures de seulement 0,6 centimètre (0,25 pouce) de diamètre. De plus, elles sont capables de se déplacer à l’envers et d’évoluer sur une myriade de surfaces verticales, notamment le bois, le métal, le grillage, les briques, les câbles et les cordes.1
À l’extérieur, les souris consomment des graines et des insectes, mais à l’intérieur elles mangent presque tout ce qui est digestible.4 Étant donné leur agilité, les souris peuvent infester une grande variété d’environnements tels que les maisons, les écoles, les hôpitaux, les magasins et les restaurants, où elles peuvent également causer des dommages aux structures.1,5
Où trouve-t-on les souris ?
Les allergènes se trouvent dans l’urine, les follicules pileux et les squames de souris ; de plus, ils sont trouvés dans la poussière déposée ainsi que dans l’air.1,2 Les rongeurs peuvent infester une multitude d’environnements tels que les maisons, les écoles, les hôpitaux, les magasins et les restaurants, causant des symptômes tout au long de l’année.5 Lors d’une enquête américaine sur les habitations, 82 % des logements comportaient au moins un allergène de souris détectable.1 Dans l’ensemble, les logements des zones urbaines sont plus susceptibles d’avoir des niveaux élevés de rongeurs que les maisons des zones suburbaines.5
Préparez votre prochaine visite avec votre médecin. 
Remplissez notre outil de suivi des symptômes
Pour en savoir plus sur les tests d’IgE spécifiques pour l’allergie.
En savoir plus
Y a-t-il d’autres allergènes auxquels je pourrais être sensibilisé(e) ?*
Certaines personnes allergiques aux souris peuvent également présenter des symptômes lorsqu’elles sont exposées à d’autres rongeurs tels que des rats, cochons d’Inde, hamsters et lapins. C’est ce qu’on appelle la réactivité croisée ; ce phénomène se produit lorsque le système immunitaire de votre corps identifie les protéines ou les molécules présentes dans différentes substances comme étant structurellement similaires ou biologiquement liées, déclenchant ainsi une réponse.3
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Comment gérer mon allergie ?
Si vous êtes allergique aux souris, votre médecin peut vous recommander un plan de prise en charge des symptômes qui comprend les éléments suivants.5-7,9,10
  • Localisez et retirez les cachettes et les sources alimentaires des souris.
  • Stockez les aliments dans des récipients scellés.
  • Nettoyez et retirez les bols d’aliments pour animaux de compagnie après qu’ils ont mangé.
  • Éliminez tout désordre.
  • Exterminez les souris, puis scellez les trous et fissures pour éviter toute nouvelle infestation.
  • Nettoyez en profondeur l’environnement une fois que les rongeurs ont été éliminés pour réduire les allergènes résiduels.
  • Envisagez de contacter un exterminateur professionnel pour mettre en œuvre une approche intégrée de lutte contre les nuisibles afin d’éliminer les facteurs aggravants (p. ex., nourriture, eau), bloquez les entrées et, si nécessaire, exterminez ou piégez les nuisibles.
Votre médecin peut vous demander de prendre l’un des médicaments suivants pour diminuer vos symptômes d’allergie :
  • Les antihistaminiques sont fréquemment utilisés pour réduire les symptômes tels que les éternuements, les démangeaisons et l’écoulement nasal.
  • Les corticostéroïdes nasaux sont utilisés pour réduire les symptômes nasaux et bloquer les réactions allergiques.
  • Les décongestionnants peuvent être employés pour soulager la congestion.
Si vous êtes avec quelqu’un qui fait une réaction allergique et qui montre des signes d’état de choc, agissez rapidement. Vérifiez si la personne présente une peau pâle, fraîche et moite, un pouls faible ou rapide, des difficultés à respirer, des signes de confusion et une perte de conscience. Procédez immédiatement comme suit :
  • Appelez les services d’urgence locaux.
  • Assurez-vous que la personne est allongée et surélevez ses jambes.
  • Administrez de l’adrénaline immédiatement en cas de signe évident de réaction systémique potentiellement grave.
  • Vérifiez le pouls et la respiration de la personne affectée et administrez une RCR (réanimation cardio respiratoire) ou RCP (réanimation cardio pulmonaire) ou tout autre geste de premiers secours si nécessaire.
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les allergies et des conseils sur la prise en charge ?
Consultez la section Vivre avec des allergies
Symptômes courants
La plupart des publications scientifiques portent sur la façon dont les allergènes de souris exacerbent les symptômes de l’asthme, ce qui peut mener à une réduction de la fonction pulmonaire. Cependant, au moins une étude indique que l’allergie aux souris est liée à la rhinite (ou rhume des foins) persistant tout au long de l’année.6 Les symptômes du rhume des foins peuvent inclure :7
  • Nez qui coule
  • Démangeaisons des yeux, de la bouche ou de la peau
  • Éternuements
  • Nez bouché
  • Yeux rouges et qui pleurent
  • Toux
Les symptômes de l’allergie aux animaux de laboratoire (AAL), une maladie couramment observée chez le personnel travaillant dans les industries pharmaceutiques, les laboratoires universitaires et les établissements de reproduction animale, comprennent l’asthme allergique et la rhinoconjonctivite allergique (qui implique des réactions similaires au rhume des foins et à la conjonctivite).8
Les allergènes de rongeurs peuvent également causer des effets indésirables graves sur la santé, mais un enchaînement d’événements est généralement nécessaire pour que cela se produise. Après exposition à l’allergène, certaines personnes développent une allergie. Ensuite, une exposition accrue entraîne le développement d’asthme ou de rhinite (ou rhume des foins). Une fois qu’une maladie respiratoire est présente, d’autres expositions peuvent provoquer des symptômes respiratoires exacerbés.1
Comment savoir si je suis allergique ?*
Parallèlement à votre histoire clinique, des tests cutanés ou des tests sanguins d’IgE spécifiques peuvent aider à déterminer si vous êtes sensibilisé(e) à un allergène particulier. Si vous avez reçu un diagnostic d’allergie, votre médecin vous proposera un plan de prise en charge des symptômes.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Existe-t-il un risque de réaction grave ?
La sensibilité aux animaux à poils est courante et constitue un facteur de risque de développement de rhinite allergique et d’asthme.3 Les enfants asthmatiques sensibilisés et exposés à de fortes concentrations d’allergènes de souris à la maison présentent un risque plus élevé de symptômes, d’exacerbations et de réduction de la fonction pulmonaire.6 L’allergie aux animaux de laboratoire (AAL), une allergie professionnelle aux rongeurs observée chez le personnel travaillant avec des animaux de laboratoire, est courante.3,8 Bien que les symptômes soient généralement légers, l’anaphylaxie est possible et peut être mortelle.8
  1. Phipatanakul W, Matsui E, Portnoy J, Williams PB, Barnes C, Kennedy K, Bernstein D, Blessing-Moore J, Cox L, Khan D, Lang D, Nicklas R, Oppenheimer J, Randolph C, Schuller D, Spector S, Tilles SA, Wallace D, Sublett J, Bernstein J, Grimes C, Miller JD, Seltzer J; Joint Task Force on Practice Parameters. Environmental assessment and exposure reduction of rodents: a practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol. 2012 Dec;109(6):375-87. doi: 10.1016/j.anai.2012.09.019. PMID: 23176873; PMCID: PMC3519934. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3519934.
  2. Baxi SN, Phipatanakul W. The role of allergen exposure and avoidance in asthma. Adolesc Med State Art Rev. 2010 Apr;21(1):57-71, viii-ix. PMID: 20568555; PMCID: PMC2975603. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2975603.
  3. EAACI, et al. Molecular allergology user's guide. Pediatric Allergy Immunol. 2016 May;27 Suppl 23:1-250. do: 10.1111/pai.12563. PMID: 27288833. (285-289 p.) Disponible à l’adresse suivante : http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
  4. Encyclopedia Britannica [Internet]. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc.; 2020 Apr 30. Disponible à l’adresse suivante : https://www.britannica.com/animal/mouse-rodent.
  5. Portnoy J. World Allergy Organization [Internet]. Milwaukee, WI: World Allergy Organization; 2004 Dec [2018 Mar]. Disponible à l’adresse suivante : https://www.worldallergy.org/education-and-programs/education/allergic-disease-resource-center/professionals/allergen-avoidance.
  6. Matsui EC. Management of rodent exposure and allergy in the pediatric population. Curr Allergy Asthma Rep. 2013 Dec;13(6):681-6. doi: 10.1007/s11882-013-0378-4. PMID: 23912589; PMCID: PMC3840032. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3840032.
  7. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2020 Jun 17. Disponible à l’adresse suivante :
    https://acaai.org/allergies/types/hay-fever-rhinitis.
  8. Kampitak T, Betschel SD. Anaphylaxis in laboratory workers because of rodent handling: two case reports. J Occup Health. 2016 Jul 22;58(4):381-3. doi: 10.1539/joh.16-0053-CS. Epub 2016 Jun 6. PMID: 27265535; PMCID: PMC5356946.
  9. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2019 Sep 14. Disponible à l’adresse suivante : https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anaphylaxis/diagnosis-treatment/drc-20351474#:~:text=During%20an%20anaphylactic%20attack%2C%20you,Oxygen%2C%20to%20help%20you%20breathe.
  10. Portnoy J. World Allergy Organization [Internet]. Milwaukee, WI: World allergy Organization; 2004 Dec [2018 Mar]. Disponible à l’adresse suivante : https://www.worldallergy.org/education-and-programs/education/allergic-disease-resource-center/professionals/allergen-avoidance.