艾蒿 過敏原基本資料、症狀和治療
艾蒿 (北艾) 有幾個常見已知的英文別名,包括 wild wormwood、felon herb 和 common wormwood。1,2 艾蒿常見於澳洲和北半球,在歐洲和整個北亞廣泛生長。1,3 這種多年生草本植物能生長到高達 122 公分 (4 英尺) 的高度,在歐洲和亞洲人長期以來一直將其用作草藥。1 艾蒿會產生大量風傳花粉,其花粉具有嚴重致敏性。4 在夏末和秋季的艾蒿花粉季節,艾蒿花粉成為歐洲人過敏反應的主要原因之一,影響大約 10 至 15% 的花粉熱患者。4,5
艾蒿常見於澳洲和北半球,在歐洲和整個北亞廣泛存在。1,3 還歸化於整個加拿大南部和美國許多地方。1
許多艾蒿過敏患者在接觸其他過敏原 (如木本、雜草或草本花粉) 時也會出現症狀,因此很難確定是哪種花粉引起症狀,尤其是花粉季節有重疊時。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。7 其他可能引起與艾蒿相關的呼吸道過敏原包含某些草類、樹木和雜草 (例如樺樹、赤楊樹、檜柏、艾蒿、橄欖、藜屬植物等)。
若您在食用新鮮水果或生的蔬菜後,感到口部或喉嚨癢,則您可能罹患口部過敏症候群 (OAS),有時稱為花粉食物過敏症候群 (PFAS)。此病症是由於您的免疫系統對不同過敏原中相似的蛋白質或成分產生反應所引起。很常見的情況是,高達 25% 患有過敏性鼻炎 (即花粉熱) 的兒童,也患有 OAS。8 與艾蒿引發 OAS 相關的常見植物類食物,包括甜瓜、西瓜、柑橘、香蕉、鳳梨、柿子、櫛瓜、番茄、榛果、花生、蘋果、桃子、櫻桃等等。7
了解觸發症狀的每種過敏原中的蛋白質或成分,有助於制定您的管理計畫。考慮到這一點,並根據您的症狀史,醫護人員可能會建議您進行一項稱作特異性 IgE 成分檢測的檢驗,有助於發現您可能會起反應的其他花粉和食物。該檢測結果還有助於醫護人員確定過敏原免疫療法是否可減輕您的症狀。7
已經收到您的特異性 IgE 成分檢測結果了嗎?
您的成分檢測結果將包含成分名稱 (一連串字母和數字)。醫護人員可能會與您一起檢視結果,但您可以在此找到一份簡單明瞭的分析,作為參考。只需將成分名稱對照下面的清單,即可了解它們在症狀處置方面的含義。7
nArt v 1
nArt v 3
rPhl p 7
rPhl p 12
MUXF3 (CCD)
應由醫護人員根據您的臨床病史判讀檢測結果。由醫護人員做出最終診斷並決定進一步的處置。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
過敏性鼻炎的控制方法包括避開相關過敏原、對症治療和過敏原免疫療法。8-10
艾蒿過敏症狀可能與許多其他花粉過敏相似,可能包括:6,8
如果您對長葉車前草過敏並患有氣喘,則草本花粉可能會觸發或加劇氣喘症狀,例如咳嗽和喘鳴。6,8
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原敏感。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
艾蒿在夏季和秋季的花粉季節會產生大量的風傳花粉。4