針對臨床醫師
適用於醫療專業人員的資源  
進一步瞭解常見的過敏疾病、症狀、管理範例和檢測考量。
  食物 
  季節性 
  室內 
  過敏性氣喘 
您的病患是否適合進行特異性 IgE 檢測?
瞭解更多資訊 
取得有關全過敏原和分子過敏原的詳細資訊。
過敏原百科全書 
艾蒿
過敏原基本資料、症狀和治療
艾蒿 (北艾) 有幾個常見已知的英文別名,包括 wild wormwood、felon herb 和 common wormwood。1,2 艾蒿常見於澳洲和北半球,在歐洲和整個北亞廣泛生長。1,3 這種多年生草本植物能生長到高達 122 公分 (4 英尺) 的高度,在歐洲和亞洲人長期以來一直將其用作草藥。1 艾蒿會產生大量風傳花粉,其花粉具有嚴重致敏性。4 在夏末和秋季的艾蒿花粉季節,艾蒿花粉成為歐洲人過敏反應的主要原因之一,影響大約 10 至 15% 的花粉熱患者。4,5
在哪裡會接觸到艾蒿?
艾蒿常見於澳洲和北半球,在歐洲和整個北亞廣泛存在。1,3 還歸化於整個加拿大南部和美國許多地方。1
為您下一次就診做好準備。 
請填寫我們的症狀追蹤器
了解特異性 IgE 過敏檢測選項。
了解更多
我是否還對其他過敏原敏感?*
許多艾蒿過敏患者在接觸其他過敏原 (如木本、雜草或草本花粉) 時也會出現症狀,因此很難確定是哪種花粉引起症狀,尤其是花粉季節有重疊時。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。7 其他可能引起與艾蒿相關的呼吸道過敏原包含某些草類、樹木和雜草 (例如樺樹、赤楊樹、檜柏、艾蒿、橄欖、藜屬植物等)。
若您在食用新鮮水果或生的蔬菜後,感到口部或喉嚨癢,則您可能罹患口部過敏症候群 (OAS),有時稱為花粉食物過敏症候群 (PFAS)。此病症是由於您的免疫系統對不同過敏原中相似的蛋白質或成分產生反應所引起。很常見的情況是,高達 25% 患有過敏性鼻炎 (即花粉熱) 的兒童,也患有 OAS。8 與艾蒿引發 OAS 相關的常見植物類食物,包括甜瓜、西瓜、柑橘、香蕉、鳳梨、柿子、櫛瓜、番茄、榛果、花生、蘋果、桃子、櫻桃等等。7
了解觸發症狀的每種過敏原中的蛋白質或成分,有助於制定您的管理計畫。考慮到這一點,並根據您的症狀史,醫護人員可能會建議您進行一項稱作特異性 IgE 成分檢測的檢驗,有助於發現您可能會起反應的其他花粉和食物。該檢測結果還有助於醫護人員確定過敏原免疫療法是否可減輕您的症狀。7
已經收到您的特異性 IgE 成分檢測結果了嗎?
您的成分檢測結果將包含成分名稱 (一連串字母和數字)。醫護人員可能會與您一起檢視結果,但您可以在此找到一份簡單明瞭的分析,作為參考。只需將成分名稱對照下面的清單,即可了解它們在症狀處置方面的含義。7
nArt v 1
  • 表示症狀可能由艾蒿、豬草、向日葵或小白菊花粉引起。7
  • 可考慮進行艾蒿花粉免疫療法。7
nArt v 3
  • 表示症狀可能由艾蒿引起。7
  • 可能與攝入植物性食物 (例如蔬菜、水果和堅果) 後的 PFAS 症狀有關。可考慮進行食物過敏的檢查。7
rPhl p 7
  • 表示症狀可能由草本花粉或其他花粉引起,例如樹木和雜草的花粉。可以考慮進行進一步的檢查,以確認所有過敏誘發因素。7
  • 與其他草本花粉過敏相比,可能會導致更嚴重的症狀和更高的氣喘發病率。7
rPhl p 12
  • 表示症狀可能由草本花粉或其他花粉引起,例如樹木和雜草的花粉。7
  • 可能與攝取水果和蔬菜 (如甜瓜、番茄、蘋果和芹菜) 後的 PFAS 有關。可以考慮進行進一步的檢查。7
MUXF3 (CCD)
  • 若成分檢測只有艾蒿的特異性 IgE 及 MUXF3 CCD (交叉反應性碳水化合物決定因子) 呈陽性,表示引起症狀的原因可能不是艾蒿花粉。7
應由醫護人員根據您的臨床病史判讀檢測結果。由醫護人員做出最終診斷並決定進一步的處置。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
我該如何控制自己的過敏症?
過敏性鼻炎的控制方法包括避開相關過敏原、對症治療和過敏原免疫療法。8-10
  • 每天確認當地的花粉量,並且在花粉量較高時減少外出時間。雨水有助於清除空氣中的花粉,所以最佳外出時間為大雨過後。
  • 盡可能委託他人進行戶外工作,如果您必須要做戶外工作,請佩戴好能夠防花粉的口罩。 
  • 關上窗戶,改用空調。
  • 每週至少用熱肥皂水清洗一次寢具。
  • 戶外活動後清洗衣服,把所有衣服都用烘乾機裡烘乾,而不要晾曬在戶外。
  • 每天睡前洗澡洗頭,防止花粉掉落到床上。
  • 讓寵物進入家中之前,先把牠們身上的花粉清掉。
  • 確保每個人進屋前都脫鞋。
  • 使用經認證的氣喘和過敏空氣濾淨機。
  • 藥物治療,包括抗組織胺、皮質類固醇、去充血劑和生理鹽水沖洗液。
  • 根據醫護人員的指示進行過敏原免疫療法。
尋找更多過敏相關資訊和控制秘訣?
請造訪<與過敏共存>一節
常見症狀
艾蒿過敏症狀可能與許多其他花粉過敏相似,可能包括:6,8
  • 打噴嚏
  • 鼻塞
  • 流鼻涕
  • 流眼淚
  • 喉嚨和眼睛發癢
  • 喘鳴
如果您對長葉車前草過敏並患有氣喘,則草本花粉可能會觸發或加劇氣喘症狀,例如咳嗽和喘鳴。6,8
我要如何知道自己是否患有過敏?*
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原敏感。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
花粉季節
艾蒿在夏季和秋季的花粉季節會產生大量的風傳花粉。4
  1. Missouri Botanical Garden [Internet].St. Louis: Missouri Botanical Garden; 2020.Available from: http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=256948&isprofile=0&cv=5.
  2. PollenLibrary.com [Internet].Plymouth Meeting, PA: IMS Health Inc.; 2020.Available from: http://www.pollenlibrary.com/Specie/Artemisia+vulgaris.
  3. Pablos I, Wildner S, Asam C, Wallner M, Gadermaier G. Pollen Allergens for Molecular Diagnosis.Curr Allergy Asthma Rep.2016 Apr;16(4):31. doi: 10.1007/s11882-016-0603-z.PMID: 27002515; PMCID: PMC4803804.Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4803804.
  4. Pollen.com [Internet].Plymouth Meeting, PA: IQVIA Inc.; 2020.Available from: https://www.pollen.com/research/genus/artemisia.
  5. Wopfner N, Gadermaier G, Egger M, Asero R, Ebner C, Jahn-Schmid B, Ferreira F. The spectrum of allergens in ragweed and mugwort pollen.Int Arch Allergy Immunol.2005 Dec;138(4):337-46. doi: 10.1159/000089188.Epub 2005 Oct 24.PMID: 16254437.Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16254437/#:~:text=Pollen.
  6. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet].Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma & Immunology; 2014 [2018 Apr 23].Available from: https://acaai.org/allergies/types/pollen-allergy.
  7. EAACI, et al.Molecular allergology user's guide.Pediatr Allergy Immunol.2016 May;27 Suppl 23:1-250. doi: 10.1111/pai.12563.PMID: 27288833.Available from: http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
  8. Roberts, G., Xatzipsalti, M., Borrego, L., Custovic, A., Halken, S., Hellings, P., Papadopoulos, N., Rotiroti, G., Scadding, G., Timmermans, F., Valovirta, E. Paediatric rhinitis: Position paper of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology.Allergy.2013 Sep;68(9):1102-16.
  9. Asthma and Allergy Foundation of America [Internet].Arlington, VA: Asthma and Allergy Foundation of America; 2019 Apr 9.Available from: https://community.aafa.org/blog/tips-for-preventing-allergic-reactions-to-tree-and-grass-pollen.
  10. Mayo Clinic [Internet].Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research; 2020 Apr 16.Available from: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hay-fever/in-depth/seasonal-allergies/art-20048343.