Armoise Faits, symptômes et traitement des allergènes
En savoir plus sur les allergies courantes, les symptômes, les paradigmes de prise en charge et les tests envisageables.
Votre patient est-il candidat à des tests d’IgE spécifiques ?
Obtenez des informations détaillées sur les allergènes complets et les allergènes moléculaires.
En savoir plus sur les allergies courantes, les symptômes, les paradigmes de prise en charge et les tests envisageables.
Votre patient est-il candidat à des tests d’IgE spécifiques ?
Obtenez des informations détaillées sur les allergènes complets et les allergènes moléculaires.
L’armoise (Artemisia vulgaris) est communément connue sous plusieurs noms, comprenant l’absinthe sauvage, l’herbe félon et l’absinthe commune.1,2 Endémique en Australie et dans l’hémisphère nord, l’armoise est répandue en Europe et dans toute l’Asie du Nord.1,3 Poussant jusqu’à environ 122 centimètres (4 pieds) de hauteur, cette plante herbacée vivace a longtemps été utilisée comme plante médicinale en Europe et en Asie.1 L’armoise produit de grandes quantités de pollen très allergénique transporté par le vent.4 Pendant les saisons polliniques d’armoise de la fin de l’été et de l’automne, le pollen de l’armoise est l’une des principales causes de réactions allergiques en Europe, où il affecte environ 10 à 15 % des patients souffrant de pollinose.4,5
Endémique en Australie et dans l’hémisphère nord, l’armoise est répandue en Europe et dans toute l’Asie du Nord.1,3 Cette plante a également été naturalisée dans tout le sud du Canada et dans diverses régions des États-Unis.1
De nombreux patients allergiques à l’armoise peuvent présenter des symptômes lorsqu’ils sont exposés à d’autres allergènes tels que les pollens d’arbres, d’herbacées ou de graminées, ce qui rend difficile la détermination du pollen à l’origine des symptômes, en particulier lorsque les saisons polliniques se chevauchent. C’est ce qu’on appelle la réactivité croisée ; ce phénomène se produit lorsque le système immunitaire de votre corps identifie les protéines ou les molécules présentes dans différentes substances comme étant structurellement similaires ou biologiquement liées, déclenchant ainsi une réponse.7 Parmi les autres allergènes respiratoires pouvant provoquer des réactions associées à l’armoise se trouvent certaines graminées, herbacées, et certains arbres (par exemple, le bouleau, l’aulne, le genévrier, l’ambroisie, l’olivier, le chénopode blanc, etc.).
Si vous souffrez de démangeaisons de la bouche ou de la gorge après avoir mangé des fruits frais ou des légumes crus, il est possible que vous souffriez du syndrome d’allergie orale (SAO), parfois appelé syndrome d’allergie pollens-aliments (SAPA). Ce syndrome est causé par la réaction de votre système immunitaire à des protéines ou des molécules similaires, présentes dans différents allergènes. Il est assez courant ; en effet, jusqu’à 25 % des enfants atteints de rhinite allergique (c’est-à-dire de rhume des foins) souffrent également de SAO.8 Les aliments d’origine végétale courants qui sont impliqués dans le SAO observé dans l’allergie à l’armoise comprennent le melon, la pastèque, les agrumes, la banane, l’ananas, le kaki, la courgette, la tomate, la noisette, l’arachide, la pomme, la pêche, la cerise, entre autres.7
Le fait de connaître les protéines ou les molécules de chaque allergène qui déclenchent vos symptômes peut aider à orienter votre plan de prise en charge des symptômes. Dans cette perspective, et en fonction de votre histoire clinique, votre médecin peut suggérer ce qu’on appelle un test d’IgE spécifiques d’allergènes moléculaires, qui peut permettre de révéler d’autres pollens et aliments auxquels vous pouvez réagir. Les résultats de ce test peuvent également aider votre médecin à décider si l’immunothérapie allergénique peut réduire vos symptômes.7
Vous avez déjà les résultats de vos tests d’IgE spécifiques ?
Les résultats de vos tests d’allergènes moléculaires incluront le nom de ces derniers (une série de lettres et de chiffres et/ou un nom). Votre médecin examinera très certainement les résultats avec vous, mais vous trouverez ici un aperçu que vous pouvez utiliser comme référence. Faites simplement correspondre vos résultats avec les noms des allergènes moléculaires de la liste ci-dessous pour voir ce qu’ils signifient en termes de prise en charge des symptômes.7
nArt v 1
nArt v 3
rPhl p 7
rPhl p 12
MUXF3 (CCD)
Les résultats des tests doivent être interprétés par votre médecin, en fonction de votre histoire clinique. Le diagnostic final et la décision de prise en charge ultérieure sont établis par votre médecin.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
La prise en charge de la rhinite allergique comprend l’éviction des allergènes pertinents, le traitement symptomatique et l’immunothérapie allergénique.8-10
Les symptômes d’allergie à l’armoise peuvent être similaires à ceux de nombreuses autres allergies au pollen et peuvent inclure :6,8
Si vous êtes sensibilisé(e) à l’armoise et si vous souffrez d’asthme, le pollen d’herbacées peut déclencher ou aggraver les symptômes de l’asthme, tels que la toux et la respiration sifflante.6,8
Parallèlement à votre histoire clinique, des tests cutanés ou des tests sanguins d’IgE spécifiques peuvent aider à déterminer si vous êtes sensibilisé(e) à un allergène particulier. Si vous avez reçu un diagnostic d’allergie, votre médecin vous proposera un plan de prise en charge des symptômes.
*Ces produits peuvent ne pas être approuvés pour une utilisation clinique dans votre pays. Veuillez consulter votre médecin pour connaître la disponibilité de ces produits.
Pendant sa saison pollinique d’été et d’automne, l’armoise produit de grandes quantités de pollen transporté par le vent.4