Monoklonale Gammopathie klinischer Signifikanz (MGCS)
Das Bewusstsein der Ärzteschaft für die MGCS und ihre Folgen für Patienten und deren Lebensqualität nimmt stetig zu.
Die folgenden Beispiele beschreiben Situationen, in denen Ärzte oder Ärztinnen die Auswirkungen und die klinische Signifikanz Monoklonaler Gammopathien unklarer Signifikanz (MGUS) berücksichtigen sollten. Diese wurden von Dr. Maximilian Steinhardt erläutert, einem Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie am Universitätsklinikum Würzburg mit Schwerpunkt Multiples Myelom und Amyloidose. Das vollständige Interview mit Dr. Steinhardt finden Sie unter:   https://info.bindingsite.com/de-de/flc.spe.hcp.ger
Image of Dr Steinhardt
Nutzen Sie dieses interaktive Symtommännchen, um mehr über verschiedene Monoklonale Gammopathien klinischer Signifikanz zu erfahren:
Auge Immunsystem Herz-Kreislauf-System Niere Haut Knochen Nerven
Was ist eine Monoklonale Gammopathie klinischer Signifikanz?
MGCS sind Monoklonale Gammopathien, die nicht der klinischen Definition einer aktiven malignen Erkrankung entsprechen, bei denen jedoch das monoklonale Protein oder der Plasmazellklon selbst Organschäden verursacht – unabhängig von der Tumorlast1.
Es ist entscheidend, Patienten mit MGUS regelmäßig zu monitoren, um die Entwicklung einer MGCS frühzeitig zu erkennen. Dies ermöglicht eine frühzeitige Therapie, ein effektives Symptommanagement und verbessert die Lebensqualität der Patienten.
Die klinische Signifikanz der Monoklonalen Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS) beschränkt sich nicht nur auf die Progression zu Multiplem Myelom, AL-Amyloidose oder anderen malignen Erkrankungen wie dem Morbus Waldenström.
Die Lebenserwartung ist reduziert – selbst bei Patienten, die nicht zu einer aktiven malignen Erkrankung fortschreiten.
Ein Teil dieser verringerten Lebenserwartung ist auf Monoklonale Gammopathien klinischer Signifikanz zurückzuführen.
Graph showing relative survival compared to age and sex matched controls
Abbildung 1 – Lebenserwartung von Patienten mit MGUS im Vergleich zu Personen ohne MGUS. Adaptiert nach Kristinsson et al. 2009.2
Bei Monoklonalen Gammopathien klinischer Signifikanz ist es von größter Bedeutung zu erkennen, dass das monoklonale Protein die Ursache der Symptome des Patienten ist. Da die Menge des vom zugrunde liegenden Tumor produzierten monoklonalen Proteins gering sein kann, sollten alle leitlinienempfohlenen Tests zur Identifikation monoklonaler Proteine verwendet werden. Da manche Patienten Tumore haben, die ausschließlich Freie Leichtketten sezernieren, sollten die Freien Leichtketten im Serum (sFLC) in die Bewertung möglicher Monoklonaler Gammopathien einbezogen werden.
Da sich die Konzentrationen monoklonaler Proteine im Zeitverlauf verändern können, ist es wichtig, das monoklonale Protein des Patienten regelmäßig zu monitoren. Die sFLC-Testung sollte ebenfalls zur Verlaufskontrolle eingesetzt werden. sFLC-Messungen liefern zusätzliche diagnostische Informationen und können Erhöhungen der monoklonalen Proteinproduktion früher erkennen als andere Methoden.
Referenzen
  1. Dispenzieri A. Monoclonal gammopathies of clinical significance. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2020; 2020:380-388
  2. Kristinsson SY, et al. Patterns of survival and causes of death following a diagnosis of monoclonal gammopathy of undetermined significance: a population-based study. Haematologica 2009; 94:1714-1720
  3. Wasielica-Poslednik J, et al. [Hematological diagnosis in the corneal consultation]. Ophthalmologe 2018; 115:765-768
  4. Lisch W, et al. The Hematologic Definition of Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance in Relation to Paraproteinemic Keratopathy (An American Ophthalmological Society Thesis). Trans Am Ophthalmol Soc 2016; 114:T7
  5. Bird J, et al. UK Myeloma Forum (UKMF) and Nordic Myeloma Study Group (NMSG): guidelines for the investigation of newly detected M-proteins and the management of monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS). Br J Haematol 2009; 147:22-42
  6. Stern S, et al. Investigation and management of the monoclonal gammopathy of undetermined significance: A British Society for Haematology Good Practice Paper. Br J Haematol 2023; 202:734-744
  7. Caers J, et al. Diagnosis and follow-up of monoclonal gammopathies of undetermined significance; information for referring physicians. Ann Med 2013; 45:413-422
  8. Tete SM, et al. Monoclonal paraprotein influences baseline B-cell repertoire diversity and perturbates influenza vaccination-induced B-cell response. Exp Hematol 2015;
  9. Wechalekar AD, et al. AL Amyloidosis for Cardiologists: Awareness, Diagnosis, and Future Prospects: JACC: CardioOncology State-of-the-Art Review. JACC CardioOncol 2022; 4:427-441
  10. Madan S & Greipp PR. The incidental monoclonal protein: current approach to management of monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS). Blood Rev 2009; 23:257-265
  11. Fermand JP, et al. Monoclonal gammopathy of clinical significance: a novel concept with therapeutic implications. Blood 2018; 132:1478-1485
  12. Srkalovic G, et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance and Multiple Myelomaare associated with an increased incidence of venothromboembolic disease. Cancer 2004; 101:558-566
  13. Kristinsson SY, et al. Arterial and venous thrombosis in monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma: a population-based study. Blood 2010; 115:4991-4998
  14. Gregersen H, et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance and risk of venous thromboembolism. Eur J Haematol 2011; 86:129-134
  15. Rögnvaldsson S, et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance and the risk of thrombotic events: Results from iStopMM, a prospective population-based screening study. Br J Haematol 2024;
  16. El-Khoury H, et al. Prevalence of monoclonal gammopathies and clinical outcomes in a high-risk US population screened by mass spectrometry: a multicentre cohort study. Lancet Haematol 2022; 9:e340-e349
  17. Garcia-Pavia P, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis. A position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur J Heart Fail 2021; 23:512-526
  18. Stern LK & Kittleson MM. Updates in Cardiac Amyloidosis Diagnosis and Treatment. Curr Oncol Rep 2021; 23:47
  19. Steiner N, et al. Monoclonal gammopathy of renal significance (MGRS) increases the risk for progression to multiple myeloma: an observational study of 2935 MGUS patients. Oncotarget 2018; 9:2344-2356
  20. Melton LJ, 3rd, et al. Fracture risk in monoclonal gammopathy of undetermined significance. J Bone Miner Res 2004; 19:25-30
  21. Gregersen H, et al. Fracture risk in patients with monoclonal gammopathy of undetermined significance. Br J Haematol 2006; 135:62-7
  22. Berenson JR & Yellin O. Monoclonal gammopathy of undetermined significance: why identification of these patients and assessment of their skeletons is important. Clin Lymphoma Myeloma 2009; 9:311-315
  23. Kristinsson SY, et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance and risk of skeletal fractures: a population-based study. Blood 2010; 116:2651-2655
  24. Veronese N, et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance and bone health outcomes: a systematic review and exploratory meta-analysis. Journal of Bone and Mineral Metabolism 2018; 36:128-132
  25. Rögnvaldsson S, et al. Untangling fracture risk in monoclonal gammopathy of undetermined significance: A population-based cohort study. European Journal of Haematology 2021; 107:137-144
  26. Bida JP, et al. Disease associations with monoclonal gammopathy of undetermined significance: a population-based study of 17,398 patients. Mayo Clin Proc 2009; 84:685-693
  27. Dispenzieri A, et al. International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in Multiple Myelomaand related disorders. Leukemia 2009; 23:215-224
  28. NICE. Myeloma: diagnosis and management [NG35]. NICE Guidelines 2016;
  29. Scheid et al. Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS) (2023) Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS) — Onkopedia (abgerufen Februar 2026), DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e.V
  30. Ramchandren S & Lewis RA. An update on monoclonal gammopathy and neuropathy. Curr Neurol Neurosci Rep 2012; 12:102-110
  31. Abraham A, et al. High frequency of MGUS in DSP. Muscle Nerve 2018; 57:1018-1021
  32. Matà S, et al. Polyneuropathy and monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS); update of a clinical experience. J Neurol Sci 2021; 423:117335
  33. Zis P, et al. Prevalence of Peripheral Neuropathy (PN) Among Patients with Asymptomatic Monoclonal Gammopathies: A Clinical & Electrophysiological Study. Blood 2023; 142:529-529
  34. Comenzo RL, et al. Consensus guidelines for the conduct and reporting of clinical trials in systemic light-chain amyloidosis. Leukemia 2012; 26:2317-25
  35. J. S. Claveau, D. A. Wetter and S. Kumar. Cutaneous manifestations of monoclonal gammopathy. Blood Cancer J 2022; 12:58
  36. M. Steinhardt, M. Kortüm, H. Einsele and L. Rasche. Die monoklonale Gammopathie (un)klarer Signifikanz. DMW - Deutsche Medizinische Wochenschrift 2022; 147:675-682
Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS)
Klinische Anwendungen
Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS)
Anzeichen, Symptome, Diagnose und Monitoring.
MGUS ist von klinischer Bedeutung
Fachexpertise
MGUS ist von klinischer Bedeutung
Die Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz ist mehr als nur eine Vorstufe des Multiplen Myeloms.
Kontakt
Haben Sie Fragen zu den auf dieser Seite behandelten Themen? Unser Team freut sich, von Ihnen zu hören.
Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen
Mit * markierte Felder sind erforderlich