Vereinfachen Sie Ihre neurologische Diagnostik mit dem Freelite Mx™ Kappa Assay
Die optimierte Workflow-Lösung zur Beurteilung der intrathekalen Immunglobulinsynthese
Beurteilung der intrathekalen Immunglobulinsynthese mit dem Freelite Mx Kappa Assay
Bei verschiedenen neurologischen Erkrankungen, wie z. B. Multipler Sklerose, wird eine intrathekale Immunglobulinsynthese beobachtet.1
Der traditionelle Ansatz zur Beurteilung der intrathekalen Immunglobulinsynthese ist der Nachweis von liquorspezifischen oligoklonalen IgG-Banden (OKB).2
Die Bestimmung der OKB verwendet eine spezielle Gel-Technik, deren Interpretation hochqualifiziertes Fachpersonal erfordert. 
Selbst bei Auswertung durch erfahrenes Fachpersonal kann eine Variabilität zwischen Laboren und innerhalb des Fachpersonals auftreten.3
Image of firing neurons
“[…] one of the clear advantages of кFLC is the reliable and rater-independent determination, which should overcome technical difficulties and finally allow a widespread use.”
Hegen, Multiple Sclerosis 20224
Der Freelite Mx Kappa Assay auf dem Optilite™ Analyser misst die Konzentration der Freien Leichtketten (FLC) Kappa in Liquor und Serum. Diese Werte werden zusammen mit den Liquor- und Serumalbumin-Messungen zur Berechnung des Kappa-Index verwendet.
Der Kappa-Index wird in den McDonald-Kriterien 2024 für die Diagnose von Multipler Sklerose als austauschbar mit dem OKB-Nachweis eingestuft.5
Der Prozess zur Beurteilung der intrathekalen Immunglobulinsynthese kann mit dem Freelite Mx Assay, der auf dem Optilite Analyser durchgeführt wird, im Labor vereinfacht werden.
Eine Studie von Sanz Diaz6 et al. bewertete die Reagenzkosten und den Zeitaufwand zur Bestimmung des Kappa-Index für 252 Serum-/Liquor-Probenpaare im Vergleich zum traditionellen Nachweis von OKB. Die Verwendung des Kappa-Index führte zu signifikanten Zeiteinsparungen und Kostensenkungen.
Darstellung von Kosten und Zeit für die Analyse von 252 Serum-/Liquor-Probenpaaren
Diagramm zur Kosten- und Zeitanalyse von 252 gepaarten Serum- und Liquorproben
Zum Vergrößern auf das Bild klicken
Adaptiert nach Sanz Diaz Front Neurol 2021.
Führen Sie Ihre Diagnostik auf dem Optilite Analyser durch
Image of the Optilite analyser
Objektiv
Quantitativ
Vollautomatisch
Vereinfachen Sie Ihre MS-Diagnostik mit dem Freelite Mx Kappa Assay auf dem Optilite Analyser
Thumbnail of the first page of the Freelite Mx analytical brochure
Freelite Mx Kappa Assay - Berechnung des Kappa-Index
Eine intrathekale Immunglobulinsynthese ist charakteristisch für Multiple Sklerose.2 Eine erhöhte Konzentration von FLC Kappa im Liquor weist auf eine intrathekale Immunglobulinsynthese hin.3
Eine gestörte Blut-Hirn-Schranke kann jedoch auch dazu führen, dass FLC Kappa in den Liquor gelangen, so dass die Herkunft der FLC Kappa im Liquor bestimmt werden muss.4
Berechnungen, die Liquor-/Serum-Quotienten von FLC Kappa und Albumin einbeziehen – wie der Kappa-Index – helfen dabei zu unterscheiden, ob die FLC Kappa intrathekal gebildet wurden oder aus dem Serum stammen.3
In Fällen, in denen auch der Albuminwert im Liquor erhöht ist, ist ein Anstieg von FLC Kappa im Liquor wahrscheinlich nicht auf eine intrathekale Synthese zurückzuführen, da ein erhöhter Albuminwert im Liquor auf eine gestörte Blut-Hirn-Schranke hindeutet.3
Es besteht insgesamt eine gute Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen des Kappa-Index und der absoluten FLC-Kappa-Konzentration im Liquor. Der Kappa-Index scheint jedoch in Fällen mit einer geringen oder mäßigen intrathekalen Produktion von FLC Kappa überlegen zu sein.3
Ein Kappa-Index > 6,1 gilt gemäß den McDonald-Kriterien 2024 für die Diagnose von Multipler Sklerose als positiver Liquor-Befund.5
Advances in Multiple Sclerosis Diagnostic Criteria
Ist Ihr Labor bereit?
Die Sichtweise einer Neurologin
Kappa-Index und Liquor Freie Leichtkette Kappa in der Diagnostik von Multipler Sklerose
Klinische Broschüre herunterladen
Erfahren Sie mehr über die diagnostische Leistung des FLC Kappa-Index zur Unterstützung der Diagnose von Multipler Sklerose
Liquordiagnostik auf dem Optilite Analyser
  • Ein Assay-Menü, das bei der Charakterisierung einer intrathekalen Immunglobulinsynthese, einer Störung der Blut-Hirn-Schranke und bei der Diagnose von Infektionen und Entzündungen des Zentralen Nervensystems helfen kann.
  • Ermitteln Sie Ergebnisse zur Berechnung von Liquor-/Serum-Quotienten mit Assays, die für die Messung von Liquor- und Serumproben auf einem einzigen Analyser entwickelt wurden.
Entdecken Sie das gesamte Assay-Menü für den Optilite Analyser
Ergänzende Inhalte
Fachexpertise
Fortschritte bei den Diagnosekriterien für Multiple Sklerose
Erfahren Sie mehr über den Nutzen von FLC Kappa im Liquor und des Kappa-Index bei der Diagnose von Multipler Sklerose.
Referenzen
  1. Carta S, et al. Oligoclonal bands: clinical utility and interpretation cues. Crit Rev Clin Lab Sci 2022; 1-14
  2. Thompson AJ, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018; 17:162-173
  3. Hegen H, et al. Cerebrospinal fluid kappa free light chains for the diagnosis of multiple sclerosis: A consensus statement. Mult Scler 2022; 29:182-195
  4. Hegen H, et al. Cerebrospinal fluid kappa free light chains for the diagnosis of multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. Mult Scler 2022; 29:169-181
  5. Montalban X, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2024 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2025; 24:850-865
  6. Sanz Diaz CT, et al. Evaluation of Kappa Index as a Tool in the Diagnosis of Multiple Sclerosis: Implementation in Routine Screening Procedure. Front Neurol 2021; 12:676527
© 2026 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Marken Eigentum von Thermo Fisher Scientific und seinen Tochtergesellschaften.
Kontakt
Haben Sie Fragen zu den auf dieser Seite behandelten Themen? Unser Team freut sich, von Ihnen zu hören.
Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen
Mit * markierte Felder sind erforderlich