GIBCO® Medien, Reagenzien und Supplemente für die zytogenetische Analyse
  • Optimiert und präqualifiziert für die Zytogenetik
  • Hoher Mitoseindex
  • Hervorragende Chromosomen-Morphologie
  • Klare, reproduzierbare Ergebnisse, die einfach zu analysieren und zu interpretieren sind
GIBCO® Medien, Reagenzien und Supplemente werden speziell formuliert und von einem unabhängigen Labor für ihre Anwendung getestet, damit sie in Standardprotokollen der klinischen Zytogenetik klare, reproduzierbare Ergebnisse liefern.  Jedes Medium wurde für die Analyse von Fruchtwasserzellen, Chorionzottenproben, Knochenmarkzellen oder Lymphozyten des peripheren Bluts entwickelt und optimiert.
Fruchtwasser- und Chorionzottenzellen
Wenn Sie primäre menschliche Fruchtwasserzellen oder Chorionzottenzellen kultivieren möchten, ist das AminoMAX™ Medium das richtige Produkt für Sie.  Unsere Formulierungen erhöhen Zelladhäsion und Wachstumsraten und bieten eine hohe Ausbeute an Metaphasen.
Knochenmarkszellen
Ein Knochenmarksaspirat liefert einzigartige und wertvolle Forschungsdaten, die Anzahl der Zellen ist jedoch im Allgemeinen sehr klein. Daher ist das Medium, das Sie hierfür auswählen, von besonders großer Bedeutung.  MarrowMAX™ Medien enthalten ein neuartiges, mit Stromazellen konditioniertes Medium für optimales Wachstum, das keine Ergänzung durch Supplemente erfordert und so Zeit und Geld spart.
Lymphozyten des peripheren Bluts
PB-MAX™ Karyotypisierungsmedien sind vollständig supplementierte Medien auf RPMI-Basis, die für die Karyotypanalyse von Lymphozyten des peripheren Bluts optimiert sind.  Gebrauchsfertig, mit bewährter Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.
Reagenzien für Karyotypisierungen
Die KaryoMAX® Produktlinien und Reagenzien verkürzen die Kulturzeit und die Anzahl der Tage bis zur Ernte.