Gaschromatographie
Automatisieren Sie den GC-Arbeitsablauf – von der Probenvorbereitung bis zum Resultat
Angefangen bei Probenvorbereitung und anspruchsvollen Handhabungsverfahren bis zu modernen GC-Systemen, qualitativ hochwertigen Säulen und Berichtssystemen auf dem neuesten Stand der Technik: Diese Lösungen kommen in der Lebensmittelindustrie, bei der Umweltüberwachung, in der Pharmazie und in vielen weiteren Bereichen zum Einsatz und tragen dort zur Verbesserung von Produktionsprozessen und zum Schutz von Menschen und Umwelt vor schädlichen Kontaminanten bei.
Beliebte Produkte für die Gaschromatographie
TRACE 1310 GC-System
TraceGOLD TG-5MS GC-Säule
TriPlus RSH Autosampler
Vorgestellte Kategorien der Gaschromatographie
Diese hochmodernen Systeme sind mit sofort anschließbaren Injektoren und Detektoren ausgestattet. Die Geräte können als eigenständige Systeme oder mit Massenspektrometern gekoppelt verwendet werden.
Lösungen für anspruchsvollste Anwendungen. Diese leistungsstarken Geräte bewältigen die strengsten Anforderungen an Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Nutzen.
Dieser sofort anschließbare Injektor sorgt für maximale Flexibilität und bewältigt alle Arten an routinemäßigen Analysen und Hochdurchsatzanalysen. Sofort anschließbare Injektoren können innerhalb von 2 Minuten gewechselt werden.
Sofort anschließbare Detektoren können innerhalb von 2 Minuten gewechselt werden. Das Sortiment umfasst Wärmeleitfähigkeits-, Flammenionisations-, Puls-Entladungs-, Stickstoff-Phosphor- und Elektroneneinfangdetektoren.
Diese anwenderfreundlichen Systeme führen Probenbearbeitungsfunktionen aus, wie Flüssigkeits-, Headspace- und SPME-Injektionen sowie Verdünnung, Additivzugabe und Derivatisierung.
Unsere bewährten GC-Säulen zeichnen sich durch eine hohe Temperaturstabilität, geringes Bluten und lange Lebensdauer aus. Unser Angebot umfasst polare, nicht polare und spezielle GC-Säulen für eine Vielzahl von Anwendungen der GC und GC-MS.
Hier finden Sie Gasfilter, Zubehör für Injektionsanschlüsse, GC-Spezialspritzen, Werkzeuge, Schlauchmaterial und Produkte für die GC-Probenbearbeitung, wie Derivatisierungssysteme, Röhrchen und Verschlüsse.
Angebot an hochreinen Derivatisierungsreagenzien für Silylierung und Acylierung sowie Mittel zur Silikonierung für eine Vielzahl an GC- und GC-MS-Anwendungen.
Video zum Thema Chromatographie
Die innovative Thermo Scientific TRACE 1300 GC-Serie
In diesem Video erfahren Sie mehr über die Merkmale und Vorteile des Thermo Scientific TRACE 1300 Serie Gaschromatographen.
Need to find GC columns or accessories?
Access the latest version of our Chromatography Columns and Consumables Catalog to ensure that you're optimizing your applications! Our enhanced online version features a robust applications search tool, access to method development guides, application notebooks, and much more.
Download catalog 
Ressourcen
Broschüren und technische Daten
Anwendungshinweise
Support
Webinare