Cromatografía de gases
Automatice el flujo de trabajo de GC: desde la preparación de muestras hasta los resultados
Desde la preparación de muestras y las funciones de manipulación de muestreo avanzadas, hasta modernos sistemas de GC, columnas de calidad y elaboración de informes de vanguardia, estas soluciones se utilizan en los sectores alimentario, medioambiental, farmacéutico e industrial entre otros, para mejorar los procesos de fabricación y proteger a las personas y al medio ambiente de los contaminantes dañinos.
Productos de cromatografía de gases populares
Sistema de GC TRACE 1310
Columnas para GC TraceGOLD TG-5MS
Muestreador automático TriPlus RSH
Categorías de cromatografía de gases destacadas
Estos sistemas de vanguardia disponen de inyectores y detectores de conexión instantánea. Se pueden utilizar como sistemas independientes o junto con espectrometría de masas.
Soluciones para las aplicaciones más exigentes. Cumpla los requisitos de rendimiento, fiabilidad y valor más estrictos con estos potentes instrumentos.
Este inyector de conexión instantánea ofrece la máxima flexibilidad para cubrir todas las necesidades analíticas de rutina y de alto rendimiento. Puede cambiar los inyectores de conexión instantánea en 2 minutos.
Puede cambiar un detector de conexión instantánea en 2 minutos. Incluyen conductividad térmica, ionización de llama, descarga de pulso, nitrógeno-fósforo y detectores de captura de electrones.
Estos sistemas fáciles de usar realizan una variedad de funciones de manipulación de las muestras entre las que se incluyen la líquida, con espacio de cabeza e inyecciones de SPME, así como diluciones, adiciones y funciones de obtención de derivados.
Nuestras columnas para GC, con alta estabilidad de la temperatura, sangrado bajo y larga duración, van de polar a no polar, a columnas para GC de especialidad para una multitud de aplicaciones de GC o GC-MS.
Aquí encontrará filtros de gases, accesorios para el orificio de inyección, jeringas específicas de GC, herramientas, tubos y productos de manipulación de muestras de GC como los sistemas de obtención de derivados, y los viales y tapones.
Ofrecemos reactivos de obtención de derivados de acilación y sililación de alta pureza y fluidos de siliconización para las diversas aplicaciones de GC y GC-MS.
Vídeos de cromatografía destacados
Innovador Thermo Scientific TRACE 1300 GC
Véalos y conozca las características y ventajas de los cromatógrafos de gases Thermo Scientific TRACE 1300.
Need to find GC columns or accessories?
Access the latest version of our Chromatography Columns and Consumables Catalog to ensure that you're optimizing your applications! Our enhanced online version features a robust applications search tool, access to method development guides, application notebooks, and much more.
Download catalog 
Recursos
Catálogos y especificaciones
Notas de aplicación
Asistencia
Seminarios web