Chromatographie en phase gazeuse
Automatisez le flux de travaux GC, de la préparation des échantillons aux résultats
Des fonctions avancées de préparation des échantillons et de manipulation des échantillons, aux systèmes GC modernes, colonnes de qualité et rapports de pointe, ces solutions sont utilisées par les secteurs alimentaire, environnemental, pharmaceutique, industriel et autres pour améliorer les procédés de fabrication et protéger la population et l’environnement de contaminants dangereux.
Produits de chromatographie en phase gazeuse populaires
Catégories de chromatographie en phase gazeuse à la une
Ces systèmes de pointe comportent des injecteurs et détecteurs à connexion instantanée. Utilisez-les en tant que systèmes autonomes ou associez-les à la spectrométrie de masse.
Des solutions pour les applications les plus difficiles. Répondez aux exigences strictes en termes de performance, de fiabilité et d’économie grâce à ces instruments puissants.
Cet injecteur à connexion instantanée offre un maximum de souplesse pour répondre à tous les besoins, des analyses de routine à celles à haut débit. Vous pouvez changer les injecteurs à connexion instantanée en 2 minutes.
Vous pouvez changer un injecteur à connexion instantanée en 2 minutes. Ils comprennent des détecteurs à conductibilité thermique, à ionisation de flamme, à décharge pulsée, à azote-phosphore et à capture d’électrons.
Ces systèmes conviviaux effectuent diverses tâches de manipulation des échantillons, notamment des injections de liquide, d’espace de tête et de SPME, ainsi que des dilutions, des ajouts et des fonctions de dérivatisation.
Avec une haute stabilité à la température, un bleeding faible et une longue durée de vie, notre gamme de colonnes de GC éprouvées comprend des colonnes polaires, non polaires et spécialisées, pour de nombreuses applications GC ou GC-MS.
Vous trouverez ici des filtres gazeux, des accessoires pour port d’injection, des seringues spécifiques pour GC, des outils, des tubulures et des produits de manipulation des échantillons pour GC, tels que des systèmes de dérivatisation, des flacons et des bouchons.
Propose de réactifs de dérivatisation par silylation et acylation haute pureté et fluides siliconisants pour diverses applications GC et GC-MS.
Vidéo de chromatographie à la une
Découvrez les avantages et fonctionnalités du chromatographe en phase gazeuse Thermo Scientific TRACE 1300.
Ressources