Microanalyse et microscopie électronique
La microanalyse par rayons X pour SEM / EDS et SEM / WDS offerte par le logiciel Thermo Scientific™ Pathfinder™ évite les nombreux pièges rencontrés avec la microanalyse élémentaire par rayons X classique. En se basant sur des données d’imagerie spectrale et grâce à un ensemble d’algorithmes de traitement visant à garantir une précision de données aussi haute que possible, le logiciel Pathfinder est dédié à la classification des phases chimiques au sein de votre échantillon. Des informations utiles vous parviennent en quelques minutes, de façon propre et sans aucun biais analytique. Le logiciel Pathfinder change votre façon d’utiliser les systèmes EDS / EDX et WDS / WDX.
Produits de microanalyse et de microscopie électronique à la une
Le logiciel de microanalyse par rayons X Thermo Scientific™ Pathfinder™ fonctionne avec votre microscope électronique pour la spectroscopie à dispersion d’énergie (EDS) et la spectroscopie à dispersion de longueur d’onde (WDS). Le logiciel Pathfinder traite de façon innovante et efficace des données entrantes issues de la technologie de détecteur à rayons X la plus récente, réduisant ainsi considérablement le temps d’analyse qui passe de quelques heures à quelques minutes.
Atteignez des niveaux inégalés de vitesse et de fiabilité lors de vos analyses élémentaires grâce à ce spectromètre. Son système expert intégré gère automatiquement l’alignement, les paramètres d’analyse et les acquisitions de données afin d’offrir un système EDS/WDS totalement intégré – pour que les microanalyses à haute résolution soient aussi simples à utiliser qu’un système EDS.
Développez des interprétations plus rapides et plus précises des mesures par rayons X grâce à ce détecteur, qui permet une meilleure résolution à des débits de collecte incroyablement élevés. Utilisé avec le NORAN™ System 7, il est idéal pour les industries métallurgiques et minières, les matériaux de pointe et les semi-conducteurs.
Ajoutez la puissance et le confort d’un détecteur EDS au silicium à diffusion à votre microscope électronique à balayage (SEM) grâce au détecteur EDS compact Thermo Scientific™ UltraDry™. Le détecteur UltraDry est une extension totalement intégrée de l’architecture Thermo Scientific™ NORAN™ System 7.
See our 2017 Workshops and Seminars
Have a look at our upcoming workshops that are close to you.
Our workshops will refresh or enhance your molecular spectroscopy, surface analysis, material characterization or elemental analysis knowledge.