Descripción general
Los sistemas de PCR en tiempo real QuantStudio 3 y 5 vienen calibrados de fábrica para una instalación rápida y un uso inmediato. Estos sistemas detectan diferencias en la cantidad objetivo de tan solo 1,5 veces, permiten la monitorización remota y ofrecen módulos de análisis opcionales de Applied Biosystems basados en la nube y uso compartido de datos.
Diseñados tanto para usuarios nuevos como experimentados, son compatibles con consumibles de 96 pocillos (0,2 ml o 0,1 ml) o 384 pocillos (solo QS5).  Los sistemas también cuentan con capacidades de multiplexing para hasta 6 objetivos y software para permitir el cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11.
Características
Configuraciones adaptables
Este instrumento compacto se puede configurar como independiente o con un ordenador para adaptarse a cualquier necesidad de laboratorio.
Plantillas de protocolos preoptimizadas
Las plantillas de protocolos preoptimizadas minimizan la formación de nuevos usuarios 
Bloques VeriFlex
Los bloques de 96 pocillos Applied Biosystems incluyen tecnología VeriFlex con tres o seis zonas de temperatura independientes para un control y optimización precisos de la temperatura. 
Software de análisis de datos qPCR QuantStudio 3 y 5
Le permite monitorizar de forma remota sus ejecuciones, analizar rápidamente conjuntos de datos sofisticados, almacenar los resultados en un espacio seguro y compartirlos en línea de forma segura 
Más opciones de pocillos
Opciones de 96 pocillos (bloque de 0,1 ml), 96 pocillos (bloque de 0,2 ml) y 384 pocillos
Software de asistencia a la conformidad con la norma 21 CFR Parte 11
Seguridad, auditoría y paquete de firma electrónica incluido
Vídeos y demostraciones
«No queríamos simplemente crear otro instrumento, queríamos crear el ecosistema».
Damien Luk
Thermo Fisher Scientific
San Francisco
«Es importante que pueda estar conectado con los laboratorios para que nuestra gente pueda progresar en sus proyectos, incluso mientras estoy fuera».
Datos de muestras
Cuantificación precisa con discriminación de 1,5 veces demostrada mediante diagramas de amplificación para diluciones de 1,5 veces de un plásmido KAZ y la curva estándar generada a partir de los valores de Ct.
Reproducibilidad de PCR en tiempo real demostrada por los resultados de la amplificación del ADN plasmídico diana KAZ en diluciones de 10 veces con el bloque de 96 pocillos.
Análisis de la curva de fusión utilizando la versión en línea del software para 96 réplicas de ADN genómico humano. 
Análisis de genotipado demostrado mediante diagrama de discriminación alélica con trazas utilizando datos de PCR en tiempo real para 44 muestras de ADNg y 4 controles sin plantilla.
Reacción múltiple con cuatro objetivos más referencia pasiva para diagramas de amplificación de placa completa de 96 réplicas de ADNc hechas de ARN humano universal (AHU). Específico para el sistema QuantStudio 5.
Kits de calibración y verificación de instrumentos
Maximice el rendimiento de sus sistemas QuantStudio 3 y 5 con los siguientes kits de calibración. 
Especificaciones
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.