Search
サンプルのセキュリティやチューブの収納効率を向上させるクライオアクセサリーを豊富に取り揃えています。アクセサリーはチューブとの互換性を考慮した設計で、ラボのワークフローの効率化を支援します。
CryoFlexチューブは、クライオチューブへの液体窒素の流入を防ぐプラスチック製チューブです。チューブを簡単に密封でき、液体窒素保存容器でチューブを安全に保存できます。さらに、チューブの装着に使うクライオケーンや、ケーンからチューブの脱落を防ぐクライオスリーブもご用意しています。
さまざまなキャッブやシールのオプションをご用意しています。マニュアル処理から自動化対応まで、用途に応じた形状と豊富なカラー展開で、ラボのニーズにお応えします。
極低温に対応したマーカーと布製ラベル(25 x 50 mm)です。凍結保存中には、時間の経過とともにマーカーの文字やラベルが劣化し判読できなくなることが多くあります。そのため、専用のマーカーやラベルが必要とされます。Thermo Scientific Cryo Markerは-200℃まで対応の低温耐性マーカーです。クライオラベルは極低温下でも縮んだり剥がれたりせず、クライオチューブやクライオボックスのラベリングに適しています。
これらの製品は、一般的なラボでの使用を目的としています。製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さまご自身でご確認ください。