Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD32 Antibodies

          Invitrogen

          CD32 Monoclonal Antibody (6C4 (CD32)), FITC, eBioscience™

          2 Published Figures
          5 References
          View all (42) CD32 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD32 Monoclonal Antibody (6C4 (CD32)), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (2)
          CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD32 Antibody (11-0329-41) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD19 eFluor® 450 (Product # 48-0199-42) and Mouse IgG1 K Isotype Control FITC (Product # 11-4714-42) (left) or Anti-Human CD32 FITC (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD32 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          11-0329-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.25 µg)/test
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          6C4 (CD32)

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • APC 
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11149353

          Product Specific Information

          Description: This 6C4 monoclonal antibody reacts with human CD32 (also known as Fc gammaRII). This antibody recognizes two isoforms of the receptor, Fc gammaRIIA and Fc gammaRIIB. These 40-kDa polymorphic transmembrane glycoproteins are expressed on B cells, granulocytes, monocytes, macrophages, and platelets. Moreover, these receptors are detected on natural killer cells. CD32 enables interaction between Fc gammaRII-expressing cells and opsonized antigen or IgG-containing immune complexes. Both receptors exhibit low affinity towards IgG and play a role in inflammation and autoimmune disease. This clone has been reported to inhibit Ig binding in a rosette blocking assay.

          Applications Reported: This 6C4 (CD32) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 6C4 (CD32) antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          This gene encodes one member of a family of immunoglobulin Fc receptor genes found on the surface of many immune response cells. The protein encoded by this gene is a cell surface receptor found on phagocytic cells such as macrophages and neutrophils, and is involved in the process of phagocytosis and clearing of immune complexes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD32 receptor 2; CD32 receptor 2a; CDw32; Fc fragment of IgG receptor IIa; Fc fragment of IgG receptor IIb; Fc fragment of IgG receptor IIc; Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32); Fc fragment of IgG, low affinity IIa, receptor (CD32); Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32); Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32); Fc fragment of IgG, low affinity IIc, receptor for (CD32); Fc gamma receptor IIC; Fc gamma receptor RIIa3; Fc gamma RIIb; fc-gamma RII-b; fc-gamma-RIIa; fc-gamma-RIIb; fc-gamma-RIIc; FCGR2B; FcgRIIa3 splice variant; fcRII-a; fcRII-b; FGFR2B; IgG Fc fragment receptor; IgG Fc fragment receptor precursor; IgG Fc receptor alpha-Fc-gamma-RII; IgG Fc receptor beta-Fc-gamma-RII; igG Fc receptor II-a; igG Fc receptor II-b; IgG Fc receptor II-c; IgG Fc receptor precursor; Immunoglobulin G Fc receptor II; immunoglobulin G Fc receptor II-c; MGC23887; MGC30032; RP11-5K23.6; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD32; CD32A; CD32B; CD32C; CDW32; FCG2; FcgammaRIIa; FcgammaRIIc; FcGR; FCGR2; FCGR2A1; FCRIIC; IGFR2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P12318, (Human) P31994, (Human) P31995

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2212, (Human) 2213, (Human) 9103

          View more View less

          Function(s)
          protein binding IgG receptor activity IgG binding beta-amyloid binding low-affinity IgG receptor activity macromolecular complex binding transmembrane signaling receptor activity
          Process(es)
          antibody-dependent cellular cytotoxicity regulation of immune system process immune response cell surface receptor signaling pathway positive regulation of tumor necrosis factor production Fc-gamma receptor signaling pathway positive regulation of phagocytosis negative regulation of type I hypersensitivity negative regulation of antibody-dependent cellular cytotoxicity negative regulation of cytokine production immune effector process follicular dendritic cell activation mature B cell differentiation involved in immune response follicular B cell differentiation immune complex clearance by monocytes and macrophages negative regulation of dendritic cell antigen processing and presentation regulation of B cell antigen processing and presentation negative regulation of immunoglobulin production regulation of adaptive immune response negative regulation of acute inflammatory response to antigenic stimulus positive regulation of humoral immune response negative regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin receptor-mediated endocytosis phagocytosis defense response inflammatory response response to bacterium immunoglobulin mediated immune response antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II negative regulation of B cell proliferation negative regulation of interleukin-10 production negative regulation of macrophage activation negative regulation of cytotoxic T cell degranulation regulation of innate immune response positive regulation of JNK cascade negative regulation of phagocytosis negative regulation of immune response negative regulation of B cell receptor signaling pathway negative regulation of B cell activation regulation of immune complex clearance by monocytes and macrophages negative regulation of neutrophil activation regulation of dendritic spine maintenance regulation of endoplasmic reticulum stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway cellular response to beta-amyloid positive regulation of response to endoplasmic reticulum stress negative regulation of dendritic cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-2rlvt:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0