Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • ST2 Antibodies

          Invitrogen

          IL-33R (ST2) Monoclonal Antibody (RMST2-2), Brilliant Ultra Violet™ 615, eBioscience™

          View all (115) ST2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-33R (ST2) Monoclonal Antibody (RMST2-2), Brilliant Ultra Violet™ 615, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          IL-33R (ST2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-33R (ST2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-33R (ST2) Antibody (366-9335-80) in Flow

          C57BL/6 mouse bone marrow-derived mast cells were stained with FceR1 alpha Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-5898-82) and 0.5 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, Brilliant Ultra Violet 615 (Product # 366-4321-81) (left) or 0.5 µg of IL-33R (ST2) Monoclonal Antibody, Brilliant Ultra Violet 615 (right). Total viable cells were used for analysis, as determined by Fixable Viability Dye eFluor 780 (Product # 65-0865-18). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-33R (ST2) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          366-9335-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1.0 µg/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Brilliant Ultra Violet™ 615, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          RMST2-2

          Conjugate

          Brilliant Ultra Violet™ 615 Brilliant Ultra Violet™ 615 Brilliant Ultra Violet™ 615
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          350/607 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3074024

          Product Specific Information

          Description
          The RMST2-2 monoclonal antibody reacts with ST2, also known as IL-33 receptor (IL-33R) or interleukin 1 receptor-like 1. ST2 is a member of the IL-1 receptor family. In the membrane-bound form, it consists of three extra-cellular immunoglobulin domains and an intracellular toll-interleukin-1 receptor domain. ST2 forms a dimer with IL-1R accessory protein in a ligand-dependent manner. The IL-33/ST2 interaction induces the production of TH2 cytokines. ST2 also has a soluble isoform lacking transmembrane and intracellular toll-interleukin-1 receptor domains. It is believed that the soluble form functions as a decoy receptor that can block membrane bound IL-33/ST2 interaction. ST2 is expressed by TH2 lymphocytes, mast cells, eosinophils, basophils, innate lymphocytes, smooth muscle cells, and endothelial cells and is involved in host defense, allergy, and inflammation. The IL-33/ST2 interaction has also been shown to be atheroprotective.

          Applications Tested
          This RMST2-2 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This may be used at less than or equal to 1.0 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Blocking Buffers
          When using two or more Super Bright, Brilliant Violet™, Brilliant Ultra Violet™, or other polymer dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) or Brilliant Stain Buffer (Product # 00-4409-75) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer or Brilliant Stain Buffer for more information.

          Light sensitivity
          This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation
          • Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation.
          • Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 350 nm; Emission: 615 nm; Laser: Ultraviolet Laser.

          BRILLIANT ULTRA VIOLET™ is a trademark or registered trademark of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license. Powered by Sirigen™.

          Target Information

          IL-33R, also known as ST2, is a receptor for IL-33. It is a member of the IL-1 receptor family of innate receptors. Its extracellular domain consists of 3 Ig-like domains that directly interact with its co-receptor IL-1RAcP, and the ligand alarmin, IL-33. IL-33 ligation results in the association of IL-33R complex with its adaptor proteins MyD88, IRAK1, IRAK4 and TRAF6, and activation of the NF-kB, and MAPK pathways. This, in turn, instigates the release of chemokines and cytokines such as IL-5, IL-6, IL-8, and IL-13. Two most common isoforms of IL-33R that result from alternative splicing are ST2L - the membrane bound form, and ST2S - the soluble form. The membrane bound form can be released from the cell surface by proteolytic cleavage. The soluble forms have been suggested to act as decoys dampening the IL-33 signaling. IL-33R is primarily expressed by mast cells, basophils, and eosinophils. In mouse, IL-33R expression has been shown on ILC2 and Th2 cells. IL-33R signaling has been implicated in the number of immune conditions, including allergies, arthritis, atherosclerosis and sepsis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: IL-1 R4; IL-1RL1; IL-33R; interleukin-33 receptor alpha chain; Interleukin1 receptor like 1; lymphocyte antigen 84; sIL 33R; soluble IL 33 Receptor; soluble IL 33R; T1 protein precursor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DER4; Fit-1; Ly84; St2; St2-rs1; ST2L; T1; T1/ST2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P14719

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 17082

          View more View less

          Function(s)
          interleukin-33 binding interleukin-33 receptor activity interleukin-1 receptor activity protein binding NAD+ nucleotidase, cyclic ADP-ribose generating
          Process(es)
          positive regulation of immune system process negative regulation of T-helper 1 type immune response inflammatory response signal transduction negative regulation of cell proliferation response to wounding macrophage differentiation negative regulation of interferon-gamma production positive regulation of chemokine production positive regulation of interleukin-5 production interleukin-33-mediated signaling pathway positive regulation of macrophage activation negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response cellular response to cytokine stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-swbc5:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0