Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • IL-10 Antibodies

          Invitrogen

          IL-10 Monoclonal Antibody (JES3-9D7), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™

          View all (95) IL-10 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-10 Monoclonal Antibody (JES3-9D7), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          IL-10 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-10 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-10 Antibody (404-7108-41) in Flow

          Th2-polarized normal human peripheral blood cells were treated for 5 hours with Protein Transport Inhibitor Cocktail alone (Product # 00-4980-93) (left) or Cell Stimulation Cocktail (plus protein transport inhibitors) (Product # 00-4975-03) (right). Cells were then stained intracellularly, using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol, with CD4 Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-0049-42) and IL-10 Monoclonal Antibody, Brilliant Violet 421. Viable cells in the lymphocyte gate were us... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-10 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          404-7108-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rat / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), Brilliant Violet™ 421, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          JES3-9D7

          Conjugate

          Brilliant Violet™ 421 Brilliant Violet™ 421 Brilliant Violet™ 421
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          406/423 nm View spectra spectra

          Form

          liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3679074

          Product Specific Information

          Description
          The JES3-9D7 monoclonal antibody reacts with human interleukin-10 (IL-10).

          Applications Tested
          This JES3-9D7 antibody has been pre-diluted and tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of stimulated normal human peripheral blood cells using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Please refer to "Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry, Protocol A: Two step protocol for intracellular (cytoplasmic) proteins" located at Flow Protocols. This may be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Blocking Buffers
          When using two or more Super Bright, Brilliant Violet™, Brilliant Ultra Violet™, or other polymer dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Complete Staining Buffer (Product # SB-4401) or Brilliant Stain Buffer (Product # 00-4409-75) to minimize any non-specific polymer interactions. Please refer to the datasheet for Super Bright Staining Buffer or Brilliant Stain Buffer for more information.

          Fixation
          • Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation.
          • Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 407 nm; Emission: 423 nm; Laser: Violet Laser.

          BRILLIANT ULTRA VIOLET™ is a trademark or registered trademark of Becton, Dickinson and Company or its affiliates, and is used under license. Powered by Sirigen™.

          Target Information

          IL-10 encodes a protein that acts as a cytokine and is primarily produced by monocytes, with some production by lymphocytes. This cytokine has various effects on immunoregulation and inflammation, including down-regulating the expression of Th1 cytokines, MHC class II Ags, and costimulatory molecules on macrophages. It also enhances B cell survival, proliferation, and antibody production. Additionally, IL-10 can block NF-kappa B activity and is involved in the regulation of the JAK-STAT signaling pathway. Knockout studies in mice have suggested that this cytokine is an essential immunoregulator in the intestinal tract. Mutations in this gene have been associated with an increased susceptibility to HIV-1 infection and rheumatoid arthritis. Diseases associated with IL10 include Graft-Versus-Host Disease and Human Immunodeficiency Virus Type 1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cytokine synthesis inhibitory factor; H-IL-10; il 10; IL10; ILN; Interleukin; Interleukin10; MGC126450; MGC126451; RP11-262N9.1; T-cell growth inhibitory factor

          View more View less

          Gene Aliases: CSIF; GVHDS; IL-10; IL10A; TGIF

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P22301

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3586

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity interleukin-10 receptor binding protein binding growth factor activity protein dimerization activity
          Process(es)
          negative regulation of cytokine production positive regulation of cytokine production positive regulation of endothelial cell proliferation response to molecule of bacterial origin positive regulation of immunoglobulin production negative regulation of cytokine production involved in immune response positive regulation of B cell apoptotic process immune response JAK-STAT cascade positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation response to xenobiotic stimulus regulation of gene expression negative regulation of autophagy response to activity response to inactivity cytokine-mediated signaling pathway hemopoiesis B cell differentiation leukocyte chemotaxis negative regulation of B cell proliferation response to lipopolysaccharide negative regulation of interferon-alpha production negative regulation of interleukin-1 production negative regulation of interleukin-12 production negative regulation of interleukin-18 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of interleukin-8 production negative regulation of tumor necrosis factor production response to insulin negative regulation of heterotypic cell-cell adhesion positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion response to carbon monoxide type 2 immune response B cell proliferation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein positive regulation of macrophage activation negative regulation of apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process negative regulation of nitric oxide biosynthetic process T-helper 1 cell differentiation regulation of isotype switching negative regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of cell cycle positive regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JAK-STAT cascade negative regulation of inflammatory response regulation of synapse organization regulation of B cell activation negative regulation of membrane protein ectodomain proteolysis response to glucocorticoid negative regulation of cytokine activity cellular response to lipopolysaccharide cellular response to estradiol stimulus negative regulation of chemokine (C-C motif) ligand 5 production endothelial cell apoptotic process liver regeneration interleukin-10-mediated signaling pathway positive regulation of plasma cell differentiation positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of response to wounding negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of complement-dependent cytotoxicity positive regulation of sprouting angiogenesis negative regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0