Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD69 Antibodies

          Invitrogen

          CD69 Monoclonal Antibody (H1.2F3), APC-eFluor™ 780, eBioscience™

          70 Published Figures
          58 References
          View all (80) CD69 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD69 Monoclonal Antibody (H1.2F3), APC-eFluor™ 780, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (70)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 71

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD69 Antibody (47-0691-80) in Flow

          Staining of 1 day Con A-stimulated C57Bl/6 splenocytes with Anti-Mouse CD25 Alexa Fluor® 488 (Product # 53-0251-82) and 0.25 µg of Armenian Hamster IgG Isotype Control APC-eFluor® 780 (Product # 47-4888-80) (left) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD69 APC-eFluor® 780 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          47-0691-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 58 publications 58 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Armenian hamster / IgG

          Recommended Isotype Control

          Armenian Hamster IgG Isotype Control (eBio299Arm), APC-eFluor™ 780, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          H1.2F3

          Conjugate

          APC-eFluor™ 780 APC-eFluor™ 780 APC-eFluor™ 780
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          756/785 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2573965

          Product Specific Information

          Description: The H1.2F3 monoclonal antibody reacts with mouse CD69, also known as very early activation antigen (VEA). CD69 is approximately 35 kDa and is expressed on the surface as a disulfide-linked dimer. While a small subset of lymphocytes in the thymus, spleen and lymph nodes express this antigen, activation of both T and B cells rapidly upregulates the surface expression of CD69, suggesting a role for CD69 in lymphocyte development and activation.

          Applications Reported: This H1.2F3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This H1.2F3 antibody has been tested by flow cytometric analysis of stimulated mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          APC-eFluor 780 emits at 780 nm and is excited with the Red laser (633 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome.

          Light sensitivity: This tandem is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222) (100 µL cell sample + 100 µL IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 780 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD69 (AIM, Active Inducer Molecule) is a gp28/34 disulfide bonded homodimer with a molecular weight of 60 kDa under non-reducing conditions. CD69 contains one or two N linked oligosacaride and the molecule is present on activated platelets. In normal peripheral blood a variable percentage of cells express the CD69 antigen, and it is involved in lymphocyte signal transduction. Expression CD69 is induced upon activation of T lymphocytes, and may play a role in proliferation. Furthermore, the protein may act to transmit signals in natural killer cells and platelets. Alternative splicing results in multiple transcript variants of CD69. Diseases associated with CD69 dysfunction include coccidiodomycosis and asthma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: unnamed protein product; Very Early Activation Antigen

          View more View less

          Gene Aliases: 5830438K24Rik; AIM; VEA

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P37217

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12515

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity calcium ion binding identical protein binding molecular sequestering activity
          Process(es)
          sphingosine-1-phosphate signaling pathway negative regulation of inflammatory response cellular response to xenobiotic stimulus T cell migration negative regulation of T-helper 17 cell lineage commitment negative regulation of T cell migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0