Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CCR7 Antibodies

          Invitrogen

          CD197 (CCR7) Monoclonal Antibody (3D12), PE-Cyanine5.5, eBioscience™

          13 Published Figures
          11 References
          View all (61) CCR7 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD197 (CCR7) Monoclonal Antibody (3D12), PE-Cyanine5.5, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (13)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 14

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD197 (CCR7) Antibody (35-1979-42) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were stained with CD45RA Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-0458-42) and Rat IgG2a kappa Isotype Control, PE-Cyanine5.5 (Product # 35-4321-82) (left) or CD197 (CCR7) Monoclonal Antibody, PE-Cyanine5.5 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD197 (CCR7) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          35-1979-42

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.25 µg)/test
          View 11 publications 11 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE-Cyanine5.5, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3D12

          Conjugate

          PE-Cyanine5.5 PE-Cyanine5.5 PE-Cyanine5.5
          • Unconjugated
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • FITC
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 700
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          564/692 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2815128

          Product Specific Information

          Description: The 3D12 monoclonal antibody reacts with human CCR7, also known as EBI-1 and CD197. CCR7 is a member of the G-protein-coupled chemokine receptor family with seven membrane-spanning domains and functions as a receptor for 6Ckine/SLC (secondary lymphoid-tissue chemokine), CCL19 and CCL21. CCR7 has been shown to be internalized via clathrin-coated pits and the majority recycled back to the plasma membrane. CCR7 is expressed on T cells and can be used to distinguish populations of naive from central and effector memory T cells. CCR7 has been shown to play a role in migration of memory T cells to inflamed tissue. Expression of CCR7 is also found on DC's. During DC maturation CCR7 expression increases and is thought to be involved in a variety of functions: chemotaxis to the lymph node, cellular architecture, rate of endocytosis, survival and maturation. Expression of CCR7 on the cell surface can be down regulated upon ligand binding.

          It is recommended that the staining incubation time be increased to at least 45 minutes at 2-8°C for optimal staining.

          Applications Reported: This 3D12 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 3D12 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222-49) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-57) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 695 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Target Information

          CCR7 is a member of the G-protein-coupled chemokine receptor family with seven membrane-spanning domains and functions as a receptor for 6Ckine/SLC (secondary lymphoid-tissue chemokine), CCL19 and CCL21. CCR7 has been shown to be internalized via clathrin-coated pits and the majority recycled back to the plasma membrane. CCR7 is expressed on T cells and can be used to distinguish populations of naive from central and effector memory T cells. CCR7 has been shown to play a role in migration of memory T cells to inflamed tissue. Expression of CCR7 is also found on DC's. During DC maturation CCR7 expression increases and is thought to be involved in a variety of functions: chemotaxis to the lymph node, cellular architecture, rate of endocytosis, survival and maturation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BLR2; Bukitt's lymphoma receptor 2; C-C chemokine receptor type 7; C-C CKR-7; CC chemokine receptor 7; CD197; CDw197; chemokine (C-C motif) receptor 7; EBI1; EBV-induced G protein-coupled receptor 1; Epstein-Barr virus induced gene 1; Epstein-Barr virus-induced G-protein coupled receptor 1; G-protein coupled receptor; CCR7; lymphocyte-specific G protein-coupled peptide receptor; MIP-3 beta receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BLR2; CC-CKR-7; CCR-7; CCR7; CD197; CDw197; CMKBR7; EBI1; EVI1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P32248

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1236

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity C-C chemokine receptor activity chemokine (C-C motif) ligand 19 binding chemokine (C-C motif) ligand 21 binding C-C motif chemokine 19 receptor activity C-C motif chemokine 21 receptor activity
          Process(es)
          establishment of T cell polarity positive regulation of cell-matrix adhesion dendritic cell chemotaxis myeloid dendritic cell chemotaxis positive regulation of dendritic cell antigen processing and presentation positive regulation of hypersensitivity positive regulation of humoral immune response chemotaxis inflammatory response immune response signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration calcium-mediated signaling positive regulation of actin filament polymerization positive regulation of pseudopodium assembly ruffle organization regulation of Cdc42 protein signal transduction response to lipopolysaccharide regulation of interferon-gamma production regulation of interleukin-1 beta production negative regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of Rac protein signal transduction CCL19-activated CCR7 signaling pathway CCL21-activated CCR7 signaling pathway positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative thymic T cell selection positive regulation of cell adhesion positive regulation of JNK cascade positive regulation of receptor-mediated endocytosis homeostasis of number of cells positive regulation of T cell receptor signaling pathway release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of filopodium assembly positive regulation of protein kinase B signaling cell chemotaxis positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to cytokine stimulus cellular response to prostaglandin E stimulus response to nitric oxide positive regulation of neutrophil chemotaxis lymphocyte migration into lymph node mature conventional dendritic cell differentiation positive regulation of phospholipase C/protein kinase C signal transduction positive regulation of cell motility positive regulation of dendritic cell chemotaxis positive regulation of immunological synapse formation positive regulation of T cell costimulation positive regulation of glycoprotein biosynthetic process involved in immunological synapse formation regulation of dendritic cell dendrite assembly negative regulation of dendritic cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline