Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          Gene:
          BCL2
          Transcript:
          Assay Name:
          Mutation genome location:
          chr.18 63127169-63127662 on build GRCh38
          Assay ID Hs00175855_CE

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # A15629
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details


          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Between 400-700 bp

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          ossification
          ovarian follicle development
          metanephros development
          branching involved in ureteric bud morphogenesis
          behavioral fear response
          B cell homeostasis
          release of cytochrome c from mitochondria
          regulation of cell-matrix adhesion
          lymphoid progenitor cell differentiation
          B cell lineage commitment
          response to ischemia
          renal system process
          protein dephosphorylation
          melanin metabolic process
          regulation of nitrogen utilization
          apoptotic process
          humoral immune response
          cellular response to DNA damage stimulus
          actin filament organization
          axonogenesis
          female pregnancy
          cell aging
          male gonad development
          extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress
          response to radiation
          response to toxic substance
          post-embryonic development
          response to iron ion
          response to UV-B
          response to gamma radiation
          regulation of gene expression
          negative regulation of autophagy
          negative regulation of calcium ion transport into cytosol
          regulation of glycoprotein biosynthetic process
          mesenchymal cell development
          positive regulation of neuron maturation
          positive regulation of smooth muscle cell migration
          cell growth
          peptidyl-serine phosphorylation
          peptidyl-threonine phosphorylation
          cochlear nucleus development
          gland morphogenesis
          regulation of transmembrane transporter activity
          negative regulation of ossification
          positive regulation of cell growth
          negative regulation of cell growth
          melanocyte differentiation
          negative regulation of cell migration
          positive regulation of B cell proliferation
          hair follicle morphogenesis
          axon regeneration
          regulation of protein stability
          endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis
          glomerulus development
          negative regulation of cellular pH reduction
          negative regulation of myeloid cell apoptotic process
          T cell differentiation in thymus
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          negative regulation of osteoblast proliferation
          response to cytokine
          response to nicotine
          organ growth
          positive regulation of multicellular organism growth
          B cell proliferation
          cellular response to glucose starvation
          response to drug
          response to hydrogen peroxide
          T cell homeostasis
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of catalytic activity
          CD8-positive, alpha-beta T cell lineage commitment
          regulation of protein homodimerization activity
          regulation of protein heterodimerization activity
          negative regulation of neuron apoptotic process
          ear development
          regulation of viral genome replication
          positive regulation of melanocyte differentiation
          negative regulation of retinal cell programmed cell death
          regulation of mitochondrial membrane permeability
          focal adhesion assembly
          spleen development
          thymus development
          digestive tract morphogenesis
          oocyte development
          positive regulation of skeletal muscle fiber development
          pigment granule organization
          homeostasis of number of cells within a tissue
          B cell receptor signaling pathway
          response to glucocorticoid
          neuron apoptotic process
          defense response to virus
          regulation of mitochondrial membrane potential
          negative regulation of mitochondrial depolarization
          regulation of calcium ion transport
          transmembrane transport
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
          cellular response to organic substance
          cellular response to hypoxia
          reactive oxygen species metabolic process
          extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          positive regulation of protein insertion into mitochondrial membrane involved in apoptotic signaling pathway
          negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          negative regulation of anoikis
          negative regulation of apoptotic signaling pathway
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          protease binding
          protein binding
          transcription factor binding
          channel activity
          channel inhibitor activity
          ubiquitin protein ligase binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          sequence-specific DNA binding
          protein heterodimerization activity
          BH3 domain binding
          protein phosphatase 2A binding

          Back To Top

          Related Products

          • POP-6™ Polymer
          • POP-7™ Polymer
          • BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline