Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
STK11
Transcript:
NM_000455.4
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.19 1218321-1218825 on build GRCh38
Assay ID
Hs00177975_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
regulation of cell growth
tissue homeostasis
vasculature development
protein phosphorylation
autophagy
cellular response to DNA damage stimulus
cell cycle arrest
spermatid development
axonogenesis
negative regulation of cell proliferation
response to ionizing radiation
positive regulation of autophagy
establishment of cell polarity
regulation of Wnt signaling pathway
negative regulation of cell growth
positive regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
activation of protein kinase activity
TCR signalosome assembly
glucose homeostasis
anoikis
positive thymic T cell selection
protein autophosphorylation
regulation of dendrite morphogenesis
positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
positive regulation of axonogenesis
T cell receptor signaling pathway
negative regulation of lipid biosynthetic process
Golgi localization
regulation of protein kinase B signaling
canonical Wnt signaling pathway
negative regulation of epithelial cell proliferation involved in prostate gland development
cellular response to UV-B
positive regulation of protein serine/threonine kinase activity
intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator
dendrite extension
positive regulation of protein localization to nucleus
regulation of signal transduction by p53 class mediator
negative regulation of TORC1 signaling
magnesium ion binding
p53 binding
protein serine/threonine kinase activity
protein binding
ATP binding
LRR domain binding
protein kinase activator activity
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline