Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
BCL2
Transcript:
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.18 63127320-63127906 on build GRCh38
Assay ID
Hs00462377_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein polyubiquitination
ossification
ovarian follicle development
metanephros development
branching involved in ureteric bud morphogenesis
behavioral fear response
B cell homeostasis
release of cytochrome c from mitochondria
regulation of cell-matrix adhesion
lymphoid progenitor cell differentiation
B cell lineage commitment
response to ischemia
renal system process
protein dephosphorylation
melanin metabolic process
regulation of nitrogen utilization
apoptotic process
humoral immune response
cellular response to DNA damage stimulus
actin filament organization
axonogenesis
female pregnancy
cell aging
male gonad development
extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress
response to radiation
response to toxic substance
post-embryonic development
response to iron ion
response to UV-B
response to gamma radiation
regulation of gene expression
negative regulation of autophagy
negative regulation of calcium ion transport into cytosol
regulation of glycoprotein biosynthetic process
mesenchymal cell development
positive regulation of neuron maturation
positive regulation of smooth muscle cell migration
cell growth
peptidyl-serine phosphorylation
peptidyl-threonine phosphorylation
cochlear nucleus development
gland morphogenesis
regulation of transmembrane transporter activity
negative regulation of ossification
positive regulation of cell growth
negative regulation of cell growth
melanocyte differentiation
negative regulation of cell migration
positive regulation of B cell proliferation
hair follicle morphogenesis
axon regeneration
regulation of protein stability
endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis
glomerulus development
negative regulation of cellular pH reduction
negative regulation of myeloid cell apoptotic process
T cell differentiation in thymus
positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
negative regulation of osteoblast proliferation
response to cytokine
response to nicotine
organ growth
positive regulation of multicellular organism growth
B cell proliferation
cellular response to glucose starvation
response to drug
response to hydrogen peroxide
T cell homeostasis
negative regulation of apoptotic process
positive regulation of catalytic activity
CD8-positive, alpha-beta T cell lineage commitment
regulation of protein homodimerization activity
regulation of protein heterodimerization activity
negative regulation of neuron apoptotic process
ear development
regulation of viral genome replication
positive regulation of melanocyte differentiation
negative regulation of retinal cell programmed cell death
regulation of mitochondrial membrane permeability
focal adhesion assembly
spleen development
thymus development
digestive tract morphogenesis
oocyte development
positive regulation of skeletal muscle fiber development
pigment granule organization
homeostasis of number of cells within a tissue
B cell receptor signaling pathway
response to glucocorticoid
neuron apoptotic process
defense response to virus
regulation of mitochondrial membrane potential
negative regulation of mitochondrial depolarization
regulation of calcium ion transport
transmembrane transport
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
cellular response to organic substance
cellular response to hypoxia
reactive oxygen species metabolic process
extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
positive regulation of protein insertion into mitochondrial membrane involved in apoptotic signaling pathway
negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
negative regulation of anoikis
negative regulation of apoptotic signaling pathway
negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
protease binding
protein binding
transcription factor binding
channel activity
channel inhibitor activity
ubiquitin protein ligase binding
identical protein binding
protein homodimerization activity
sequence-specific DNA binding
protein heterodimerization activity
BH3 domain binding
protein phosphatase 2A binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.46.0-Offline