Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
SMAD6
Transcript:
NM_005585.4
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.15 66703627-66704159 on build GRCh38
Assay ID
Hs00493377_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 400-700 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
DNA-binding transcription factor
gene-specific transcriptional regulator
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
ureteric bud development
outflow tract septum morphogenesis
mitral valve morphogenesis
pulmonary valve morphogenesis
ventricular septum development
transcription, DNA-templated
immune response
transforming growth factor beta receptor signaling pathway
zygotic specification of dorsal/ventral axis
negative regulation of cell proliferation
negative regulation of SMAD protein complex assembly
negative regulation of ossification
BMP signaling pathway
negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway
negative regulation of BMP signaling pathway
cell-substrate adhesion
response to laminar fluid shear stress
aorta development
negative regulation of apoptotic process
response to estrogen
fat cell differentiation
negative regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
coronary vasculature development
RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
chromatin binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
protein binding
transforming growth factor beta receptor, inhibitory cytoplasmic mediator activity
ubiquitin protein ligase binding
type I transforming growth factor beta receptor binding
identical protein binding
transcription regulatory region DNA binding
metal ion binding
co-SMAD binding
I-SMAD binding
R-SMAD binding
type I activin receptor binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline