Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          Gene:
          PTPN11
          Transcript:
          NM_002834.3
          Assay Name:
          Mutation genome location:
          chr.12 112453254-112453424 on build GRCh38
          Assay ID Hs00526423_CE

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # A15629
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details


          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Less than 200 bp

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA damage checkpoint
          activation of MAPK activity
          triglyceride metabolic process
          epidermal growth factor receptor signaling pathway
          integrin-mediated signaling pathway
          axonogenesis
          brain development
          heart development
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          hormone-mediated signaling pathway
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          cerebellar cortex formation
          platelet activation
          platelet formation
          T cell costimulation
          microvillus organization
          abortive mitotic cell cycle
          regulation of cell adhesion mediated by integrin
          negative regulation of cell adhesion mediated by integrin
          multicellular organism growth
          organ growth
          peptidyl-tyrosine dephosphorylation
          megakaryocyte development
          phosphatidylinositol-3-phosphate biosynthetic process
          atrioventricular canal development
          ERBB signaling pathway
          regulation of multicellular organism growth
          hormone metabolic process
          glucose homeostasis
          regulation of protein complex assembly
          positive regulation of mitotic cell cycle
          negative regulation of insulin secretion
          regulation of protein export from nucleus
          phosphatidylinositol phosphorylation
          positive regulation of hormone secretion
          platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          neurotrophin TRK receptor signaling pathway
          ephrin receptor signaling pathway
          phosphatidylinositol-mediated signaling
          multicellular organismal reproductive process
          genitalia development
          inner ear development
          homeostasis of number of cells within a tissue
          leukocyte migration
          negative regulation of cortisol secretion
          Bergmann glial cell differentiation
          negative regulation of growth hormone secretion
          face morphogenesis
          regulation of type I interferon-mediated signaling pathway
          intestinal epithelial cell migration
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of glucose import in response to insulin stimulus
          phosphoprotein phosphatase activity
          protein tyrosine phosphatase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine phosphatase activity
          SH3/SH2 adaptor activity
          insulin receptor binding
          protein binding
          1-phosphatidylinositol-3-kinase activity
          protein domain specific binding
          receptor tyrosine kinase binding
          D1 dopamine receptor binding
          phospholipase binding
          insulin receptor substrate binding
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity
          peptide hormone receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • POP-6™ Polymer
          • POP-7™ Polymer
          • BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
          • BigDye® Direct Cycle Sequencing Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0