Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Gene:
PLK1
Transcript:
NM_005030.5
Assay Name:
Mutation genome location:
chr.16 23683893-23684118 on build GRCh38
Assay ID
Hs00549309_CE
Purification
DS
HPLC
Size
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
25 nmol
25 nmol
50 nmol
50 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
A15629
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Back To Top
More Information
Set Membership:
Between 200-400 bp
Panther Classification:
Molecular Function -
non-receptor serine/threonine protein kinase
protein modifying enzyme
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
mitotic sister chromatid segregation
G2/M transition of mitotic cell cycle
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
mitotic cytokinesis
cytokinesis
microtubule bundle formation
protein phosphorylation
sister chromatid cohesion
mitotic nuclear division
mitotic nuclear envelope disassembly
mitotic spindle assembly checkpoint
regulation of mitotic cell cycle
cell proliferation
positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
female meiosis chromosome segregation
protein ubiquitination
peptidyl-serine phosphorylation
regulation of mitotic metaphase/anaphase transition
anaphase-promoting complex-dependent catabolic process
G2 DNA damage checkpoint
protein destabilization
positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
negative regulation of apoptotic process
regulation of protein binding
homologous chromosome segregation
establishment of protein localization
negative regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
positive regulation of proteolysis
centrosome organization
positive regulation of ubiquitin-protein ligase activity involved in regulation of mitotic cell cycle transition
regulation of ubiquitin-protein ligase activity involved in mitotic cell cycle
positive regulation of ubiquitin-protein transferase activity
regulation of cell cycle
synaptonemal complex disassembly
protein localization to chromatin
positive regulation of protein localization to nucleus
regulation of mitotic spindle assembly
regulation of cell cycle G2/M phase transition
positive regulation of ubiquitin protein ligase activity
protein kinase activity
protein serine/threonine kinase activity
protein binding
ATP binding
microtubule binding
anaphase-promoting complex binding
kinase activity
protein kinase binding
Back To Top
Related Products
POP-6
™
Polymer
POP-7
™
Polymer
BigDye
®
Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
BigDye
®
Direct Cycle Sequencing Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.47.0-Offline