Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs00711404_cn
          See other EPS8L2 CNV Assays ›
          Gene Symbol
          EPS8L2
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.11:720647 on build GRCh38
          Cytoband
          11p15.5
          Assay ID Hs00711404_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          64787

          Gene Name:

          EPS8 like 2

          Gene Aliases:

          EPS8R2

          Location:

          Chr.11:705217-727727 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Overlaps Intron 7 - Exon 8
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          EPS8L2 NM_022772.3 NP_073609.2
          XM_017018130.1 XP_016873619.1
          XM_017018131.1 XP_016873620.1
          XM_017018132.1 XP_016873621.1
          AK025588.1 BAB15180.1
          AK025824.1 BAB15248.1
          AK122903.1
          AK222903.1 BAD96623.1
          AK225311.1
          AK294041.1 6 590
          AY074929.1 AAL76118.1
          BC080636.1 AAH80636.1
          BC093878.1 AAH93878.1
          BC101481.1 AAI01482.1
          BC143242.1 5 466

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2016-05-15, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          nsv469923 Chr.11:378188 - 1302334 on Build GRCh38 Loss CHID1 DRD4 CRACR2B HRAS LOC143666 MIR6744 SNORA52 CDHR5 TALDO1 TMEM80 SIGIRR DEAF1 MUC6 PIDD1 EPS8L2 TSPAN4 PDDC1 CD151 RASSF7 B4GALNT4 LOC101927503 LRRC56 PNPLA2 POLR2L AP2A2 LMNTD2 LOC101059906 MIR210HG MUC2 RNH1 CEND1 PANO1 IRF7 MUC5B LOC171391 PTDSS2 PHRF1 MIR210 RPLP2 ANO9 PKP3 SLC25A22 TOLLIP MUC5AC SCT
          nsv522733 Chr.11:702250 - 752059 on Build GRCh38 Loss EPS8L2 TALDO1 TMEM80
          esv2759794 Chr.11:409846 - 1336162 on Build GRCh38 Loss CHID1 DRD4 CRACR2B HRAS LOC143666 MIR6744 SNORA52 CDHR5 TALDO1 TMEM80 SIGIRR DEAF1 MUC6 PIDD1 EPS8L2 TSPAN4 PDDC1 CD151 RASSF7 LOC101927503 LRRC56 PNPLA2 POLR2L AP2A2 LMNTD2 LOC101059906 MIR210HG MUC2 RNH1 CEND1 PANO1 IRF7 MUC5B LOC171391 PTDSS2 PHRF1 MIR210 RPLP2 ANO9 SLC25A22 TOLLIP-AS1 TOLLIP MUC5AC SCT
          nsv832043 Chr.11:631027 - 758602 on Build GRCh38 Loss DRD4 EPS8L2 TALDO1 TMEM80 DEAF1
          nsv552869 Chr.11:702097 - 727446 on Build GRCh38 Loss EPS8L2 TMEM80
          dgv182e199 Chr.11:349830 - 943372 on Build GRCh38 Deletion CHID1 DRD4 CRACR2B HRAS LOC143666 SNORA52 CDHR5 TALDO1 TMEM80 SIGIRR DEAF1 PIDD1 EPS8L2 TSPAN4 PDDC1 CD151 RASSF7 B4GALNT4 LRRC56 PNPLA2 POLR2L AP2A2 LMNTD2 LOC101059906 MIR210HG RNH1 CEND1 PANO1 IRF7 LOC171391 PTDSS2 PHRF1 MIR210 RPLP2 ANO9 PKP3 SLC25A22 SCT
          nsv1159791 Chr.11:461793 - 909492 on Build GRCh38 Deletion CHID1 DRD4 CRACR2B HRAS LOC143666 SNORA52 CDHR5 TALDO1 TMEM80 DEAF1 PIDD1 EPS8L2 TSPAN4 PDDC1 CD151 RASSF7 LRRC56 PNPLA2 POLR2L LMNTD2 LOC101059906 MIR210HG RNH1 CEND1 PANO1 IRF7 LOC171391 PTDSS2 PHRF1 MIR210 RPLP2 SLC25A22 SCT

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Non-exonic DGV Variation

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          Rho protein signal transduction
          regulation of Rho protein signal transduction
          positive regulation of GTPase activity
          cell-cell adhesion
          positive regulation of ruffle assembly
          actin binding
          Rho guanyl-nucleotide exchange factor activity
          Rac guanyl-nucleotide exchange factor activity
          cadherin binding involved in cell-cell adhesion

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline