Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Hs01227408_cn
          See other PTCRA CNV Assays ›
          Gene Symbol
          PTCRA
          Assay Reference Genome
          Location

          Chr.6:42916114 on build GRCh38
          Cytoband
          Assay ID Hs01227408_cn
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4400291
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Target Gene Details

          Entrez Gene ID:

          171558

          Gene Name:

          pre T cell antigen receptor alpha

          Gene Aliases:

          IMD126, PT-ALPHA, PTA

          Location:

          Chr.6:42916053-42925838 on Build GRCh38

          Assay Gene Location:

          Overlaps Exon 1 - Intron 1
          Gene Symbol Transcript Accession Exon Location Assay Transcript Location Protein ID
          PTCRA NM_001243168.2 NP_001230097.1
          NM_001243169.2 NP_001230098.1
          NM_001243170.2 NP_001230099.1
          NM_138296.3 NP_612153.2
          XM_024446344.2 XP_024302112.1
          XM_024446346.2 XP_024302114.1
          AF101436.1 AAF21890.1
          AF165312.1 AAF89556.1
          AK303523.1 BAG64551.1
          AK310559.1
          AK312223.1 BAG35156.1
          BC069336.1 AAH69336.1
          BC100771.1 AAI00772.1
          BC100772.1 AAI00773.1
          BC100773.2 AAI00774.1
          BC100774.2 AAI00775.1
          BC153829.1 AAI53830.1
          U36759.1 AAB06194.1
          U38996.1 AAB18373.1

          Target Copy Number Variation Details

          DGV Version:

          Release date: 2025-12-01, GRCh GRCh38
          Target
          Variation
          Location CNV
          Subtype
          Genes
          esv3576145 Chr.6:42728097 - 43012090 on Build GRCh38 Gain PTCRA RPL7L1 LINC02976 CNPY3-GNMT PPP2R5D PEX39 MEA1 CNPY3 PEX6 TBCC ATP6V0CP3 BICRAL LOC401261 GNMT
          nsv830651 Chr.6:42845563 - 43000871 on Build GRCh38 Loss PTCRA RPL7L1 LINC02976 BICRAL CNPY3-GNMT PPP2R5D PEX39 CNPY3 PEX6 GNMT
          nsv4137810 Chr.6:42915126 - 42917505 on Build GRCh38 Deletion PTCRA
          nsv6408355 Chr.6:42910305 - 42924714 on Build GRCh38 Deletion PTCRA
          nsv4150974 Chr.6:42910271 - 42924707 on Build GRCh38 Deletion PTCRA
          nsv1017398 Chr.6:42659705 - 43400998 on Build GRCh38 Gain KLHDC3 ZNF318 CNPY3-GNMT PPP2R5D MEA1 CNPY3 TBCC PRPH2 PTK7 DNPH1 SLC22A7 BICRAL LOC401261 GNMT PTCRA RRP36 LOC124901227 MRPL2 RPL7L1 LINC02976 PEX39 PEX6 SRF ATP6V0CP3 UBR2 CRIP3 CUL7 KLC4 TTBK1 CUL9
          nsv5473794 Chr.6:42910220 - 42924708 on Build GRCh38 Deletion PTCRA
          esv3608807 Chr.6:42910163 - 42924856 on Build GRCh38 Loss PTCRA

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Intragenic Non-exonic DGV Variation

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          alpha-beta T cell differentiation
          negative regulation of thymocyte apoptotic process
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Genotyping Master Mix
          • TaqPath®ProAmp® Master Mix
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® Gene Expression Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix
          • TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline